Invitrogen GeneArt 服务:从定制 DNA 构建体到蛋白表达
结合便利的在线订购系统和 Invitrogen GeneOptimizer 技术,尖端的 Invitrogen GeneArt 服务可帮助满足您的基因合成需求,通过经过优化的合成基因或定向进化服务提高蛋白表达量,从而提高蛋白工程的效率。
GeneArt DNA 优化
GeneArt GeneOptimizer 算法超越了基本的密码子优化,有助于提升转录水平、mRNA 稳定性和翻译水平,从而提高蛋白产量。
GeneArt 定制产品系列
GeneArt 服务订购中心
Invitrogen GeneArt 服务选择指南
所有服务选项都不需要模板,您可以利用我们行业领先的序列优化来提高表达和序列设计的灵活性。
GeneArt Strings DNA 片段 | GeneArt 克隆基因合成 | GeneArt 基因到蛋白 | |
---|---|---|---|
服务内容 | 合成长达 3 kb 的 dsDNA 片段 | 合成目标 DNA,将 DNA 克隆进标准载体或自选的表达载体(即用) | 表达和纯化哺乳动物细胞中的蛋白,可只从电子序列开始 |
优势 |
|
| |
手动操作时间 | 中 | 低 | 无 |
交付形式 | 200 ng 线性 dsDNA 池,干燥 | 5 µg 质粒 DNA 克隆,干燥 | 用于转染的目标蛋白和表达载体 |
生产时间 |
|
| 通常 30 个工作日 |
长度 | 长达 3 kb | 长达 100 kb | 不适用 |
质量控制 | 批量测序 | 100% 确认序列 | 详细的文档,包括考马斯染色 PAGE凝胶和免疫印迹 |