与其他可能需要两周或更长时间的瞬时 293 系统相比,Expi293 表达系统能在短短一周内将蛋白产量提高 6 倍。该系统需要的塑料耗材少,可减少废弃物量,节省培养箱空间。Expi293 表达系统表达的人 IgG 和 Fc 标记的 Cripto 的水平超过 1 g/L。
信赖可进行快速、高产的瞬时 HEK 293 表达的行业标杆产品
在表达候选药物时,时间因素至关重要。这也是 Gibco Expi293 表达系统能成为 293 细胞瞬时表达的可靠选择的原因。这种快速、高产的系统可以让您在短短的五到七天内获得 293 来源重组蛋白,从而更快地获得所需的产物。
Expi293 表达系统的优势
在减少手动操作时间和废弃物量的情况下,获取更多蛋白
与其他可能需要两周或更长时间的瞬时 293 系统相比,Expi293 表达系统能在短短一周内将蛋白产量提高 6 倍。该系统需要的塑料耗材少,可减少废弃物量,节省培养箱空间。Expi293 表达系统表达的人 IgG 和 Fc 标记的 Cripto 的水平超过 1 g/L。
系统构成
Expi293 表达系统将高表达 293 细胞系、化学成分明确的无血清培养基和一种高效转染试剂与专用增强剂结合在一起。
- 2 小瓶冷冻 Gibco Expi293F 细胞
- 1 L Gibco Expi293 表达培养基
- 1 个 Gibco ExpiFectamine 293 转染试剂盒,足以转染 1 L 培养物
- Gibco Opti-MEM I 减血清培养基
- 抗体表达阳性对照载体
Expi293瞬时蛋白质表达系统的其他功能,用于结构生物学和诱导表达
从扩展的哺乳动物瞬时表达的系统中可以期待更多。现在推出三种额外的细胞系和一种标记试剂盒,为Expi293瞬时蛋白表达系统解锁了新的可能性。特别设计用于结构生物学和诱导型蛋白质表达应用,您可以使用我们扩展的Expi293表达系统所具有的令人难以置信的产量和复杂结构来扩展您的工作。获得高产量,快速的蛋白质时间(仅5-7天),以及您期望的再现性,增加的灵活性适合更广泛的应用和蛋白质。
Expi293 系统的附加功能包括:
- 聚糖调整
- 诱导表达
- 蛋氨酸蛋白标记
Expi293F GnTI细胞系
使用Expi293F GnTI- 细胞系,您不再需要降低产量以获得简易性。这些细胞被设计用于依赖于蛋白质的糖基化状态的分析技术。
关键优势
- 产量比次佳表现产品高出30倍
- 一致敲除GnTI基因
- 简化的聚糖模式
Expi293F GnTI-细胞以与亲本Expi293细胞相当的水平表达蛋白质。相比之下,适应具有PEI转染的FreeStyle293培养基的ATCC GnTI-细胞的表达水平比Expi293系统中的Expi293F GnTI-细胞低30倍。
在不同的表达条件下,GPCR CB2在Expi293(通道1-4)和Expi293 GnTI-(通道5-8)细胞中的表达。
Expi293诱导型GnTI细胞系
Expi293F诱导型GnTI细胞系可以实现聚糖修饰蛋白的可调节表达。这些细胞旨在促进复杂蛋白质的分析,无需在结构生物学工作和其他应用中添加工作流程步骤或牺牲产量。
关键优势
- >比现有T-REx-293细胞产量高8倍
- 可调节的蛋白质表达
- 简化的聚糖模式
Expi293F诱导细胞系
Expi293F诱导型细胞系细胞系允许受控和可调节的蛋白质表达,这些蛋白质可能受益于较慢的表达动力学,如毒性蛋白和膜蛋白。这些细胞还被设计用于促进需要调节蛋白质表达的细胞模型的研究。
关键优势
- 比T-REx诱导细胞的产量高9倍
- 可调节的蛋白质表达
在pcDNA5.0 / TO载体中完全诱导后,Expi293F Tet诱导型细胞以与亲本Expi293F细胞相当的水平表达蛋白质。相比之下,通过PEI转染的在FreeStyle293培养基中适应的T-REx-293细胞的表达水平,比Expi293系统中的Expi293F诱导细胞系低近10倍。
用pcDN5.0 / TO载体中的Fc融合蛋白转染细胞,然后以剂量依赖性方式用不同水平的四环素诱导。
Expi293F GnTI细胞系
使用Expi293F GnTI- 细胞系,您不再需要降低产量以获得简易性。这些细胞被设计用于依赖于蛋白质的糖基化状态的分析技术。
关键优势
- 产量比次佳表现产品高出30倍
- 一致敲除GnTI基因
- 简化的聚糖模式
Expi293F GnTI-细胞以与亲本Expi293细胞相当的水平表达蛋白质。相比之下,适应具有PEI转染的FreeStyle293培养基的ATCC GnTI-细胞的表达水平比Expi293系统中的Expi293F GnTI-细胞低30倍。
在不同的表达条件下,GPCR CB2在Expi293(通道1-4)和Expi293 GnTI-(通道5-8)细胞中的表达。
Expi293诱导型GnTI细胞系
Expi293F诱导型GnTI细胞系可以实现聚糖修饰蛋白的可调节表达。这些细胞旨在促进复杂蛋白质的分析,无需在结构生物学工作和其他应用中添加工作流程步骤或牺牲产量。
关键优势
- >比现有T-REx-293细胞产量高8倍
- 可调节的蛋白质表达
- 简化的聚糖模式
Expi293F诱导细胞系
Expi293F诱导型细胞系细胞系允许受控和可调节的蛋白质表达,这些蛋白质可能受益于较慢的表达动力学,如毒性蛋白和膜蛋白。这些细胞还被设计用于促进需要调节蛋白质表达的细胞模型的研究。
关键优势
- 比T-REx诱导细胞的产量高9倍
- 可调节的蛋白质表达
在pcDNA5.0 / TO载体中完全诱导后,Expi293F Tet诱导型细胞以与亲本Expi293F细胞相当的水平表达蛋白质。相比之下,通过PEI转染的在FreeStyle293培养基中适应的T-REx-293细胞的表达水平,比Expi293系统中的Expi293F诱导细胞系低近10倍。
用pcDN5.0 / TO载体中的Fc融合蛋白转染细胞,然后以剂量依赖性方式用不同水平的四环素诱导。
Expi293 Met( - )蛋白标记试剂盒
使用我们的不含蛋氨酸的Expi293蛋白标记试剂盒,使用高滴度哺乳动物悬浮培养物,通过X射线晶体学和核磁共振简化结构生物学研究。
关键优势
- 蛋氨酸残基的一致标记
(A)在转染前的不同时间点加入甲基13C标记的蛋氨酸的蛋白质表达。(B)在转染前的不同时间点添加硒代蛋氨酸的蛋白质表达。
含有硒代蛋氨酸的肽的理论谱与天然的和SeMet标记肽的 混合物的实验谱的比较。
Expi293表达系统的客户故事
订购信息
Thermo Scientific Nalgene一次性无菌锥形瓶
一次性无菌Thermo Scientific Nalgene培养瓶由轻质、不易破裂、透明的PETG制成,您可以放心使用。所有尺寸均具有通气或不通气两种选择,且提供用于台式或振荡平台的平底或挡板底部。
资源
实验方案
科学海报
应用资料
支持
存在技术疑问?
在线学习
发表论文
仅供科研使用,不可用于诊断目的。