哪种技术最适合您?
DIY基因合成 | 未克隆基因片段 | 完整的基因合成服务 | 完整的载体构建服务 | 全表达构体或通路优化 | 基因合成和蛋白生产 | |
---|---|---|---|---|---|---|
我们提供的产品和服务 | 从寡核苷酸组装到基因克隆,提供基因合成所需的所有试剂,包括 CorrectASE™ 酶 | 合成长度高达 3 kb 的 dsDNA片段 | 合成目标DNA,将 DNA克隆进标准载体或自选的表达载体(即用) | 使用含有已知序列/功能的明确DNA部件,结合特定的定制序列,合成完整的载体 | 合成多种克隆进客户专用载体的 DNA组合部件 | 从哺乳动物细胞表达和纯化蛋白的一站式解决方案,可只从电子核苷序列开始 |
产品优势 |
|
|
|
|
|
|
手动操作时间 | 高 | 中 | 低 | 低 | 低 | 无 |
交付形式 | 试剂盒(10 次反应) | 200 ng 线性 dsDNA,未克隆(冻干) | 5 µg 冻干质粒 DNA | 5 µg 冻干质粒 DNA | 单构造体交付: 5 µg 冻干质粒 DNA 混合物交付: 30 µg 质粒 DNA 和克隆混合物甘油原液 | 转染所用的目标蛋白和表达载体 |
生产时间* | N/A |
|
| 项目专用 | 项目专用 | 通常 30 个工作日 |
长度 | 推荐最长 1 kb | 最长 3 kb | 最长 100 kb | 最初 12 kb 的载体 | 项目专用 | N/A |
质量控制 | N/A | 批量测序 | 100% 确认序列 | 100% 确认序列和 IP 检查 | 单构造体交付: 100% 确认序列 混合物交付 相同组测序 | 详细的文档,包括 Coomassie 染色 PAGE 凝胶和免疫印迹 |
添加至购物车 | 立即订购 | 立即订购 | 了解更多 | 了解更多 | 了解更多 |
* 生产并开始发货的天数,而非交付的天数。 交付时间因交货地点而异。