您希望的所有…以及更多
近 20 年来,科学家们一直对 Invitrogen GeneArt 产品和服务表示信赖,不仅是因为我们以每毫克投递蛋白的低价提供了卓越的性能,还因为您的基因能够按要求到达并提供无与伦比的支持。但这还不够。您也将获得所需的支持,让您高枕无忧。作为您的基因合成提供者,我们为您提供可靠性、优化性能、高成本效益和出色的客户体验……这才是货真价实的。
我们在商业基因合成领域拥有 16 多年的经验,是服务时间最长的商业供应商之一,并且了解合成目标基因可能面临的挑战。鉴于我们在启动项目之前的专业知识和深入的序列分析,我们因能为客户实现始终如一的高最终确定率而感到自豪(图 1)。我们的科学家评估每个工作订单,帮助确保成功,无论项目和序列如何复杂。我们会尽力帮助您完成序列合成。
我们遵守特定的质量管理标准,帮助您确保及时获得稳定且可重现的结果,从而可靠地生产目标基因序列。为此,我们由德国雷根斯堡和美国普莱森顿生产基地提供的产品和服务均已通过 ISO 认证(分别为 ISO9001:2015和 ISO9001:2008)。
图 2 提供了我们日常基准 ISO 9001:2015 认证中包含的重要标准的概述。将鼠标悬停在各个圆圈上方,获取更多详细信息。
通过两层质量控制系统进行序列验证。
符合所有适用法规、生物安全和生物安全要求,例如 S1/S2 生产环境或特殊出口要求。
GeneArt 生产设施由内部和外部审核员定期审核,确保符合最高质量标准。
日常会议可以快速响应关键指标,兑现我们对客户的承诺。
持续分析和改进现有流程。没有人是完美的。
完整的文档记录,以及生产过程的完整 IT 集成。
投诉追踪和处理,包括正式沟通涉及的所有相关部门。
通过我们的变更控制工艺对工艺变更进行协调、控制和记录。
例如,用于危害识别和报告的 SHED(安全、健康和环境数据)系统,预防和纠正工作场所中存在的风险。
例如,客户拥有的 >5,000 种不同载体; 没有第三方参与,—所有信息和材料都供内部保留;GeneArt 综合服务提供存档所有数据的服务,但可以应客户要求销毁。
图 2.GeneArt 产品 ISO 9001:2015 认证的主要属性。
您希望您的基因合成提供者关心可持续性吗?当然。在 Thermo Fisher Scientific,我们对环境影响负责。人类废弃物逐年增加。消费者自我意识的提高是令人鼓舞的,但个人只是复杂废弃物产生的一部分。企业也必须盘点。
截至 2016 年,Thermo Fisher Scientific 已拥有 13 个全球范围内通过外部认证的“零废弃物”基地,包括雷根斯堡和普莱森顿 GeneArt 项目的两个生产基地。
在从非危险废弃物的垃圾掩埋区转移 90% 后,以及仅在万不得已时才将废弃物焚化的场所被认定为零废弃物。对于雷根斯堡工厂,我们有 0% 的废弃物被运往垃圾填埋场。通过现代化的废弃物分离和发电厂得到分离和回收。尽可能避免、减少、重复使用和回收利用。
合成寡核苷酸序列的优势之一是改变核苷酸序列而不是氨基酸序列。
每种生物体中的密码子用法不同,因此使用异源表达系统进行表达可能具有挑战性。此外,转录、翻译和 mRNA 水平上的调控序列元件可能会限制重组蛋白的表达。我们提供基因合成和 DNA 片段服务,并通过专有 GeneOptimizer 软件提供免费的序列优化。优化过程中,将调整您的 DNA 序列以代表您定义的宿主密码子用法,消除表达限制序列基序,为您提供可靠进行蛋白表达的最佳序列。
与野生型表达相比,我们的序列优化服务可帮助您提高蛋白表达水平。图 4 显示了一项内部研究结果,该研究针对五个随机选择的不同蛋白和抗体,将野生型序列的表达与使用 GeneOptimizer 软件生成的序列优化对应物进行了对比。与相应的野生型构建体相比,序列优化构建体的蛋白水平明显增加。在 Fath 等发表的大规模表达研究中,也可以找到序列优化对蛋白表达影响的其他示例。[1].
基因合成、亚克隆至 Invitrogen pcDNA3.3 载体以及质粒制备均由德国雷根斯堡的科学家进行。细胞内蛋白(RFP、CREB1、OPRM1)使用贴壁 HEK293 细胞(2 mL)进行表达,一式三份,并通过 α-His western blot 分析进行定量。抗体(VRC-01、10E8)使用 Invitrogen FreeStyle 293 细胞(30 mL)进行表达,一式两份,并通过 BLItz system(ForteBio)确定表达水平。在野生型和优化序列中,五个蛋白中的每个蛋白平均表达水平如图 4 所示。将蛋白表达归一化为野生型序列的表达。
提高蛋白产量并不是序列优化的唯一优势。传统上由于存在不稳定元素而难以克隆的序列可以进行序列优化,进而提高克隆效率并提高表达水平(2)。此外,使用 GeneArt 优化序列有助于节省总体实验成本(请参阅本页顶部的成本效益选项卡)。
如果您的项目不需要使用野生型序列,我们可从优化 DNA 序列着手,为您提供帮助。
基于我们的 GeneArt 基因合成服务,您可以通过两种不同的方式来节省成本。
a)不进行序列优化的 GeneArt 基因合成:如果野生型基因序列足以满足您的项目需求,那么相比传统克隆技术,GeneArt 基因合成可帮助您节省时间。您需要做的就是在线订购,这样您就可以腾出时间来做其他事情;不再需要优化克隆步骤并进行故障排除。时间就是金钱。
a)进行序列优化的 GeneArt 基因合成:我们的基因合成服务除节省时间外,如果您的项目可以使用非野生型优化基因序列,还可以帮您节省每毫克蛋白的成本(图 5)。我们借助 GeneOptimizer 软件,证实了序列优化蛋白的表达水平远高于其野生型对应蛋白的表达水平(请参阅本页顶部的优化性能选项卡)。培养和纯化所需的细胞数量可以少得多,或者使用相同数量的细胞可以生产更多的蛋白,帮助节省实验成本和时间,提高您的整体体验。
用于简单设计和订购您的基因合成项目
可以使用此直观工具订购几乎所有的 GeneArt 服务,全年无休(每天 24 小时,每周 7 天)。甚至可以进行生物 信息学克隆,存储您的基因序列、项目和个人载体以备将来订购。节省时间,并具有以下功能的完全控制权和灵活性:
灵活性 | 该平台支持您基因独特的复杂性从单个基因到涵盖现代研究实验室中各种产品和服务需求的完整工作流程,都可以通过门户网站查找。 |
方便性 | 使用最新订购功能使用 GeneOptimizer 软件进行设计、编辑和优化,并通过此电子商务平台订购(该平台提供即时报价、购买选项和适合的 B2B 连接)。 |
透明度 | 随时提供帮助通过 GeneObserver 功能,实时获得完整的可见性并在整个生产过程中追踪您的基因。也可以通过我们的 GeneChat 功能快速获得帮助。 |
对照 | 组织下游工作即时接收有关基因定型的时间表更改,实现最佳计划效率和终端时间管理。 |
关怀计划 | 随时访问专家团队不用担心迷失方向。GeneArt 门户网站的设计直观,但如果您需要跟我们联系,始终会有一支全球性团队为您提供服务。 |
Thermo Fisher Cloud 上的 GeneArt Strings Assistant 可以帮助您识别 GeneArt Strings DNA 片段中任何可能存在的序列复杂性区域。如果在 DNA 序列中发现任何复杂区域,都可以进行手动编辑,也可以按照 Strings Assistant 的建议修改序列。
查找这个图标
geneartsupport@thermofisher.com
欧洲
电话:+49 (0)941 942 76100
传真:+49 (0)941 942 76780
美国和亚洲
电话:(800) 955 6288, 分机号 4, 4, 1
GeneChat 也位于此处
您所有基因合成查询的单一联系点
您是否对产品、技术、在线订购、项目状态、账单和运输有疑问...如果有一个联系团队能够帮您解决这些定制基因合成项目问题,难道不好吗?
我们的基因合成客户关怀团队作为单个联系点陪伴所有客户,从最初的问题到生产工艺,再到基因构建体的最终交付。我们全球所有客户均可获得个性化的项目咨询服务。我们关心您的项目。
无论您从哪里开始着手研究,我们都可以为您的基因量身定制供应材料,兼容您整个研究流程(从基因到蛋白)。
我们认识到无缝信息流是项目设计和执行的关键部分。您可以就各个问题咨询我们,也可以通过我们的网站获得广泛的信息资源,两种方式都可以为支持您的研究提供卓越的知识库。
您的 GeneArt 基因合成客户关怀团队是一支由欧洲和美国的科学家和专家组成的团队,始终渴望提供最佳技术和客户服务。
为了为多语种和时区提供出色的支持,客户关怀团队得到了全球 35 位技术销售专家的现场支持,致力于为您提供帮助。
此外,全球有 200 多位技术支持科学家分布于 18 个地区,他们通过电子邮件、电话每年为将近一百万的客户提供深入帮助,多达 11 种语种支持。连续几年荣获生命科学行业奖。
我们每月为 1,750 多家客户提供 7,600 多种基因构建体,因此可以确定我们具有全球能力来满足您的研究需求。
客户关怀团队通过您当地的 TSS 或客户经理与您建立联系,并通过生产、物流和研发小组为您的基因项目提供帮助。从最初的想法到最终交付,我们拥有所有所需资源来为您提供整体项目服务。
查看其他科学家的观点
合成 DNA 从未如此简单。阅读这些客户评价,了解有关使用 GeneArt 基因合成和其他合成生物学方法来简化分子克隆并引导您走向成功的更多信息。您也可以随时与我们分享您的故事!
我们在商业基因合成领域拥有 16 多年的经验,是服务时间最长的商业供应商之一,并且了解合成目标基因可能面临的挑战。鉴于我们在启动项目之前的专业知识和深入的序列分析,我们因能为客户实现始终如一的高最终确定率而感到自豪(图 1)。我们的科学家评估每个工作订单,帮助确保成功,无论项目和序列如何复杂。我们会尽力帮助您完成序列合成。
我们遵守特定的质量管理标准,帮助您确保及时获得稳定且可重现的结果,从而可靠地生产目标基因序列。为此,我们由德国雷根斯堡和美国普莱森顿生产基地提供的产品和服务均已通过 ISO 认证(分别为 ISO9001:2015和 ISO9001:2008)。
图 2 提供了我们日常基准 ISO 9001:2015 认证中包含的重要标准的概述。将鼠标悬停在各个圆圈上方,获取更多详细信息。
通过两层质量控制系统进行序列验证。
符合所有适用法规、生物安全和生物安全要求,例如 S1/S2 生产环境或特殊出口要求。
GeneArt 生产设施由内部和外部审核员定期审核,确保符合最高质量标准。
日常会议可以快速响应关键指标,兑现我们对客户的承诺。
持续分析和改进现有流程。没有人是完美的。
完整的文档记录,以及生产过程的完整 IT 集成。
投诉追踪和处理,包括正式沟通涉及的所有相关部门。
通过我们的变更控制工艺对工艺变更进行协调、控制和记录。
例如,用于危害识别和报告的 SHED(安全、健康和环境数据)系统,预防和纠正工作场所中存在的风险。
例如,客户拥有的 >5,000 种不同载体; 没有第三方参与,—所有信息和材料都供内部保留;GeneArt 综合服务提供存档所有数据的服务,但可以应客户要求销毁。
图 2.GeneArt 产品 ISO 9001:2015 认证的主要属性。
您希望您的基因合成提供者关心可持续性吗?当然。在 Thermo Fisher Scientific,我们对环境影响负责。人类废弃物逐年增加。消费者自我意识的提高是令人鼓舞的,但个人只是复杂废弃物产生的一部分。企业也必须盘点。
截至 2016 年,Thermo Fisher Scientific 已拥有 13 个全球范围内通过外部认证的“零废弃物”基地,包括雷根斯堡和普莱森顿 GeneArt 项目的两个生产基地。
在从非危险废弃物的垃圾掩埋区转移 90% 后,以及仅在万不得已时才将废弃物焚化的场所被认定为零废弃物。对于雷根斯堡工厂,我们有 0% 的废弃物被运往垃圾填埋场。通过现代化的废弃物分离和发电厂得到分离和回收。尽可能避免、减少、重复使用和回收利用。
合成寡核苷酸序列的优势之一是改变核苷酸序列而不是氨基酸序列。
每种生物体中的密码子用法不同,因此使用异源表达系统进行表达可能具有挑战性。此外,转录、翻译和 mRNA 水平上的调控序列元件可能会限制重组蛋白的表达。我们提供基因合成和 DNA 片段服务,并通过专有 GeneOptimizer 软件提供免费的序列优化。优化过程中,将调整您的 DNA 序列以代表您定义的宿主密码子用法,消除表达限制序列基序,为您提供可靠进行蛋白表达的最佳序列。
与野生型表达相比,我们的序列优化服务可帮助您提高蛋白表达水平。图 4 显示了一项内部研究结果,该研究针对五个随机选择的不同蛋白和抗体,将野生型序列的表达与使用 GeneOptimizer 软件生成的序列优化对应物进行了对比。与相应的野生型构建体相比,序列优化构建体的蛋白水平明显增加。在 Fath 等发表的大规模表达研究中,也可以找到序列优化对蛋白表达影响的其他示例。[1].
基因合成、亚克隆至 Invitrogen pcDNA3.3 载体以及质粒制备均由德国雷根斯堡的科学家进行。细胞内蛋白(RFP、CREB1、OPRM1)使用贴壁 HEK293 细胞(2 mL)进行表达,一式三份,并通过 α-His western blot 分析进行定量。抗体(VRC-01、10E8)使用 Invitrogen FreeStyle 293 细胞(30 mL)进行表达,一式两份,并通过 BLItz system(ForteBio)确定表达水平。在野生型和优化序列中,五个蛋白中的每个蛋白平均表达水平如图 4 所示。将蛋白表达归一化为野生型序列的表达。
提高蛋白产量并不是序列优化的唯一优势。传统上由于存在不稳定元素而难以克隆的序列可以进行序列优化,进而提高克隆效率并提高表达水平(2)。此外,使用 GeneArt 优化序列有助于节省总体实验成本(请参阅本页顶部的成本效益选项卡)。
如果您的项目不需要使用野生型序列,我们可从优化 DNA 序列着手,为您提供帮助。
基于我们的 GeneArt 基因合成服务,您可以通过两种不同的方式来节省成本。
a)不进行序列优化的 GeneArt 基因合成:如果野生型基因序列足以满足您的项目需求,那么相比传统克隆技术,GeneArt 基因合成可帮助您节省时间。您需要做的就是在线订购,这样您就可以腾出时间来做其他事情;不再需要优化克隆步骤并进行故障排除。时间就是金钱。
a)进行序列优化的 GeneArt 基因合成:我们的基因合成服务除节省时间外,如果您的项目可以使用非野生型优化基因序列,还可以帮您节省每毫克蛋白的成本(图 5)。我们借助 GeneOptimizer 软件,证实了序列优化蛋白的表达水平远高于其野生型对应蛋白的表达水平(请参阅本页顶部的优化性能选项卡)。培养和纯化所需的细胞数量可以少得多,或者使用相同数量的细胞可以生产更多的蛋白,帮助节省实验成本和时间,提高您的整体体验。
用于简单设计和订购您的基因合成项目
可以使用此直观工具订购几乎所有的 GeneArt 服务,全年无休(每天 24 小时,每周 7 天)。甚至可以进行生物 信息学克隆,存储您的基因序列、项目和个人载体以备将来订购。节省时间,并具有以下功能的完全控制权和灵活性:
灵活性 | 该平台支持您基因独特的复杂性从单个基因到涵盖现代研究实验室中各种产品和服务需求的完整工作流程,都可以通过门户网站查找。 |
方便性 | 使用最新订购功能使用 GeneOptimizer 软件进行设计、编辑和优化,并通过此电子商务平台订购(该平台提供即时报价、购买选项和适合的 B2B 连接)。 |
透明度 | 随时提供帮助通过 GeneObserver 功能,实时获得完整的可见性并在整个生产过程中追踪您的基因。也可以通过我们的 GeneChat 功能快速获得帮助。 |
对照 | 组织下游工作即时接收有关基因定型的时间表更改,实现最佳计划效率和终端时间管理。 |
关怀计划 | 随时访问专家团队不用担心迷失方向。GeneArt 门户网站的设计直观,但如果您需要跟我们联系,始终会有一支全球性团队为您提供服务。 |
Thermo Fisher Cloud 上的 GeneArt Strings Assistant 可以帮助您识别 GeneArt Strings DNA 片段中任何可能存在的序列复杂性区域。如果在 DNA 序列中发现任何复杂区域,都可以进行手动编辑,也可以按照 Strings Assistant 的建议修改序列。
查找这个图标
geneartsupport@thermofisher.com
欧洲
电话:+49 (0)941 942 76100
传真:+49 (0)941 942 76780
美国和亚洲
电话:(800) 955 6288, 分机号 4, 4, 1
GeneChat 也位于此处
您所有基因合成查询的单一联系点
您是否对产品、技术、在线订购、项目状态、账单和运输有疑问...如果有一个联系团队能够帮您解决这些定制基因合成项目问题,难道不好吗?
我们的基因合成客户关怀团队作为单个联系点陪伴所有客户,从最初的问题到生产工艺,再到基因构建体的最终交付。我们全球所有客户均可获得个性化的项目咨询服务。我们关心您的项目。
无论您从哪里开始着手研究,我们都可以为您的基因量身定制供应材料,兼容您整个研究流程(从基因到蛋白)。
我们认识到无缝信息流是项目设计和执行的关键部分。您可以就各个问题咨询我们,也可以通过我们的网站获得广泛的信息资源,两种方式都可以为支持您的研究提供卓越的知识库。
您的 GeneArt 基因合成客户关怀团队是一支由欧洲和美国的科学家和专家组成的团队,始终渴望提供最佳技术和客户服务。
为了为多语种和时区提供出色的支持,客户关怀团队得到了全球 35 位技术销售专家的现场支持,致力于为您提供帮助。
此外,全球有 200 多位技术支持科学家分布于 18 个地区,他们通过电子邮件、电话每年为将近一百万的客户提供深入帮助,多达 11 种语种支持。连续几年荣获生命科学行业奖。
我们每月为 1,750 多家客户提供 7,600 多种基因构建体,因此可以确定我们具有全球能力来满足您的研究需求。
客户关怀团队通过您当地的 TSS 或客户经理与您建立联系,并通过生产、物流和研发小组为您的基因项目提供帮助。从最初的想法到最终交付,我们拥有所有所需资源来为您提供整体项目服务。
查看其他科学家的观点
合成 DNA 从未如此简单。阅读这些客户评价,了解有关使用 GeneArt 基因合成和其他合成生物学方法来简化分子克隆并引导您走向成功的更多信息。您也可以随时与我们分享您的故事!
仅供科研使用,不可用于诊断目的。