相较于其他瞬时表达系统,ExpiCHO表达系统可提供出色的蛋白产量,并为您节省宝贵时间、恒温箱空间以及塑料器皿成本。 您可只使用一个培养瓶,来表达其他系统所用20或者更多培养瓶表达的蛋白量。
从研究到生物转化过程中保持蛋白质的质量和功能
在药物开发过程中,从293细胞替换为CHO细胞可能会花费很多宝贵时间,并且带来不确定性。 现在有了更佳方法。 Gibco ExpiCHO表达系统能够达到瞬时系统的最高蛋白得率。 这意味着从研究开始,您就可以一直使用 CHO 细胞。
“ExpiCHO系统加快了我们的研发进度,该系统不需要通过不同的宿主来实现瞬时表达和稳定表达。 这也消除了我们从研究到开发转换的一大关键质量风险。” 生物技术公司
ExpiCHO实验操作视频和网络讲座
观看视频,了解如何使用ExpiCHO系统制备重组蛋白并听取行业专家关于蛋白表达方面的最新成果展示。
ExpiCHO表达系统构成
ExpiCHO表达系统将高表达水平CHO细胞系、无动物源化学成分限定培养基、优化的培养辅料以及高效的转染试剂结合在一起。
- 2小瓶冷冻的Gibco ExpiCHO-S细胞
- 1L Gibco ExpiCHO-S表达培养基
- 1 盒Gibco ExpiFectamine CHO转染试剂盒,足以转染1升培养细胞
- Gibco OptiPRO 无血清培养基
- 抗体表达阳性对照
在更小的培养体积中获得高达20x的蛋白产量
“ExpiCHO系统获得的高滴度…为我们节约了大量的时间,精力和资金。” Bonnie Hammer博士,Invenra公司生物制品开发副总裁
图 1. 在ExpiCHO和其他瞬时CHO系统中的重组蛋白滴度。 如图所示,为人IgG、兔IgG和促红细胞生成素在ExpiCHO和其他瞬时CHO表达系统中的表达水平。 ExpiCHO滴度范围是其他瞬时CHO系统的25–160倍。
ExpiCHO和Expi293系统中滴度的比较
如图所示,为人IgG、兔IgG、鼠IgG和大量非抗体蛋白在Expi293或其他瞬时表达系统以及ExpiCHO系统中的表达水平。 ExpiCHO系统中,IgG滴度的范围是使用其他系统 所得滴度的0.6–97倍(平均5倍)。 此外,该实验中的7种蛋白在Expi293细胞中不表达,而在ExpiCHO系统中高水平表达。
蛋白质 | Expi293或当前系统(mg/L) | ExpiCHO (mg/L) | 成倍增加 |
---|---|---|---|
人源抗体 | 26.6 | 2,580 | 97 |
4 | 147 | 33 | |
4 | 56 | 14.6 | |
22 | 266 | 12.4 | |
48 | 334 | 6.9 | |
36 | 190 | 5.3 | |
18 | 78 | 4.3 | |
85 | 314 | 3.7 | |
170 | 410 | 2.4 | |
138 | 325 | 2.4 | |
25 | 50 | 2.0 | |
102 | 204 | 2.0 | |
57 | 92 | 1.6 | |
336 | 491 | 1.5 | |
565 | 864 | 1.5 | |
450 | 600 | 1.3 | |
350 | 450 | 1.3 | |
309 | 383 | 1.2 | |
243 | 276 | 1.1 | |
352 | 371 | 1.1 | |
565 | 620 | 1.1 | |
309 | 302 | 1.0 | |
139 | 129 | 0.9 | |
11 | 9 | 0.8 | |
565 | 365 | 0.6 | |
检测不到 | 500 | ||
沉淀 | 330 |
蛋白质 | Expi293或当前系统(mg/L) | ExpiCHO (mg/L) | 成倍增加 |
---|---|---|---|
兔源抗体 | 5 | 120 | 20 |
17 | 178 | 11 | |
鼠源抗体 | 216 | 1,412 | 6.5 |
20 | 86 | 4.3 | |
60 | 240 | 4.0 | |
60 | 240 | 4.0 | |
76 | 196 | 2.6 | |
12 | 18 | 1.5 | |
16 | 17 | 1.1 | |
119 | 48 | 0.4 | |
135 | 47 | 0.3 |
蛋白质 | Expi293或当前系统(mg/L) | ExpiCHO (mg/L) | 成倍增加 |
---|---|---|---|
铋碲 | 免疫印迹 | 免疫印迹 | 25 |
双特异性抗体 | 28 | 117 | 4.2 |
26 | 90 | 3.5 | |
126 | 250 | 2.0 | |
NA | 763 | ||
NA | 660 | ||
分泌 | 216 | 1412 | 6.5 |
蛋白质 | Expi293或当前系统(mg/L) | ExpiCHO (mg/L) | 成倍增加 |
---|---|---|---|
非抗体 | 15 | 82 | 5.5 |
免疫印迹 | 免疫印迹 | 5.0 | |
164 | 68 | 0.4 | |
NA | 206 | ||
Fab | 85 | 366 | 4.3 |
10 | 10 | 1.0 | |
FC融合蛋白 | 5 | 8 | 1.7 |
His标签的人白细胞抗原 | 检测不到 | 12 | 12 |
病毒蛋白 | 免疫印迹 | 免疫印迹 | 3–5 |
细胞因子 | 免疫印迹 | 免疫印迹 | 5-10 |
FcR | 免疫印迹 | 免疫印迹 | 2-3 |
选择可灵活适应您开发过程各个阶段的系统
ExpiCHO表达系统提供多种实验方案,以适应您的工作流程。 该系统可根据您的需要进行放大或缩小,以实现早期发现中的高通量或您所关注的选定蛋白的高产量。
“ExpiCHO表达系统简单易用,比使用 大肠杆菌表达蛋白方便许多。 系统的可扩展性非常棒。 我可以同时表达30种不同的单克隆抗体(mAbs),然后选择我喜欢的一种扩大到克级。 ExpiCHO系统对我们来说是革命性的救星。” Arjen van den Berg博士,高级科学家,细胞和分子医学,加州大学圣地亚哥分校
Thermo Scientific Nalgene一次性无菌锥形瓶
一次性无菌Thermo Scientific Nalgene培养瓶由轻质、不易破裂、透明的PETG制成,您可以放心使用。 所有尺寸均具有通气或不通气两种选择,且提供用于台式或振荡平台的平底或底部挡板。 请查看适用于ExpiCHO表达系统培养瓶的实验方案。