自身亚克隆的快速、经济替代品
准备好在下游应用中使用您的基因。我们可以将您的合成基因亚克隆到您邮寄给我们的任意载体中。即便是具有多个开放阅读框的复杂克隆项目也没有问题,例如,表达单克隆抗体的大型双基因载体。
准备好在下游应用中使用您的基因。我们可以将您的合成基因亚克隆到您邮寄给我们的任意载体中。即便是具有多个开放阅读框的复杂克隆项目也没有问题,例如,表达单克隆抗体的大型双基因载体。
选择预制表达载体的生产步骤,GeneArt 可以将您的 GeneArt 合成基因直接克隆进特定的表达质粒,对于已完成表达的构建体来说,相对于先克隆进 pMx 系列载体的 标准亚克隆 工作流程,可节省 4-5 个工作日。
该快速克隆选项与基因合成后仍可用的经典亚克隆服务有所不同(参见下表)。交付时,您将收到表达即用型基因—使用选定表达载体合成的基因,不使用 pMx 克隆载体提供其他副本。
符合快速克隆条件的基因必须 <5 kb,并且不复杂(优化序列可以降低复杂性)。
服务类型 | 总结 | 生产时间(工作日) |
---|---|---|
基因合成标准&快速克隆服务 | 在选定表达载体中表达完成的基因 | 11(对于基因 <1200 bp) 16(对于基因 1,200—3,000 bp) 21(对于基因 3,000—5,000 bp) |
基因合成标准&经典亚克隆服务 | 任意表达载体中表达完成的基因 | 15(对于基因 <1200 bp) 18(对于基因 1,200—3,000 bp) 23(对于基因 3,000—5,000 bp) |
以下载体目前可用于快速克隆,可在订购时直接选择(今后将有更多载体用于快速克隆):
使用下述标准亚克隆选项与来源于载体选择工具的不同载体。
图 1.直接快速克隆至表达载体中。
图 2.从 pMx 到表达载体进行经典亚克隆。
*表达载体示例。载体有多种选择。
我们在 Gateway 重组克隆技术应用方面拥有丰富的经验,GeneArt 亚克隆服务可用于将合成基因亚克隆到您选择的任意载体中,包括使用 GeneArt 质粒构建服务构建新型载体。请将亚克隆留给 GeneArt 服务,您只需关注结果。
在您的项目中添加“质粒制备(PP)”,然后按照说明输入需求。GeneArt 质粒制备服务提供了高纯质粒 DNA,可用于您的实验(甚至用于哺乳动物细胞转染) |
告知我们有关您项目的更多信息,并获取有关价格和生产时间的信息。
仅供科研使用,不可用于诊断目的。