线粒体存在于真核细胞中,总量占细胞体积高达 10%。其形态多样,结构因细胞类型、细胞周期阶段和细胞内代谢状态而变化。线粒体的重要功能是通过氧化磷酸化作用和脂质氧化反应产生能量。Molecular Probes 开发出三种技术,用于在活细胞或固定细胞中对线粒体进行成像检测,并可提供研究线粒体功能及其对细胞代谢和细胞健康影响的其他标记探针。
用于线粒体染色的 CellLight 试剂
当需要在活细胞中不依赖于膜电位标记线粒体并跟踪细胞的行为动态时,推荐使用 CellLight 试剂。CellLight 蛋白标记技术可与其他荧光探针在多重分析中一起用于活细胞或固定后细胞以进行共定位研究。此类即用型构建体使用 E1 α- pyruvate dehydrogenase(丙酮酸脱氢酶,3.1 kDa) 的前导序列和荧光融合蛋白靶向线粒体。使用CellLight 试剂标记只需一个简单便捷的转染步骤,且与细胞染料一样几乎无毒性无化学破坏性。
MitoTracker 活细胞标记探针
MitoTracker 探针是阳离子染料,由于带电荷,它们被活细胞中的线粒体选择性隔离——像其他线粒体染料一样,它们的载入依赖于膜电位(关于活细胞中线粒体的非膜电位依赖性标记,参见上述 CellLight 试剂)。MitoTracker 染料具有多种波长选择,可用于多色分析实验中的线粒体定位。细胞固定后的染料保留情况:MitoTracker Deep Red 等染料固定后可充分保留,MitoTracker Red 则会固定后丢失。请根据如下选择指南查找适合您实验的染料。
固定细胞线粒体染色的偶联物
使用抗线粒体蛋白的荧光抗体偶联物,可标记固定细胞中的线粒体。小鼠抗 Complex V d-亚基单克隆抗体可用于标记人、牛、小鼠或大鼠模型中的线粒体。Complex V 又称 F1F0 ATPase 或 ATP 合成酶,负责通过氧化磷酸化生成 ATP,并可以作为质子泵 ATP 酶反向起作用。我们提供一套免疫荧光二级检测工具。
读值 |
荧光融合蛋白的表达
| |
---|---|---|
靶标 |
标记线粒体中的丙酮酸脱氢酶pyruvate dehydrogenase
| |
常用检测通道 | FITC | TRITC |
标记颜色 | GFP | RFP |
Ex/Em (nm) | 488/520 | 555/584 |
Signal-To-Noise Ratio(信噪比) | ||
光稳定性 | ||
多重分析兼容性 |
是
|
是
|
活细胞 |
是
|
是
|
固定细胞 |
否
|
否
|
可固定 |
是
|
是
|
检测平台 |
显微镜成像
|
显微镜成像
|
产品规格 |
1 mL
|
1 mL
|
货号 |
读值 |
线粒体荧光染色
| ||||
---|---|---|---|---|---|
靶标 |
MitoTracker™ 染料基于膜电位选择性标记线粒体
| ||||
常用检测通道 | FITC | TRITC | Texas Red® | Cy®5 | Cy®5 |
标记颜色 | MitoTracker® Green | MitoTracker® Orange | MitoTracker® Red | MitoTracker® Red FM | MitoTracker® Deep Red |
Ex/Em (nm) | 490/516 | 554/576 | 579/599 | 581/644 | 644/665 |
Signal-To-Noise Ratio(信噪比) | |||||
光稳定性 | |||||
多重分析兼容性 |
是
|
是
|
是
|
是
|
是
|
活细胞 |
是
|
是
|
是
|
是
|
是
|
固定细胞 |
否
|
否
|
否
|
否
|
否
|
可固定 |
否
|
是
|
是
|
否
|
是
|
检测平台 |
显微镜成像
|
显微镜成像
|
显微镜成像
|
显微镜成像
|
显微镜成像
|
规格 | A66441 (1 x 50 μg) A66468 (5 x 50 μg) M7514 (20 x 50 μg) | A66442 (1 x 50 μg) A66469 (5 x 50 μg) M7510 (20 x 50 μg) | A66443 (1 x 50 μg) A66470 (5 x 50 μg) M7512 (20 x 50 μg) | A66444 (1 x 50 μg) A66472 (5 x 50 μg) M22425 (20 x 50 μg) | A66440 (1 x 50 μg) A66467 (5 x 50 μg) M22426 (20 x 50 μg) |
货号 |
读值 |
固定细胞线粒体染色
|
---|---|
靶标 |
Complex V
|
常用检测通道 |
NA
|
标记颜色 |
需要二级检测
|
Ex/Em (nm) |
NA
|
Signal-To-Noise Ratio(信噪比) |
NA
|
光稳定性 |
NA
|
多重分析兼容性 |
是
|
活细胞 |
否
|
固定细胞 |
是
|
可固定 |
是
|
检测平台 |
显微镜成像
|
产品规格 |
100 μg
|
货号 |
读值 |
荧光融合蛋白的表达
| |
---|---|---|
靶标 |
标记线粒体中的丙酮酸脱氢酶pyruvate dehydrogenase
| |
常用检测通道 | FITC | TRITC |
标记颜色 | GFP | RFP |
Ex/Em (nm) | 488/520 | 555/584 |
Signal-To-Noise Ratio(信噪比) | ||
光稳定性 | ||
多重分析兼容性 |
是
|
是
|
活细胞 |
是
|
是
|
固定细胞 |
否
|
否
|
可固定 |
是
|
是
|
检测平台 |
显微镜成像
|
显微镜成像
|
产品规格 |
1 mL
|
1 mL
|
货号 |
读值 |
线粒体荧光染色
| ||||
---|---|---|---|---|---|
靶标 |
MitoTracker™ 染料基于膜电位选择性标记线粒体
| ||||
常用检测通道 | FITC | TRITC | Texas Red® | Cy®5 | Cy®5 |
标记颜色 | MitoTracker® Green | MitoTracker® Orange | MitoTracker® Red | MitoTracker® Red FM | MitoTracker® Deep Red |
Ex/Em (nm) | 490/516 | 554/576 | 579/599 | 581/644 | 644/665 |
Signal-To-Noise Ratio(信噪比) | |||||
光稳定性 | |||||
多重分析兼容性 |
是
|
是
|
是
|
是
|
是
|
活细胞 |
是
|
是
|
是
|
是
|
是
|
固定细胞 |
否
|
否
|
否
|
否
|
否
|
可固定 |
否
|
是
|
是
|
否
|
是
|
检测平台 |
显微镜成像
|
显微镜成像
|
显微镜成像
|
显微镜成像
|
显微镜成像
|
规格 | A66441 (1 x 50 μg) A66468 (5 x 50 μg) M7514 (20 x 50 μg) | A66442 (1 x 50 μg) A66469 (5 x 50 μg) M7510 (20 x 50 μg) | A66443 (1 x 50 μg) A66470 (5 x 50 μg) M7512 (20 x 50 μg) | A66444 (1 x 50 μg) A66472 (5 x 50 μg) M22425 (20 x 50 μg) | A66440 (1 x 50 μg) A66467 (5 x 50 μg) M22426 (20 x 50 μg) |
货号 |
读值 |
固定细胞线粒体染色
|
---|---|
靶标 |
Complex V
|
常用检测通道 |
NA
|
标记颜色 |
需要二级检测
|
Ex/Em (nm) |
NA
|
Signal-To-Noise Ratio(信噪比) |
NA
|
光稳定性 |
NA
|
多重分析兼容性 |
是
|
活细胞 |
否
|
固定细胞 |
是
|
可固定 |
是
|
检测平台 |
显微镜成像
|
产品规格 |
100 μg
|
货号 |
资源
研究工具Molecular Probes 手册产品手册 | BioProbes 70 期刊免费文章相关仪器与应用 |