细胞核是膜包裹的细胞器,包括核膜、核仁和核纤层,是进行基因表达的位置。对核蛋白进行染色或直接对核酸进行染色,可选择性地观察核结构。Molecular Probes针对不同应用需求提供种类丰富的细胞核染料和标记试剂,可用于活细胞、固定细胞和组织中的细胞核染色和染色体带型分析。
ReadyProbes 即用型细胞核染料
ReadyProbes 即用型细胞核染料提供最便捷的核酸荧光染色方法。专为室温保存优化,以方便的滴瓶形式提供,非常便于使用。每毫升样本溶液中只需加两滴即可对细胞进行染色。我们提可供一系列 ReadyProbes 即用型核酸染料,可选择各种波长进行活细胞或固定细胞多重的分析和共定位。
CellLight 核蛋白标记试剂
CellLight 细胞核标记试剂可提供多种选择:使用组蛋白 2B 序列 (13.7 kDa) 标记组蛋白跟踪染色体行为动态变化,或者使用 SV40 核定位序列 (1.0 kDa) 通过荧光蛋白定位细胞核。CellLight 蛋白标记技术可与其他荧光染料一起结合使用,对活细胞或固定后细胞以进行共定位研究。这是一类简单即用型构建表达荧光融合蛋白的试剂,只需一个简单便捷的转染步骤即可完成,且与细胞染料一样几乎无毒性无化学破坏性。
高性能细胞核染料
理想的细胞核染料应该对 DNA 和 RNA 具有亲和力,结合后发出强荧光。对于活细胞的细胞核染色,染料应能渗透到真核细胞和原核细胞膜中,而且对细胞的毒性最小。对于固定细胞的细胞核染色,染料应具有稳定性和选择性。某些对于固定细胞具有高亲和力的 DNA 染料也可用作死细胞染料,因其无法透过完整的真核细胞或原核细胞的细胞膜。
Molecular Probes可提供一系列核酸染料,可选择各种波长进行活细胞或固定细胞的多重分析和共定位。
- 选择高性能细胞核染料
核仁染色
核仁是在细胞核内存在的非膜结构体,是进行核糖体 RNA 转录的位置。SYTO RNASelect™ Green 荧光细胞染料是一种细胞通透性核酸染料,可选择性标记RNA。在不结合核酸的情况下,SYTO RNASelect™ 染料几乎不发荧光,与 RNA 结合后会发出明亮的绿色荧光,与 DNA 结合后会发出微弱的荧光信号。SYTO RNASelect™ 染料可用于检测核仁,并可结合 DAPI 等核染料复染细胞。
- 选择核仁染料
高内涵筛选 (HCS)
在高内涵成像和分析 (HCS) 平台上,通用型 HCS NuclearMask™ 染料可检测活细胞和甲醛固定细胞中的 DNA 含量并进行细胞界限划分。HCS NuclearMask™ 染料有多种颜色可供选择,可结合其他细胞功能和细胞结构标记探针进行灵活地多重分析,解答复杂的生物学问题。
- 选择 HCS 兼容细胞核染料
读值 |
荧光融合蛋白的表达
|
荧光融合蛋白的表达
| |||
靶标 |
标记染色体内的组蛋白
|
定位细胞核内的荧光蛋白
| |||
常用检测通道 | FITC | TRITC | DAPI | FITC | TRITC |
标记颜色 | GFP | RFP | CFP | GFP | RFP |
Ex/Em (nm) | 488/520 | 555/584 | 435/485 | 488/520 | 555/584 |
Signal-To-Noise Ratio(信噪比) | |||||
光稳定性 | |||||
多重分析兼容性 |
是
|
是
|
是
|
是
|
是
|
活细胞 |
是
|
是
|
是
|
是
|
是
|
固定细胞 |
否
|
否
|
否
|
否
|
否
|
可固定 |
是
|
是
|
是
|
是
|
是
|
检测平台 |
显微镜成像
|
显微镜成像
|
显微镜成像
|
显微镜成像
|
显微镜成像
|
产品规格 |
1 mL
|
1 mL
|
1 mL
|
1 mL
|
1 mL
|
货号 |
Hoechst 33342 | Hoechst 34580 | SYTO 9 绿色荧光核酸染料 | SYTO 82 橙色荧光核酸染料 | SYTO 深红色荧光核酸染料,用于活细胞成像 | |
---|---|---|---|---|---|
读值 | 核酸的荧光染色 | ||||
靶标 | 靶向RNA和DNA的细胞膜通透性染料 | ||||
常用检测通道 | UV / DAPI | Violet / DAPI | FITC | TRITC | Cy5 |
标记颜色 | Hoechst 33342 | Hoechst 34580 | SYTO 9 | SYTO 82 | SYTO Deep Red |
Ex/Em (nm) | 350/461 | 392/440 | 483/503 | 541/560 | 652/669 |
信噪比 | |||||
光稳定性 | |||||
多重分析兼容性 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 |
活细胞 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 |
固定细胞 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 |
固定后可检测 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 |
检测平台 | 显微镜成像 | 显微镜成像 | 显微镜成像 | 显微镜成像 | 显微镜成像 |
操作指南 | 成像操作方案 | ||||
产品规格 | 10 mL | 5 mg | 100 μL | 250 μL | 5 vials |
货号 | H3570 | H21486 | S34854 | S11363 | S34901 |
DAPI | SYTOX 蓝色核酸染料 | SYTOX 绿色荧光染料 | SYTOX 橙色荧光染料 | TO-PRO-3 Iodide | SYTOX 深红色荧光染料 | |
---|---|---|---|---|---|---|
读值 | 核酸的荧光染色 | |||||
靶标 | 靶向RNA和DNA的细胞膜通透性染料 | |||||
常用检测通道 | DAPI | Violet/DAPI | FITC | RFP/TRITC | Cy5 | Cy5 |
标记颜色 | DAPI | SYTOX 蓝色 | SYTOX 绿色 | SYTOX 橙色 | TO-PRO-3 | SYTOX 深红色荧光染料 |
Ex/Em (nm) | 360/460 | 444/480 | 483/503 | 547/570 | 642/661 | 660/682 |
信噪比 | ||||||
光稳定性 | ||||||
多重分析兼容性 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 |
活细胞 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 |
固定后可检测 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 |
可固定 | 是 | 是 | 是 | 是 | 否 | 是 |
检测平台 | 显微镜成像 | 显微镜成像 | 显微镜成像 | 显微镜成像 | 显微镜成像 | 显微镜成像 |
操作指南 | 成像操作方案 | 成像操作方案 | ||||
产品规格 | 250 μL | 250 μL | 250 μL | 250 μL | 1 mL | 5 x 50 μL |
货号 | 62247 | S11348 | S7020 | S11368 | T3605 | S11381 |
读值 |
荧光染色
|
靶标 |
选择性标记RNA
|
常用检测通道 | FITC |
标记颜色 | SYTO® RNASelect™ |
Ex/Em (nm) | 490/530 |
Signal-To-Noise Ratio(信噪比) | |
光稳定性 | |
多重分析兼容性 |
是
|
活细胞 |
否
|
固定细胞 |
是
|
可固定 |
是
|
检测平台 |
显微镜成像
|
产品规格 |
100 μL
|
货号 |
读值 |
荧光融合蛋白的表达
|
荧光融合蛋白的表达
| |||
靶标 |
标记染色体内的组蛋白
|
定位细胞核内的荧光蛋白
| |||
常用检测通道 | FITC | TRITC | DAPI | FITC | TRITC |
标记颜色 | GFP | RFP | CFP | GFP | RFP |
Ex/Em (nm) | 488/520 | 555/584 | 435/485 | 488/520 | 555/584 |
Signal-To-Noise Ratio(信噪比) | |||||
光稳定性 | |||||
多重分析兼容性 |
是
|
是
|
是
|
是
|
是
|
活细胞 |
是
|
是
|
是
|
是
|
是
|
固定细胞 |
否
|
否
|
否
|
否
|
否
|
可固定 |
是
|
是
|
是
|
是
|
是
|
检测平台 |
显微镜成像
|
显微镜成像
|
显微镜成像
|
显微镜成像
|
显微镜成像
|
产品规格 |
1 mL
|
1 mL
|
1 mL
|
1 mL
|
1 mL
|
货号 |
Hoechst 33342 | Hoechst 34580 | SYTO 9 绿色荧光核酸染料 | SYTO 82 橙色荧光核酸染料 | SYTO 深红色荧光核酸染料,用于活细胞成像 | |
---|---|---|---|---|---|
读值 | 核酸的荧光染色 | ||||
靶标 | 靶向RNA和DNA的细胞膜通透性染料 | ||||
常用检测通道 | UV / DAPI | Violet / DAPI | FITC | TRITC | Cy5 |
标记颜色 | Hoechst 33342 | Hoechst 34580 | SYTO 9 | SYTO 82 | SYTO Deep Red |
Ex/Em (nm) | 350/461 | 392/440 | 483/503 | 541/560 | 652/669 |
信噪比 | |||||
光稳定性 | |||||
多重分析兼容性 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 |
活细胞 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 |
固定细胞 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 |
固定后可检测 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 |
检测平台 | 显微镜成像 | 显微镜成像 | 显微镜成像 | 显微镜成像 | 显微镜成像 |
操作指南 | 成像操作方案 | ||||
产品规格 | 10 mL | 5 mg | 100 μL | 250 μL | 5 vials |
货号 | H3570 | H21486 | S34854 | S11363 | S34901 |
DAPI | SYTOX 蓝色核酸染料 | SYTOX 绿色荧光染料 | SYTOX 橙色荧光染料 | TO-PRO-3 Iodide | SYTOX 深红色荧光染料 | |
---|---|---|---|---|---|---|
读值 | 核酸的荧光染色 | |||||
靶标 | 靶向RNA和DNA的细胞膜通透性染料 | |||||
常用检测通道 | DAPI | Violet/DAPI | FITC | RFP/TRITC | Cy5 | Cy5 |
标记颜色 | DAPI | SYTOX 蓝色 | SYTOX 绿色 | SYTOX 橙色 | TO-PRO-3 | SYTOX 深红色荧光染料 |
Ex/Em (nm) | 360/460 | 444/480 | 483/503 | 547/570 | 642/661 | 660/682 |
信噪比 | ||||||
光稳定性 | ||||||
多重分析兼容性 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 |
活细胞 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 |
固定后可检测 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 |
可固定 | 是 | 是 | 是 | 是 | 否 | 是 |
检测平台 | 显微镜成像 | 显微镜成像 | 显微镜成像 | 显微镜成像 | 显微镜成像 | 显微镜成像 |
操作指南 | 成像操作方案 | 成像操作方案 | ||||
产品规格 | 250 μL | 250 μL | 250 μL | 250 μL | 1 mL | 5 x 50 μL |
货号 | 62247 | S11348 | S7020 | S11368 | T3605 | S11381 |
读值 |
荧光染色
|
靶标 |
选择性标记RNA
|
常用检测通道 | FITC |
标记颜色 | SYTO® RNASelect™ |
Ex/Em (nm) | 490/530 |
Signal-To-Noise Ratio(信噪比) | |
光稳定性 | |
多重分析兼容性 |
是
|
活细胞 |
否
|
固定细胞 |
是
|
可固定 |
是
|
检测平台 |
显微镜成像
|
产品规格 |
100 μL
|
货号 |
资源
研究工具Molecular Probes 手册产品手册 | BioProbes 70 期刊文章相关仪器与应用 |
仅供科研使用,不可用于诊断目的。