Autophagy Research
细胞自噬研究讲义下载
细胞自噬首先是将胞质内含物(包括蛋白质和细胞器等)进行隔离和运输,然后通过溶酶体进行水解酶消化降解的过程。细胞自噬对细胞正常行使功能是至关重要的,而自噬功能丧失是细胞损伤累积和细胞老化的主要起因。
可检测p62及LC3B的工具使研究人员可以对泛素降解机制与细胞自噬之间的联系进行深入研究。我们提供了一系列Molecular Probes产品用以研究自噬活性,可适用于成像检测平台和微孔板检测平台。Molecular Probes产品可用于追踪溶酶体并入自噬体的过程,还可以检测蛋白质从合成到通过自噬途径聚集和泛素化的全过程。
自噬研究系列产品
autophaby-lc3b
使用LC3B与p62追踪自噬过程
  • 使用LC3B追踪自噬过程
  • 检测自噬体成熟过程
  • 使用p62追踪选择性自噬过程
 lysosome
溶酶体标记物
  • 定位并追踪溶酶体
  • 定位并追踪溶酶体的内含物
Autophagy
蛋白质合成及降解
  • 新生蛋白质合成
  • 翻译后修饰过程
 thu-autophaby-hts
高通量技术
  • 定位及追踪固定细胞中的LC3B
  • 定量分析LC3B的累积
自噬过程示意图
Schematic depiction of the autophagy pathway
自噬途径(包含p62及LC3B)示意图.其第一步为隔离膜(又叫吞噬泡)的形成和延伸;第二步则指吞噬泡发生扩展和细胞质隔离,从而形成具有双层膜结构的自噬体,在此步骤中LC3蛋白会吸附到自噬体上,而p62则与泛素蛋白结合后再结合到LC3B蛋白上;之后溶酶体与自噬体发生融合而形成自噬性溶酶体,这一步中LC3B会与自溶酶体分离,而p62和与其结合的泛素蛋白则会发生降解。