严谨的科学研究需要可靠的蛋白质检测技术,Life Technologies为您提供了全套的标记工具,能够广泛适用于任何丰度水平的靶标。我们的荧光标记及检测产品是生命科学研究领域中同行引用最多的产品。
请查阅此简易指南,为您的靶蛋白选择最佳的检测方案
- 高丰度靶标——一级偶联物,无需进行信号放大
- 中等丰度靶标——二级偶联物,适度信号放大
- 中低丰度靶标——链霉亲和素偶联物,需要显著增强信号
- 低丰度靶标——酶学放大,以获得最大的信号增强效果
免疫荧光选择指南
链霉亲和素
TSA™技术
资源
Molecular Probes手册
| BioProbes 期刊文章 |