高尔基复合体Golgi complex是合成蛋白质、脂质和碳水化合物等生物大分子以用于胞外分泌或其他胞内细胞器再次加工的细胞器。许多选择性标记高尔基复合体的细胞通透性染料都可用于研究脂质代谢和转运,并可用于测定脂质合成的速率。抗体和凝集素可用于靶向固定细胞中的高尔基复合体,而荧光蛋白则可追踪活细胞中的高尔基复合体。Molecular Probes可提供三种不通技术对活细胞或固定细胞中的高尔基复合体进行成像检测。
CellLight 试剂标记高尔基复合体
如果您想标记活细胞中的高尔基复合体来追踪细胞内行为动态,推荐采用 CellLight 试剂。CellLight 蛋白标记技术可与其他荧光染料结合一起使用,对活细胞或固定后细胞进行共定位研究。这类即用型根据人高尔基体常驻酶(N-乙酰半乳糖胺基转移酶-2 (12.6 kDa)),以荧光融合蛋白特异性靶向标记高尔基复合体。使用CellLight 试剂标记只需一个简单便捷的转染步骤,且与细胞染料一样几乎无毒性无化学破坏性。
神经酰胺活细胞染料
荧光素标记的神经酰胺Ceramide广泛用于研究脂质代谢和转运。其可选择性染色活细胞中的高尔基复合体,且可兼容后续固定处理。NBD C6-神经酰胺在水性溶剂中发弱荧光,荧光强度在非极性环境中增加。BODIPY 染料标记的Ceramide偶联物更明亮、光稳定性更好、环境敏感性更低。并且荧光脂质与牛血清白蛋白 (BSA) 配合,无需额外有机溶剂溶解亲脂性探针——BSA 结合探针可以直接溶解在水中并载入活细胞中。
- 选择神经酰胺染料
固定细胞高尔基复合体染色偶联物
固定细胞中高尔基复合体的标记通常采用凝集素lectin(例如 HPA)的荧光偶联物或抗内质网相关蛋白(例如 golgin-97)的抗体。HPA 凝集素可选择性结合末端 α-N-乙酰半乳糖胺基残基——以 O-键连接到高尔基体内侧囊泡中的丝氨酸和苏氨酸残基上的中间糖。抗 golgin-97 单克隆抗体可识别大多数脊椎动物的高尔基复合体,尤其是外周膜蛋白。我们可提供抗 golgin-97一抗,及Alexa Fluor 647 或 Alexa Fluor 488 染料标记的HPA 凝集素偶联物。
读值 |
荧光融合蛋白的表达
| |
---|---|---|
靶标 |
蛋白靶向高尔基复合体
| |
常用检测通道 | FITC | TRITC |
标记颜色 | GFP | RFP |
Ex/Em (nm) | 488/520 | 555/584 |
Signal-To-Noise Ratio(信噪比) | ||
光稳定性 | ||
多重分析兼容性 |
是
|
是
|
活细胞 |
是
|
是
|
固定细胞 |
否
|
否
|
可固定 |
是
|
是
|
检测平台 |
显微镜成像
|
显微镜成像
|
产品规格 |
1 mL
|
1 mL
|
货号 |
读值 |
活细胞中高尔基复合体染色
| ||
---|---|---|---|
靶标 |
靶向高尔基复合体中的脂质
| ||
常用检测通道 | FITC | Texas Red® | FITC |
标记颜色 | BODIPY® FL | BODIPY® TR | NBD |
Ex/Em (nm) | 504/511 | 587/615 | 466/536 |
Signal-To-Noise Ratio(信噪比) | |||
光稳定性 | |||
多重分析兼容性 |
是
|
是
|
是
|
活细胞 |
是
|
是
|
是
|
固定细胞 |
否
|
否
|
否
|
可固定 |
是
|
是
|
是
|
检测平台 |
显微镜成像
|
显微镜成像
|
显微镜成像
|
产品规格 |
5 mg
|
5 mg
|
1 mg
|
货号 |
读值 |
固定细胞高尔基复合体染色
| ||
---|---|---|---|
靶标 |
高尔基体膜蛋白
|
α-N- acetylgalactosamine残基
| |
常用检测通道 |
NA
| FITC | Cy®5 |
标记颜色 |
需要二级荧光标记检测
| Alexa Fluor® 488 | Alexa Fluor® 647 |
Ex/Em (nm) |
NA
| 496/519 | 650/665 |
Signal-To-Noise Ratio(信噪比) |
NA
| ||
光稳定性 |
NA
| ||
多重分析兼容性 |
是
|
是
|
是
|
活细胞 |
否
|
否
|
否
|
固定细胞 |
是
|
是
|
是
|
可固定 |
否
|
否
|
否
|
检测平台 |
显微镜成像
|
显微镜成像
|
显微镜成像
|
产品规格 |
100 μg
|
1 mg
|
1 mg
|
货号 |
读值 |
荧光融合蛋白的表达
| |
---|---|---|
靶标 |
蛋白靶向高尔基复合体
| |
常用检测通道 | FITC | TRITC |
标记颜色 | GFP | RFP |
Ex/Em (nm) | 488/520 | 555/584 |
Signal-To-Noise Ratio(信噪比) | ||
光稳定性 | ||
多重分析兼容性 |
是
|
是
|
活细胞 |
是
|
是
|
固定细胞 |
否
|
否
|
可固定 |
是
|
是
|
检测平台 |
显微镜成像
|
显微镜成像
|
产品规格 |
1 mL
|
1 mL
|
货号 |
读值 |
活细胞中高尔基复合体染色
| ||
---|---|---|---|
靶标 |
靶向高尔基复合体中的脂质
| ||
常用检测通道 | FITC | Texas Red® | FITC |
标记颜色 | BODIPY® FL | BODIPY® TR | NBD |
Ex/Em (nm) | 504/511 | 587/615 | 466/536 |
Signal-To-Noise Ratio(信噪比) | |||
光稳定性 | |||
多重分析兼容性 |
是
|
是
|
是
|
活细胞 |
是
|
是
|
是
|
固定细胞 |
否
|
否
|
否
|
可固定 |
是
|
是
|
是
|
检测平台 |
显微镜成像
|
显微镜成像
|
显微镜成像
|
产品规格 |
5 mg
|
5 mg
|
1 mg
|
货号 |
读值 |
固定细胞高尔基复合体染色
| ||
---|---|---|---|
靶标 |
高尔基体膜蛋白
|
α-N- acetylgalactosamine残基
| |
常用检测通道 |
NA
| FITC | Cy®5 |
标记颜色 |
需要二级荧光标记检测
| Alexa Fluor® 488 | Alexa Fluor® 647 |
Ex/Em (nm) |
NA
| 496/519 | 650/665 |
Signal-To-Noise Ratio(信噪比) |
NA
| ||
光稳定性 |
NA
| ||
多重分析兼容性 |
是
|
是
|
是
|
活细胞 |
否
|
否
|
否
|
固定细胞 |
是
|
是
|
是
|
可固定 |
否
|
否
|
否
|
检测平台 |
显微镜成像
|
显微镜成像
|
显微镜成像
|
产品规格 |
100 μg
|
1 mg
|
1 mg
|
货号 |
资源
研究工具Molecular Probes 手册 | BioProbes 70 期刊免费文章相关仪器与应用 |