过氧化物酶体是单膜包覆的囊泡,存在于大多数真核细胞中。其主要功能是酶氧化脂肪酸,继而催化脂肪酸降解的副产物 H2O2 分解。它们对于维持哺乳动物的大脑和肺的正常功能至关重要,并且参与能量代谢。活细胞中的过氧化物酶体peroxisomes可使用靶向细胞器的荧光融合蛋白研究,固定细胞中的过氧化物酶体peroxisomes可使用靶向过氧化物酶体膜蛋白的抗体研究。 |
CellLight 过氧化物酶体标记试剂
当您想通过标记活细胞的过氧化物酶体来追踪细胞内行为动态时,可采用 CellLight 试剂。CellLight 蛋白标记技术可与其他荧光染料一起结合使用,对活细胞或固定后细胞以进行共定位研究。这是一类简单即用型构建表达融合蛋白的试剂,通过使用人过氧化物酶体 C 末端靶向序列 (0.3 kDa)靶向结合过氧化物酶体。使用CellLight 试剂标记只需一个简单便捷的转染步骤,且与细胞染料一样几乎无毒性无化学破坏性。
固定细胞中过氧化物酶体标记
SelectFX Alexa Fluor 488 过氧化物酶体标记试剂盒提供了标记固定细胞过氧化物酶体所需的试剂,包括细胞固定剂和透化试剂。检测时,该试剂盒使用靶向过氧化物酶体膜蛋白 70 (PMP 70) 的一抗,这是一种在过氧化物酶体中 高丰度表达的整合膜组分。施用降血脂药物可显著诱导PMP70,同时过氧化物酶体增殖,并诱导过氧化物酶体脂肪酸 β-氧化酶。
读值 |
荧光融合蛋白的表达
|
---|---|
靶标 |
使用过氧化物酶体 C 端靶向序列
|
常用检测通道 | FITC |
标记颜色 | GFP |
Ex/Em (nm) | 488/520 |
Signal-To-Noise Ratio(信噪比) | |
光稳定性 | |
多重分析兼容性 |
是
|
活细胞 |
是
|
固定细胞 |
否
|
可固定 |
是
|
检测平台 |
显微镜成像
|
产品规格 |
1 mL
|
货号 |
读取 |
过氧化物酶体二抗染色
|
---|---|
靶标 |
标记过氧化物酶体膜蛋白 70 (PMP 70)
|
常用检测通道 | FITC |
标记颜色 | Alexa Fluor® 488 |
Ex/Em (nm) | 496/519 |
Signal-To-Noise Ratio(信噪比) | |
光稳定性 | |
多重分析兼容性 |
是
|
活细胞 |
是
|
固定细胞 |
否
|
可固定 |
是
|
检测平台 |
显微镜成像
|
产品规格 |
1试剂盒
|
货号 |
读值 |
荧光融合蛋白的表达
|
---|---|
靶标 |
使用过氧化物酶体 C 端靶向序列
|
常用检测通道 | FITC |
标记颜色 | GFP |
Ex/Em (nm) | 488/520 |
Signal-To-Noise Ratio(信噪比) | |
光稳定性 | |
多重分析兼容性 |
是
|
活细胞 |
是
|
固定细胞 |
否
|
可固定 |
是
|
检测平台 |
显微镜成像
|
产品规格 |
1 mL
|
货号 |
读取 |
过氧化物酶体二抗染色
|
---|---|
靶标 |
标记过氧化物酶体膜蛋白 70 (PMP 70)
|
常用检测通道 | FITC |
标记颜色 | Alexa Fluor® 488 |
Ex/Em (nm) | 496/519 |
Signal-To-Noise Ratio(信噪比) | |
光稳定性 | |
多重分析兼容性 |
是
|
活细胞 |
是
|
固定细胞 |
否
|
可固定 |
是
|
检测平台 |
显微镜成像
|
产品规格 |
1试剂盒
|
货号 |
资源
研究工具Molecular Probes 手册 | BioProbes 70 期刊免费文章相关仪器与应用 |