干细胞培养
无论您是从事干细胞基础研究、药物发现还是未来的治疗应用,我们都为您准备了种类齐全的 Gibco 培养基、添加剂和试剂,以满足您在干细胞培养方面的所有需求。我们的产品均遵照优良的质量标准进行生产,所提供的一致性和精确度能最大限度地帮助您发掘实验结果。
联系我们获取干细胞研究帮助
多能干细胞 (PSC) 研究需要密切关注培养条件。GIBCO 培养基及试剂多年来一直处于多能干细胞研究的最前沿。从 KnockOut 多物种血清替代物到 Essential 8 培养基和细胞治疗研究培养基,再到经优化的传代试剂和基质,Gibco 产品都可以帮助实现可靠的培养。
Gibco 培养基和添加剂是神经干细胞培养领域引用最为广泛的试剂。您可以在我们的 B-27N-2StemPro 神经补充剂Neurobasal 培养基中灵活选择,也可以选择专为人类神经干细胞的无血清生长和扩增而配制、方便易用的 StemPro NSC SFM 试剂盒
我们提供了种类众多的特色产品,这些产品针对间充质干细胞群进行了专门优化,其中许多去除了动物源成份,并拥有 Gibco CTS 品牌的产品作为坚实后盾。这些培养基可最大限度缩短适应时间,提高细胞性能,并能更好地满足法规要求。
CD34 阳性(CD34+ 细胞)的造血干细胞能补充所有类型的血液细胞,还能自我更新。Gibco StemPro-34 SFM 是专为支持此类干细胞培养而特别配制的无血清培养基,从骨髓、外周血或脐带血中分离出的 HSC(造血干细胞)在这款培养基中的增殖和分化效果优于传统培养系统。
细胞治疗干细胞培养体系
当您从基础细胞疗法研究过渡到临床应用时,一开始便可获得优质的产品和正确的文件是至关重要的。细胞治疗系统 (CTS) 产品可帮助将您研究中的污染风险和偏差降至最低,并为您提供所有用于监管审查的必要文档——所以该系列产品是您从实验室研究过渡到临床应用的最佳选择。
仅供科研使用,不可用于诊断目的。