验证多能干细胞 (PSC) 的质量对于推动您的研究目标至关重要。我们有多种细胞和分子方法,可以帮助您全面、经济地鉴定 PSC。从兼容 PluriTest 的 PrimeView 全基因表达谱分析(可提供快速多能性验证),到 TaqMan hPSC Scorecard Panel(可确认三系分化潜能),我们提供了可靠鉴定所需的所有工具。
细胞和分子 PSC 鉴定方法
碱性磷酸酶活性染料 | 抗体染色 | 兼容 PluriTest 的 PrimeView 全基因表达谱分析 | TaqMan hPSC Scorecard Panel | |
产品描述 | 在不影响细胞完整性的情况下,轻松鉴定多能性 | 特异而灵活地鉴定多能干细胞 | 以高性价比全面确认多能性标志物表达 | 评估多能性并确认三系分化潜能 |
结果的特异性如何? | 低(染色干细胞和祖细胞) | 中等(染色人类 ES 和 iPS 细胞) | 高(全转录组基因表达谱) | 高(PSC 标志物和早期胚层因子的表达谱) |
细胞会保持活力吗? | 是 | 否 [1] | 否 | 否 |
多久能观察到结果? | 通常在 20 分钟或更短时间内就能完成 PSC 染色 | 通常在 90–120 分钟内完成 PSC 染色 | 2 天 | 6-8 小时 |
是否附带数据分析工具? | 否 | 否 | 是,提供 PluriTest 免费在线分析工具 | 是,提供免费云软件 |
是否包含参考标准? | 否 | 否 | 是 [2] | 是 [2] |
是否可使用 EVOS FLoid 细胞成像仪实验方案? | 是 | 是 | 否 | 不适用 |
所需的培训和专业知识 | 最小 | 最小 | 中等 | 中等 |
单位规格 | 500 μL 瓶,足够染12个 6 cm培养皿 | 100 μg | 30阵列(单样品/阵列)或1个16样品阵列板 | 1个384孔板试剂盒(4样品/板)或2个96孔板(1 样品/板) |
订购 | 订购 | 订购 | 订购 | |
1.与适合活细胞染色的抗体一起使用时不破坏活性;2.免费软件中包含参考标准。 |