用于细胞培养的 Gibco PeproTech 重组生长因子
生长因子是细胞信号蛋白,在细胞增殖、分化和存活中起重要作用。在细胞培养中所需的生长因子可以通过外源添加血清或纯化的重组蛋白的形式提供。高质量的生长因子能够保持细胞的健康状态,并为哺乳动物细胞的体外研究提供稳定和可重复的条件。通过优化细胞培养物中生长因子的浓度,可以促使细胞增殖或分化成特定的表型。
重组生长因子提供了一致的细胞培养条件
在哺乳动物细胞培养中使用重组生长因子可对实验条件提供更高水平的控制,从而可在基于细胞的研究中获得更具有重现性的结果。PeproTech 生长因子是高质量的重组蛋白,质量和供应一致,降低了细胞培养失败的风险和可能损失的时间。
最常用的细胞培养生长因子
EGF表皮生长因子 EGF 用于上皮细胞和成纤维细胞的细胞培养 | FGF-2碱性成纤维细胞生长因子 aka FGF basic,bFGF;维持未分化细胞 | BDNF脑源性神经营养因子 促进神经元存活和分化 | VEGF血管内皮生长因子 诱导内皮细胞增殖和血管生成 | GM-CSF粒细胞巨噬细胞集落刺激因子 造血细胞调节细胞因子 |
使用 PeproTech 生长因子的优势
- 生长因子在细胞培养中的效价可重复
- 在从 RUO 到 GMP 的整个开发过程中,产品的来源和性能始终如一
- 确信您的生长因子能够多次发挥作用
重组生长因子的效价和质量
经 SDS-PAGE 和/或 HPLC 测定,每批 PeproTech 生长因子的纯度至少为 98%。此外,在基于细胞的检测中对每一批进行功能和效价测试。
重组生长因子的批间一致性支持了稳健的细胞培养过程
图 1A:3T3 细胞的增殖试验以测试 PeproTech Human EGF 的活性。不同批次的效价非常相似。
图 1B:3T3 细胞的增殖试验以测试 PeproTech Human FGF-Basic 的活性。不同批次的效价非常相似。
细胞培养材料的一致性有助于从实验室走向临床
图 2A:3T3 细胞的增殖试验以测试 PeproTech Human EGF 的活性。无动物源成分 Human EGF (RUO) 和 PeproGMP Human EGF 的效价非常相似。
图 2B:3T3 细胞的增殖试验以测试 PeproTech Human FGF-basic 的活性。RUO、无动物源成分和 GMP 重组蛋白的效价非常相似。
Gibco 和 PeproTech 的热稳定重组生长因子在细胞培养条件下具有更高的稳定性。拥有卓越的性能并保持生物活性,无需人为的高浓度。 |
PeproTech 无动物来源成分重组蛋白的生产过程使用的原材料均为非动物来源。 |
赛默飞世尔科技公司提供广泛的重组蛋白目录,用于各种应用,包括功能检测、免疫检测和分析控制。根据物种、表达系统和产品等级搜索和筛选。
本页上所述产品的预期用途各不相同。关于特定的预期用途声明,请参见产品标签。
仅供科研使用,不可用于诊断目的。