饲养层依赖性PSC培养的金标准
Gibco KnockOut血清替代物(SR)是一种化学成分确定的无FBS培养基,用于替代饲养层依赖性ESC和iPSC培养中的FBS。它在涉及多种PSC相关应用的2,000多篇出版物中得到引用。KnockOut SR提供监管审查所需的文档,可帮助您在从研究到临床应用的过渡过程中减轻鉴定试剂的负担。
图1.未分化ESC的生长。在添加经ESC验证的FBS或KnockOut SR和传统添加剂的DMEM或KnockOut DMEM中以低密度培养小鼠D3 ESC。未使用LIF(白细胞抑制因子)。7天后,固定集落并进行碱性磷酸酶(未分化ESC的标记物)染色。根据形态和染色特征对未分化集落进行评分。
图2.在KnockOut SR中生长的iPSC的相差图像。在有丝分裂的失活小鼠胚胎成纤维细胞上添加20% KnockOut SR、含有GlutaMAX添加剂的DMEM/F-12、4 ng/mL Gibco bFGF和100 µM 2-巯基乙醇,用于iPSC集落生长。用StemPro EZPassage一次性干细胞传代工具进行iPSC传代。
添加剂 | 基础培养基 | 推荐试剂 |
---|---|---|
KnockOut血清替代物 | DMEM/F-12或KnockOut DMEM | bFGF或LIF |
仅供科研使用,不可用于诊断目的。