StemPro NSC SFM 经专门配制,用于人神经干细胞 (hNSC) 的无血清生长和扩增。
|
使用无血清培养基获得优异的 NSC 扩增与多能性
- 能对来自胚胎干细胞或胚胎组织的神经干细胞 (NSC) 进行良好扩增(见图 2)
- 具有多能性,能支持贴壁培养物和神经球体悬浮培养物的长期生长和扩增
- 可保持正常神经干细胞的多能性和表型/核型
- 在 StemPro NSC SFM 中生长的 NSC 保持着分化为生理活性神经元和胶质细胞的潜能
- 具有更好的批次一致性、每个批次都在 cGMP 条件下生产、且经 hNSC 性能试验测试合格
- 无需或仅需少量驯化,即可从添加血清的培养基改为使用此产品
hNSC 在 StemPro NSC SFM 中生长时可保持多潜能性和正常表型
巢蛋白 | Sox2/Oct4 | Ki67 |
图1. StemPro NSC SFM中培养的神经干细胞表型标志物的表达。 在 StemPro NSC SFM 中培养 17 代后的 NSC 的表型标志物表达情况。 NSC 表达了常见表型标志物(巢蛋白,Sox2)和增殖标志物 (Ki67)。 没有迹象表明有残存的 hESC (Oct4)。 每幅图中的插图显示了核染料DAPI的染色形态。
StemPro NSC SFM 出众的性能,能使贴壁培养和神经球悬浮培养的 hNSC 保持良好的扩增与多能性
StemPro NSC SFM 出众的性能,能使贴壁培养和神经球悬浮培养的 hNSC 保持良好的扩增与多能性。 人NSC中包括极小一部分总CNS细胞群,因此扩增过程十分重要,只有生成足够的细胞,才能用于研究人NSC的分化途径并探索其下游临床应用。hNSC传代的次数有限,其后增殖和分化潜能逐渐下降。 因此,使每代hNSC细胞的总产量最大化十分重要 (图2)。
图2. 与其他同类无血清NSC培养基产品相比,采用StemPro NSC SFM可实现出众的NSC扩增能力。 与标准的 N2 补充培养基配方和竞争产品的神经干细胞培养基配方相比,StemPro NSC SFM 具有更好的细胞扩增能力。 分别测定 hNSC 在 Invitrogen StemPro NSC SFM、竞争产品 SCT 培养基、Sigma 培养基和 N2 补充培养基中的增殖情况。 将ESC来源的hNSC以1 x 10 4个细胞/孔的密度接种于Cellstart™基质包被的96孔板中,在各培养基中分别培养3天。 采用 CyQUANT增殖分析试剂盒 (货号:C35006) 进行间接细胞计数,数据显示了染色细胞的平均相对荧光强度 (n=6)。
图2. 与其他同类无血清NSC培养基产品相比,采用StemPro NSC SFM可实现出众的NSC扩增能力。 与标准的 N2 补充培养基配方和竞争产品的神经干细胞培养基配方相比,StemPro NSC SFM 具有更好的细胞扩增能力。 分别测定 hNSC 在 Invitrogen StemPro NSC SFM、竞争产品 SCT 培养基、Sigma 培养基和 N2 补充培养基中的增殖情况。 将ESC来源的hNSC以1 x 10 4个细胞/孔的密度接种于Cellstart™基质包被的96孔板中,在各培养基中分别培养3天。 采用 CyQUANT增殖分析试剂盒 (货号:C35006) 进行间接细胞计数,数据显示了染色细胞的平均相对荧光强度 (n=6)。
StemPro NSC SFM 出色的多能性使得无论是贴壁培养还是神经球悬浮培养均能获得良好的扩增并保持多向分化能力与表型
(A) 贴壁培养 | (B) 悬浮培养 |
图3. hNSC在StemPro NSC SFM中稳定增殖,实现了贴壁和悬浮培养系统的培养。 StemPro NSC SFM 使 hNSC 的多代培养更为灵活,使 hNSC 作为贴壁物 (A) 或神经球培养物 (B) 时均可保持多潜能特性。 hNSC 源自在 CELLstart™ 底物上的 NSC SFM 中培养了 7 代的 hESC。 三级神经元分离自在 NSC SFM 中培养的胎儿组织。
StemPro NSC SFM 可维持 hNSC 的多向分化能力
hNSC 被定义为能够分化为三种不同的细胞系,即神经元细胞、少突状胶质和星状胶质细胞。 StemPro NSC SFM提供了一种稳定的无血清神经干细胞培养基,可以维持干细胞的多潜能分化能力以及根据特定的实验要求促进hNSC向理想谱系分化的能力 (图4)。
图4. 人神经干细胞 (hNSCs) 在StemPro NSC SFM培养下的分化潜力。在StemPro NSC SFM培养基中培养的hNSC分化成神经元及胶质细胞。 上图 (A) 神经元以anti-HuC/D抗体 (绿色) 及anti-Dcx抗体 (红色) 标记。(B) 少突细胞谱系的细胞,以anti-GalC抗体 (红色) 标记。 细胞核以DAPI (蓝色) 标记,神经元则以anti-Dcx抗体 (绿色) 标记。(C) 星形胶质细胞谱系的细胞,以anti-CD44抗体 (绿色) 标记。 细胞核以DAPI (蓝色) 标记,神经元则以anti-Dcx抗体 (绿色) 标记。
图 A | 图 B | 图 C |
图4. 人神经干细胞 (hNSCs) 在StemPro NSC SFM培养下的分化潜力。在StemPro NSC SFM培养基中培养的hNSC分化成神经元及胶质细胞。 上图 (A) 神经元以anti-HuC/D抗体 (绿色) 及anti-Dcx抗体 (红色) 标记。(B) 少突细胞谱系的细胞,以anti-GalC抗体 (红色) 标记。 细胞核以DAPI (蓝色) 标记,神经元则以anti-Dcx抗体 (绿色) 标记。(C) 星形胶质细胞谱系的细胞,以anti-CD44抗体 (绿色) 标记。 细胞核以DAPI (蓝色) 标记,神经元则以anti-Dcx抗体 (绿色) 标记。
相关产品
组分确定且无异种成分的 CELLstart™ 干细胞培养基质 更多内容,请访问 www.thermofisher.com/stemcell/cellstart |