病毒 RNA/DNA 纯化
对生物和环境样品进行的病毒分析,需要快速有效地纯化出各种样品类型中的高质量病毒核酸。我们是开发病毒 RNA 和 DNA 最佳纯化工具的领先供应商。
磁珠法病毒 RNA/DNA 纯化
建议将下列产品用于 SARS Cov- 2 的病毒核酸分离。
Applied Biosystems MagMAX 病毒/病原体核酸分离试剂盒和 Thermo Scientific KingFisher 纯化仪可用于从 SARS-CoV- 样品中快速、有效地分离 RNA。该试剂盒的特点包括:
  • 专为 KingFisher Flex系统KingFisher Duo Prime系统设计的自动化操作流程
  • 手动就绪的方案和用户指南,适用于磁力架
  • 可在 <40 分钟内处理 96 份样品的快速实验流程
  • 灵活的实验方案,可处理血液、尿液、拭子、灌洗液和各种运送介质(例如通用病毒运送培养液和 Eswab 保存液)等多种样品类型,样本起始量为 200-2 mL
  • 兼容支气管肺泡灌洗液和其他呼吸道样本
  • 洗脱体积为 50-100 µL
自动化核酸纯化系统
为了快速、轻松和有效地进行高通量样本处理,使用 KingFisher Flex 系统进行自动化核酸分离,该系统是一款多功能台式仪器,每次运行可处理 24 或 96 份样本。该系统的特点包括:
  • 每次运行可高通量纯化 24-96 份样本
  • 易于安装和运行(可在约 10 分钟或更短时间内运行)
  • 两种板型可供选择,适用于较大的体积范围(20–5,000 µL)
  • 可从网页上下载现有实验流程,或使用 Thermo Scientific BindIt 软件轻松自定义实验流程
  • 查看所有纯化系统
离心柱法病毒 RNA/DNA 纯化
我们的所有病毒离心柱试剂盒(包括 PureLink Viral RNA/DNA Mini 试剂盒Thermo Scientific GeneJET Viral DNA/RNA 纯化试剂盒PureLink Pro 96 Viral RNA/DNA 试剂盒)以及 96 孔板都是为快速、轻松分离无细胞样本中的病毒 RNA 或 DNA 设计而成,这些样本例如血清、血浆、脑脊液和细胞培养上清液。
  • 病毒 RNA 和 DNA 的全面解决方案
  • 可以得到高浓度的病毒核酸以实现更高的检测灵敏度
  • 是实时 PCR 和终点分析的理想选择
一些病毒试剂盒的使用周期长、但还有另一种选择。请参阅我们使用 MagMAX 病毒 / 病原体核酸分离试剂盒的手动分离解决方案
纯化产品
RNA 纯化过程包括许多独特的挑战,其中之一就是核糖核酸酶污染。即使痕量的 RNase 污染也可能破坏您的实验。我们的 RNA 产品作为一个完整的解决方案,可帮助您避免、检测和抑制 RNase。
  • 表面 RNase 去污染溶液 – CDC 建议研究人员在设备准备之前,使用 Thermo Fisher Scientific RNaseZap 表面去污染溶液清洁和去除所有工作台面、移液器、离心机和其他设备表面上的 RNase 污染。
  • 无核酸酶水 – 经认证的无核酸酶水产品,具有各种规格和包装形式,适用于您的病毒研究。
  • 无核酸酶缓冲液&试剂 – RNA 和 DNA 储存缓冲液、通用缓冲液以及分子生物学级试剂均经严格检测,不含核酸酶。
  • 无核酸酶吸头和离心管(无核酸酶离心管和吸头)– 经认证不含核酸酶(不含 RNase 和 DNase 酶)的离心管和吸头,设计用于可靠处理 RNA 和 DNA。
  • RNA 稳定液 – 采集病毒样本时甚至在样品采集后,稳定并保持 RNA 的完整性,并使感染性病毒样本无传染性,确保您和实验室的安全。