获得高质量的完整RNA是进行基因表达分析的第一步,也是最关键的一步。 为确保分离高质量的RNA,组织样本须:a)收集后立即处理,b)速冻,或c)在中间过渡溶液中稳定,以保持RNA完整性并进行存储。 Thermo Fisher Scientific为您提供多种产品,专门用于稳定和保存RNA的完整性,无论是在收集过程中还是在收集后: RNAlater组织样本收集: RNA稳定液; RNAlater-ICE冷冻组织过渡溶液;和RNA储存溶液。
产品选择指南
功能 | 产品 | 样品类型 | 描述 |
---|---|---|---|
RNA稳定产品 | RNAlater组织样本的收集: RNA 稳定液 | 细胞和组织 | 一种水溶性、无毒性组织储存试剂,其可迅速渗透到组织内以稳定和保护细胞的RNA。 |
RNAlater-ICE 冷冻组织过渡溶液 | 细胞和组织 | 在组织解冻期间防止RNA降解 | |
RNA储存溶液 | 纯化的RNA | 通过用柠檬酸钠螯合溶液中的游离阳离子和通过保持低pH来最小化碱水解 | |
Tempus血液RNA管 | 血液 | 真空采血管设计用于收集时裂解和稳定血液样本 | |
LeukoLOCK™ 总RNA 分离系统 | 血液 | 从RNAlater稳定的白细胞中获得的无球蛋白RNA。 将抗凝血过滤分级,仅保留白细胞,并用RNAlater溶液稳定以储存 |
创新型试剂可最大限度减少速冻样品以保存RNA的需求
组织一旦在RNAlater 保存液中饱和,便可移出、解剖或在室温下称重,然后重置于RNAlater溶液中以继续储存。 用RNAlater溶液处理并在-80°C 储存的组织可以进行10次冷冻/解冻循环,而不影响随后分离得到的RNA的质量(图1)。 储存在RNAlater溶液中的样品如需要过夜运输,可在湿冰上,甚至在室温下条件运输。 图2表示使用糖核酸酶保护检测法测定从储存于RNAlater溶液中的组织中提取得到的RNA稳定性数据。
图 1. 经RNAlater处理的组织在多次冷冻/解冻循环后的RNA稳定性。 解剖小鼠心脏和肝脏并置于RNAlater溶液中。 然后将组织放于干冰上冷冻并在室温下解冻,循环特定次数。 使用RNAWIZ™分离RNA,在1%甲醛/琼脂糖凝胶上电泳,再经溴化乙锭染色并拍照。 |
图 2. 使用RNAlater溶液中储存的小鼠组织进行核糖核酸酶保护测定。 在4°C条件下,将组织储存于RNAlater溶液中1或4周。 从每个组织中分离RNA,并使用RPA III™试剂盒进行分析。 |
RNA稳定相关支持材料
技术说明文章
- 改进的血液样本基因表达谱分析方法—技术说明13(3): 我们提供一系列用于全血基因表达谱分析的Ambion 产品,其中包括用于样本采集和稳定、血细胞分离、RNA分离、以及球蛋白mRNA去除的产品。
- RNAlater可在组织收集后一段时间内进行RNA分离—技术说明1010(1): Ambion RNAlater 组织样本收集: RNA稳定液使研究人员能够在组织收集数天、数周甚至数月后,再进行RNA分离,同时不破坏RNA的完整性。
- 从血样中获得最高质量的RNA—技术说明16(1): 在本文中,我们将讨论这些挑战以及从血液中分离高质量RNA的方法。
- RNA分离之前在组织中保存RNA - 技术说明 8(2): RNAlater 方法可以将RNA保存于组织中用于组织学试验。
- RNA在长期组织储存期间仍保持稳定 —技术说明12(4): 在组织学、或速冻和–80°C保存等应用过程中,RNAlater 溶液能够保留组织中的RNA。 2.5年以后的RNA如何进行比较?
- RNAlater 用于RNA和蛋白质稳定-技术说明 11(3): 研究人员可以从经RNAlater 溶液稳定的样品中回收完整的蛋白质,从而用于下游应用,如蛋白质印迹或2D凝胶分析。
- RNAlater 可以保存细菌基因表达谱,用于阵列分析—技术说明9(5): 样品处理中引人注目的基因表达模式。
- 用于世界各处的RNAlater溶液: 稳定表达蛋白谱 - 技术说明14(2): 我们在此描述了三个不同的研究小组如何使用RNAlater 溶液来保存用于微阵列和RT-PCR研究的样本。
- 解冻冷冻组织而不损伤RNA-技术说明10(2): RNAlater -ICE溶液是一种独特的RNA稳定溶液—只需将冷冻组织放入RNAlater -ICE溶液中即可! 组织解冻无RNA降解的危险。 一旦解冻,这些组织就可以像新鲜组织一样处理。
海报
- RNAlater可以保存细菌基因表达谱用于阵列分析: 我们在此展示了RNAlater 溶液能够立即稳定革兰氏阳性和革兰氏阴性菌的RNA表达谱。 在经过和未经RNAlater 溶液处理的情况下,从细菌中分离RNA,并且在Agilent 2100生物分析仪上和通过基于膜滤器的阵列分析,对RNA完整性进行评估。
实验提示
您的数据
- 您的数据: 稳定难操作的RNA转录本: RNAlater 溶液提供了一种保存组织样本中RNA的方法,其可应用于大规模实验,例如检查香烟烟雾对气管基因表达的影响。
仅供科研使用,不可用于诊断目的。