一旦您在从实验样本中提取和纯化核酸的过程中遇到困难,您最不想做的一件事就是在含有核酸酶的缓冲液中重悬它们或者在下游实验的组份中加入核酸酶。这就是为什么我们提供经过常规质量控制过程生产且经过严格测试的Ambion RNA存储缓冲液和其他缓冲液及试剂。这些试剂已经被证明检测不到非特异性内源核苷酸,外源核苷酸和RNase活性,并满足其他与产品相关的质量要求。
无 RNase TE 缓冲液
Tris-EDTA (TE) 是一种常用于储存 RNA 和 DNA 样品的实验室的 pH 缓冲液。TE 缓冲液由 10 mM Tris (用 HCl 调节至指定 pH 值) 和 1 mM EDTA 组成。这些 TE 缓冲液通过 0.2 μm 过滤器过滤到无菌可高压灭菌的瓶中,无核酸酶,无需额外制备即可使用。
无 RNase TE 缓冲液的特点包括:
- 可在 pH 值 7.0 或 8.0 下使用
- 经认证无 RNase
- 定期质控批次检测污染性非特异性核酸内切酶,核酸外切酶和 RNase
- 生产工厂为防止核酸酶污染而设计
适用于细胞培养应用的无 RNase PBS
磷酸盐缓冲液 (PBS) 是一种用于细胞培养应用的磷酸盐缓冲液盐水溶液。无 RNase PBS 有助于减少样品和研究中的污染物。被认为分子生物学级的 PBS 不含蛋白酶,RNase 和 DNase 等污染物。
无 RNase PBS 的特点包括:
- 10X 稀释 - 稀释至所需浓度后即可使用
- 经认证无 RNase
- 定期质控批次检测污染性非特异性核酸内切酶,核酸外切酶和 RNase
RNA储存和重悬缓冲液
在众多核酸分离实验的最后一步和众多下游反应的第一步都是重悬RNA沉淀。在经过费力的RNA分离之后,将您获得的RNA重悬和储存于正确的无核酸酶的溶液中至关重要。我们提供用于此目的的Ambion RNA储存溶液。这些溶液都是由超纯试剂制备而来,使用我们最先进的生产设备并在严格监控的环境下生产。
糖原和 GlycoBlue 共沉淀剂,用于核酸回收
糖原是一种在实验室中广泛使用的碳水化合物分子,可与 RNA 或 DNA 共沉淀以回收核酸。同样,GlycoBlue 共沉淀剂有一种与糖原连接的蓝色染料分子,以查看核酸颗粒。
糖原和 GlycoBlue 共沉淀物均具有以下特点:
- 适用于 RT-PCR
- 增加颗粒质量和能见度
- 定量回收低浓度 (ng/mL) 核酸
- 防止核酸酶保护测定中的颗粒损失
- 不含 RNase 和 DNase
蛋白酶 K 用于灭活蛋白活性
蛋白酶 K 通常在分子生物学实验室中用于处理污染核酸酶 (RNase,DNase)。蛋白酶 K 是一种可酶切各种蛋白的丝氨酸蛋白酶。
重组蛋白酶 K 溶液可用于:
- 制备用于凝胶电泳的 RNA 和高分子量 DNA
- 终止酶促反应,如磷酸酶或核酸酶处理
- 处理高蛋白浓度样品以促进下游苯酚提取
用于 RNA 样品储存的无 RNase EDTA
乙二胺四乙酸 (EDTA) 是一种通常用于 RNA 样品储存的实验室中的化学品。无 RNase EDTA 的特点包括:
- 在不含核酸酶 (不含 RNase,不含 DNase) 的超纯水中制备
用于杂交实验的无 RNase 鲑鱼精子 DNA
剪切鲑鱼精子 DNA 是分子生物学实验室中常用的封闭试剂。可用于 Northern 预杂交和杂交过程中的封闭。无 RNase 鲑鱼精子 DNA 的特点包括:
- 用蛋白酶 K 处理
- 不含 RNase 和 DNase
用于电泳测定的无 RNase Tris
Tris 溶液用于电泳检测的分子生物学实验室。Tris 是经常用于 DNA 凝胶电泳的 TAE (Tris 乙酸盐 EDTA) 和 TBE (Tris 硼酸盐 EDTA) 缓冲液的主要成分。无 RNase Tris 具有以下特点:
- 可在 pH 值 8.0 下使用
- 无 RNase
- 对污染性非特异性核酸内切酶,核酸外切酶和 RNase 进行定期批次检测
用于 RNA 沉淀重悬的 RNA 储存溶液
缓冲液和化学试剂
我们提供多种选择的Ambion缓冲液和试剂,可用于包括RNA和DNA的反应研究中。在您的实验中使用这些经过非特异性内源核酸酶,外源核酸酶和RNase活性经过严格质量控制的产品,将使您更有信心。
仅供科研使用,不可用于诊断目的。