赛默飞世尔科技是世界上第一台基于磁棒法分离磁珠技术的核酸自动提取仪的生产厂家,芬兰科学家Jukka Tuunaen于1993年发明了磁棒法分离磁珠的KingFisher专利技术 (专利号:US6448092/ US6447729),赛默飞在1999年推出了第一台KingFisher全自动核酸提取仪。
KingFisher全自动核酸提取仪提供多功能的实验室台式自动化处理,可对 DNA、RNA、蛋白质和细胞进行一致的提取和纯化。其适合各种应用,从 SARS-CoV-2 和其他病毒/病原体核酸检测到用于基因检测的基因组 DNA (gDNA)、用于组织和液体活检的 FFPE 和游离 DNA (cfDNA)、蛋白质分离和肽图分析、T 细胞和外泌体研究。
与其他自动化系统相比,KingFisher全自动核酸提取仪的工作流程无需手动步骤,缩短了总体处理时间。 此外,该系统还为几乎每种样品类型提供了经优化和易于操作的方案。
KingFisher全自动核酸提取仪有助于减少用户处理误差,同时提高了结果的重复性。我们的数据表明,使用 KingFisher 系统 处理的样品在不同运行和不同用户之间保持一致的结果,这对于更敏感的下游应用(例如 qPCR、NGS、数字 PCR 和质谱)非常关键 。
* 仅供研究使用。不可用于诊断程序。