为了应对 RNA 研究的特殊挑战,我们的 Invitrogen 水经认证均不含核酸酶。它们经过 II 型 18 兆欧过滤(通过最先进的反渗透过滤和去离子处理),然后进行高压灭菌和无菌过滤。用于生产 Invitrogen 水的净化设备都按照严格的 ISO 9001 规范进行日常维护和测试。
用于核酸分离和分析试剂中存在的核酸酶污染会导致实验结果不一致,有时甚至导致实验失败。在试图找出污染源时,很容易忽略实验中使用的水,无论它是制备试剂还是重新悬浮沉淀的 RNA。即使是纯净水也可能具有较高的 pH 值和矿物质,这些矿物质会干扰需要特定盐和 pH 条件的反应。我们提供了多种品牌和等级的无核酸酶水:经焦碳酸二乙酯(DEPC)处理的水,无核酸酶水(未经 DEPC 处理的水)和 RT-PCR 级水—所有这些产品均经过严格测试,以免污染非特异性的核酸内切酶 ,核酸外切酶和核糖核酸酶活性。
功能 | 产品 | 描述 |
---|---|---|
无核酸酶水 | Invitrogen 无核酸酶水 |
|
Invitrogen 无 DNase/RNase 超纯蒸馏水 |
| |
DEPC 处理水 | ||
Invitrogen DEPC 处理水 |
| |
Invitrogen DEPC 处理的超纯水 |
| |
RT-PCR 级水 | ||
Invitrogen RT-PCR 级水 |