质粒纯化选择指南
使用质粒纯化选择指南确定哪种质粒试剂盒最适合您的下游应用。
分子生物学级质粒的快速分离 | 超纯、高品质的金标准 | 提高敏感型分析应用的提取纯度 | ||
---|---|---|---|---|
纯化等级 | 分子 | 转染 | 高级转染 | |
内毒素 | 标准(> 10 EU/μg) | 低内毒素(0.1-1 EU/μg) | 无内毒素 (< 0.1 EU/µg) | |
质粒 DNA 纯化试剂盒 | GeneJET | PureLink HiPure | PureLink Fast | PureLinkExpi 无内毒素 |
总方案时间 | 15–60 min | 30-120 min | 30 min | 90-120 min |
制备规模 | 小量–大量 | 小量–宏量 | 中量,大量 | 大量,超大量,宏量 |
产量高达 | 20 μg-1 mg | 20 μg-15 mg | 0.4 mg(中提)或 1.5 mg(大提) | 1.5-15 mg |
技术 | 硅胶膜 | 阴离子交换 | 先进硅基 | 阴离子交换膜 |
应用 | 不敏感
| 敏感
| 非常敏感
| |
立即订购 | 立即订购 | 立即订购 | 立即订购 |
观看此视频,了解如何使用PureLink Expi无内毒素大量质粒纯化试剂盒纯化质粒DNA。它将向您展示如何为原代细胞转染等敏感应用获得快速,高质量,无内毒素的质粒DNA产量。
使用 PureLink HiPure Expi 质量超大量试剂盒在短短 90 分钟内分离转染级质粒 DNA。这些新型专有的阴离子交换树脂结合了大容量,快速流速,高分辨率和高效率。
了解如何使用 Invitrogen PureLink HiPure 质粒过滤大提试剂盒纯化转染级质粒 DNA。转染级质粒DNA适用于所有分子级应用,以及体外转录和转染。
核酸纯化和核酸分析支持中心
查看核酸纯化和分析实验技巧、疑难解答帮助等资源。
DNA纯化和分析指南
RNA分离纯化指南
高级质粒DNA纯化:从转染级到无内毒素超净级制备
新款 PureLink Expi 无内毒素质粒纯化包