图 2:病毒提取试剂盒比较 - DNA 病毒。使用 MagMAX 病毒/病原体核酸分离试剂盒和竞争对手的试剂盒从5种不同的样本中提取核酸,这些样本中加入了灭活的病毒颗粒。提取后,每份样本取 1ul 进行一步法 qRT-PCR,一式两份,以测定各试剂盒的性能。
MagMAX 病毒/病原体试剂盒和试剂采用基于磁珠的技术,可从多种研究样品类型中纯化出高质量的核酸 支持手动和自动化方式。为了节省时间并提高重复性,请与 KingFisher 仪器 结合使用进行自动化纯化。建议将这款试剂盒用于 SARS-CoV-2 和其他传染性疾病病原体的病毒核酸分离。
建议将以下产品用于 SARS-CoV-2 和其他传染性疾病病原体的病毒核酸分离研究。要了解试剂盒之间的差异,请参阅下面的常见问题解答。
有关订购 MagMAX 病毒/病原体 II 核酸分离试剂盒 (A48383R) 的更多信息,请联系客户服务。
选择合适的 MagMAX 试剂盒用于 SARS-CoV-2 和其他传染病病原体研究
MagMAX 病毒/病原体核酸分离试剂盒(MVP I) 立即订购 |
| MagMAX 病毒/病原体 Ultra 核酸分离试剂盒 立即订购 | |
谁适合使用? | 这些 MagMAX 病毒/病原体核酸分离试剂盒的目标用户是正在研究 SARS-CoV-2 和其他传染性疾病病原体的实验室。 | ||
样本类型 | MVP I 和 MVP II:通用病毒保存液 (VTM)、支气管肺泡灌洗液 (BAL) 和其他呼吸道研究样本、血清、血浆、尿液、CSF、全血和唾液 | MVP Ultra:血液、尿液、拭子、灌洗液、通用病毒保存液 (VTM)、ThinPrep 和 ESwab | |
自动化水平 | 专为 Thermo Scientific KingFisher Apex、KingFisher Flex 和 KingFisher Duo Prime 系统而设计的自动化实验方案 | ||
样本起始量 | 建议使用 200 µL VTM 样本 | 推荐的样本起始量范围为 200 μL-2 mL | |
洗脱体积 | 50 μL | 洗脱体积为 50-100 µL | |
每次运行的时间 | MVP I 和 MVP II:可在 <40 分钟内处理96份样本 | MVP Ultra:可在 <60 分钟内处理96份样本 | |
实验方案更新 |
| — | |
两种试剂盒有哪些区别? | 结合磁珠:为了满足 COVID-19 检测对 RNA 提取产品的大量需求,我们更改了 MagMAX 病毒/病原体核酸分离试剂盒中所用磁珠成分的原料。MagMAX 病毒/病原体 II 核酸分离试剂盒包含这些磁珠。驱动 RNA 结合到磁珠的化学反应是相同的,每种磁珠的核酸结合能力足以在两种产品之间提供相似的结果。 大包装试剂形式:MagMAX Viral / Pathogen II 试剂盒仅以大包装形式提供,可进行 1,000 或 2,000 次反应。 | MVP Ultra 试剂盒包括一种专有的酶混合物,可以裂解较难破壁的病原体(如革兰氏阳性菌、酵母菌和真菌)并回收核酸。 | |
货号 | A48310(最多制备2,000次/盒) 该试剂盒包含以下 SKU:A42359、A42360、A42362、A42363、A42364 | A48383R(最多制备2,000次/盒) | A42356(最多制备100次) |
A42352(最多制备200次/盒) |
自动化提取病毒核酸的方案
样本起始量减少
使用 MagMAX 病毒/病原体试剂盒 (MVP I)、MagMAX 病毒/病原体 II 试剂盒 (MVP II) 或 MagMAX 病毒/病原体 Ultra 试剂盒提取 SARS-CoV-2 和其他传染病病原体时,可采用以下方案,该方案的样本起始量范围为 5 mL-200 μL,并且可将3个洗涤步骤减少至2个。可下载适用于 KingFisher Flex 96深孔磁头 (5400630) 的实验方案。
实验方案类型 | 标准洗涤(3个洗涤步骤) | 简单洗涤(2个洗涤步骤) |
---|---|---|
200 μL 运行程序 | MVP_Flex_200ul.bdz | MVP_2Wash_200_Flex.bdz |
400 μL 运行程序 | MVP_Flex_400ul.bdz | MVP_2Wash_400_Flex.bdz |
200-400 µL 运行程序 | MVP Ultra_200ul_400ul | 不适用 |
500 µL-2 mL | MVP Ultra_500ul_2ml | 不适用 |
唾液可用于提取和分析病毒核酸
直接从唾液样本中提取并分析病毒核酸。使用 MagMAX 病毒/病原体 (MVP I) 或 MagMAX 病毒/病原体 II (MVP II) 提取 SARS-CoV-2 和其他传染病病原体时,可采用以下方案,该方案可从 200 μL 唾液(原样和留样)中分离核酸。
想要在没有仪器的情况下进行分离?请参见配合磁力架使用的手动实验方案/用户指南。
MagMAX 病毒/病原体核酸分离试剂盒的优点是:
- 可扩展性—对 MVP I 和 MVP II 来说,从低到高的样本起始体积范围内仅有2个实验方案。MVP ultra 有两个实验方案,一个用于在 KingFisher 仪器上进行中高通量自动化提取,另一个用于手动提取
- 多样本—与所有 MagMAX 试剂盒一样,病毒试剂盒可与多种样本类型兼容
- 回收率—与低滴度样本兼容
- 无需载体— 消除了对载体的需求,减少了对 NGS 的干扰,并减少了所需的步骤
- 支持自动化—经过优化,可与 KingFisher 仪器配合使用
病毒提取试剂盒比较 – RNA 病毒
组 A
组 B
图 1.病毒提取试剂盒比较 - RNA 病毒。使用 MagMAX 病毒/病原体核酸分离试剂盒和竞争对手的试剂盒从5种不同的样本中提取核酸,这些样本中加入了灭活的病毒颗粒。提取后,每份样本取 1ul 进行一步法 qRT-PCR,一式两份,以测定各试剂盒的性能。组 A:(-) ssRNA 病毒。组 B:(+) ssRNA 病毒
病毒提取试剂盒比较 – DNA 病毒
问:原来的 MVP I 试剂盒(A42352、A48310)和 MVP II 试剂盒 (A48383R) 有哪些区别?
答:MVP I 和 MVP II 产品之间有两个关键区别:
结合磁珠:磁珠组分中专有原材料有所变化。驱动 RNA结合到磁珠的化学反应是相同的,并且核酸结合能力在两种产品之间提供了相似/等效的结果。大包装试剂形式:第二个区别是 MVP II (A48383R) 产品仅以大包装形式提供。MVP II 试剂盒没有100次反应选项。
问:MVP I、MVP II 和 MVP Ultra 试剂盒可以不搭配仪器使用吗?
答:可以,我们有配合磁力架使用的手动实验方案和用户指南。
问:MVP I 试剂盒(A42352、A48310)和 MVP II 试剂盒 (A48383R) 的其他产品组分和工作流程是否相同?
答:是的,两种试剂盒有相同的产品组分(结合溶液、洗涤缓冲液、蛋白酶 K 和洗脱溶液组分)。
同时,就步骤数和用量而言,整个工作流程保持不变;如果您一直在使用 MVP I(A42353、A48310)试剂盒,则无需更改实验方案。
重要说明:更新后的 MVP I 和 MVP II 产品的实验方案另外包括了更少上样体积选项:现在您可以使用 200 μL 起始样本(相对于标准进样体积 400 μL),提取试剂也相应减量(减半)。 这意味着什么呢?这意味着您现在可以用 MVP I (A48310) 或 MVP II (A48383R) 产品制备2,000次。这也意味着小包装 MVP I 试剂盒 (A42352) 能够支持200次制备。
问:我是否可以对 MVP I 和 MVP II 试剂盒使用相同的 KingFisher Flex 运行程序?
答:可以,200 μL 上样体积方案将有一个新的运行程序,两种版本的试剂盒都可与之配合使用。
问:我可以对 MVP I 试剂盒与 MVP II 试剂盒使用相同的样品吗?
答:是的,所有相同的样品都兼容。
问:MVP II 可以与 TaqPath COVID-19 Combo 试剂盒一起使用吗?
答:可以。与 MVP I(A42352、A48310)产品一样,MVP II (A48383R) 产品也可以与 TaqPath COVID-19 Combo 试剂盒一起使用。使用 200 μL 上样体积方案时请注意,PCR 的洗脱液加入量将更改为 10 μL(上样体积为 400 μL 时,洗脱液加入量为 5 μL)。
问:新的 MVP II 试剂盒是否取代了当前的 MVP I 试剂盒?
答:不是,MVP II 不会取代现有的 MagMAX 病毒/病原体试剂盒(货号 A423352、A48310)。 该产品的宗旨是让我们的 MagMAX 试剂可以处理更多样本。
问:MVP I 和 MVP II 产品是否按照相同的 ISO 13485 质量标准生产?
答:是的,两种产品按照相同的 ISO 13485 标准生产,采用了一套严格的质量控制措施。
问: 价格有差异吗?
答:没有,两种试剂盒的大包装试剂价格相同。
问:该试剂盒的上样体积范围是多少?
答:对于96孔深孔板:200-400 μL 上样体积(全血上样体积为 200 μL)。
对于24孔深孔板:500-2000 μL 上样体积(全血上样体积为 1000 μL)。
问:哪些样本类型与试剂盒兼容?
答:人流体样本(例如血液、血清、血浆、尿液、CSF、灌洗液、唾液),存储在运输介质(例如 BD® Universal Viral Transport 介质)中的样本以及噬菌体培养物。
问:病毒滴度的下限是多少?
答:已从起始样本中的低至50个病毒拷贝中成功检测出核酸。
问:MVP I 和 MVP II 试剂盒与哪些类型的病原体兼容?
答:(-)ssRNA 病毒、(+)ssRNA 病毒、ssDNA 病毒、dsDNA 病毒、革兰氏阴性细菌。
问:提取的核酸至少与哪些类型的下游分析兼容?
答:qRT-PCR、qPCR 和测序。
问:该方案需要多久?
答:使用 MVP I 和 MVP II 试剂盒,只需30分钟即可完成从多达96份样本中提取核酸的过程。使用 MVP Ultra 试剂盒,只需65分钟即可完成从多达96份样本中提取核酸的过程。
问:该试剂盒兼容自动化技术吗?
答:该试剂盒与所有 KingFisher 仪器(Flex、Duo Prime 和 Presto)兼容,也可用于在96孔板中进行手动处理。
问:进行呼吸道、尿道或性传播感染检测时,建议将哪种提取试剂盒与 qPCR TrueMark Plus 检测组合配合使用?
答:建议将 MagMAX 病毒/病原体 Ultra 核酸分离试剂盒 (A42356) 用于 TrueMark 检测组合的所有种类,尤其是在需要使用单个提取试剂盒来简化工作流程的情况下。对于含有革兰氏阳性细菌、酵母菌或真菌病原体的难裂解样本,该试剂盒特别有效。
其他使用 MagMAX 病毒/病原体 I (MVP I) 核酸分离试剂盒(A42352、A48310)和 MagMAX 病毒/病原体 (MVP II) 核酸分离试剂盒 (A48383R) 的工作流程也可与 TrueMark 检测组合配合执行。
问:使用采用 qPCR 技术的 Applied Biosystems TrueMark STI Select 检测组合进行性传播病原体检测时,建议使用哪种提取试剂盒?
答:出于可行性和有效性考虑,建议将 MagMAX 病毒/病原体 (MVP II) 核酸分离试剂盒 (A48383R) 与 TrueMark STI Select 检测组合配合使用,以检测发生率较高的性传播病原体。
或者,也可以将 MagMAX 病毒/病原体 Ultra 核酸分离试剂盒 (A42356) 与 TrueMark STI Select 检测组合配合使用。
观看这些指导视频,了解如何将 MagMAX 病毒/病原体核酸分离试剂盒与 KingFisher 仪器和唾液采集设备配合使用。
视频内容列表
如何将 MagMAX 病毒/病原体试剂盒与 KingFisher Flex 纯化系统配合使用
观看视频,了解如何使用 MagMAX 病毒/病原体核酸分离试剂盒和 KingFisher Flex 纯化系统提取用于 SARS CoV-2 样本制备的RNA,以实现高通量核酸分离。
如何将 MagMAX 病毒/病原体试剂盒与 KingFisher Duo Prime 纯化系统配合使用
观看视频,了解如何使用 MagMAX 病毒/病原体核酸分离试剂盒和 KingFisher Duo Prime 纯化系统提取用于 SARS CoV-2 样本制备的 RNA ,以实现中等通量核酸分离。
如何使用 MagMAX 病毒/病原体试剂盒按照手动提取方案制备 SARS-CoV-2 检测用样本
观看视频,了解如何使用 MagMAX 病毒/病原体分离试剂盒手动提取 RNA 用于 SARS-CoV-2 样本制备。
如何使用 Spectrum DNA SDNA-1000 唾液采集试剂盒
观看该视频,了解有效采集唾液的技巧,以便使用 MagMAX 病毒/病原体核酸分离试剂盒进行核酸分离。
如何使用 DNA Genotek OMNIgene ORAL (OM-505) 采集试剂盒
观看该视频,了解有效采集唾液的技巧,以便使用 MagMAX 病毒/病原体核酸分离试剂盒进行核酸分离。
如何使用 50 mL 锥形管采集唾液
观看该视频,了解有效采集唾液的技巧,以便使用 MagMAX 病毒/病原体核酸分离试剂盒进行核酸分离。
如何使用 GeneFIX 唾液 DNA/RNA 采集设备
观看该视频,了解有效采集唾液的技巧,以便使用 MagMAX 病毒/病原体核酸分离试剂盒进行核酸分离。
选择合适的 MagMAX 试剂盒用于 SARS-CoV-2 和其他传染病病原体研究
MagMAX 病毒/病原体核酸分离试剂盒(MVP I) 立即订购 |
| MagMAX 病毒/病原体 Ultra 核酸分离试剂盒 立即订购 | |
谁适合使用? | 这些 MagMAX 病毒/病原体核酸分离试剂盒的目标用户是正在研究 SARS-CoV-2 和其他传染性疾病病原体的实验室。 | ||
样本类型 | MVP I 和 MVP II:通用病毒保存液 (VTM)、支气管肺泡灌洗液 (BAL) 和其他呼吸道研究样本、血清、血浆、尿液、CSF、全血和唾液 | MVP Ultra:血液、尿液、拭子、灌洗液、通用病毒保存液 (VTM)、ThinPrep 和 ESwab | |
自动化水平 | 专为 Thermo Scientific KingFisher Apex、KingFisher Flex 和 KingFisher Duo Prime 系统而设计的自动化实验方案 | ||
样本起始量 | 建议使用 200 µL VTM 样本 | 推荐的样本起始量范围为 200 μL-2 mL | |
洗脱体积 | 50 μL | 洗脱体积为 50-100 µL | |
每次运行的时间 | MVP I 和 MVP II:可在 <40 分钟内处理96份样本 | MVP Ultra:可在 <60 分钟内处理96份样本 | |
实验方案更新 |
| — | |
两种试剂盒有哪些区别? | 结合磁珠:为了满足 COVID-19 检测对 RNA 提取产品的大量需求,我们更改了 MagMAX 病毒/病原体核酸分离试剂盒中所用磁珠成分的原料。MagMAX 病毒/病原体 II 核酸分离试剂盒包含这些磁珠。驱动 RNA 结合到磁珠的化学反应是相同的,每种磁珠的核酸结合能力足以在两种产品之间提供相似的结果。 大包装试剂形式:MagMAX Viral / Pathogen II 试剂盒仅以大包装形式提供,可进行 1,000 或 2,000 次反应。 | MVP Ultra 试剂盒包括一种专有的酶混合物,可以裂解较难破壁的病原体(如革兰氏阳性菌、酵母菌和真菌)并回收核酸。 | |
货号 | A48310(最多制备2,000次/盒) 该试剂盒包含以下 SKU:A42359、A42360、A42362、A42363、A42364 | A48383R(最多制备2,000次/盒) | A42356(最多制备100次) |
A42352(最多制备200次/盒) |
自动化提取病毒核酸的方案
样本起始量减少
使用 MagMAX 病毒/病原体试剂盒 (MVP I)、MagMAX 病毒/病原体 II 试剂盒 (MVP II) 或 MagMAX 病毒/病原体 Ultra 试剂盒提取 SARS-CoV-2 和其他传染病病原体时,可采用以下方案,该方案的样本起始量范围为 5 mL-200 μL,并且可将3个洗涤步骤减少至2个。可下载适用于 KingFisher Flex 96深孔磁头 (5400630) 的实验方案。
实验方案类型 | 标准洗涤(3个洗涤步骤) | 简单洗涤(2个洗涤步骤) |
---|---|---|
200 μL 运行程序 | MVP_Flex_200ul.bdz | MVP_2Wash_200_Flex.bdz |
400 μL 运行程序 | MVP_Flex_400ul.bdz | MVP_2Wash_400_Flex.bdz |
200-400 µL 运行程序 | MVP Ultra_200ul_400ul | 不适用 |
500 µL-2 mL | MVP Ultra_500ul_2ml | 不适用 |
唾液可用于提取和分析病毒核酸
直接从唾液样本中提取并分析病毒核酸。使用 MagMAX 病毒/病原体 (MVP I) 或 MagMAX 病毒/病原体 II (MVP II) 提取 SARS-CoV-2 和其他传染病病原体时,可采用以下方案,该方案可从 200 μL 唾液(原样和留样)中分离核酸。
想要在没有仪器的情况下进行分离?请参见配合磁力架使用的手动实验方案/用户指南。
MagMAX 病毒/病原体核酸分离试剂盒的优点是:
- 可扩展性—对 MVP I 和 MVP II 来说,从低到高的样本起始体积范围内仅有2个实验方案。MVP ultra 有两个实验方案,一个用于在 KingFisher 仪器上进行中高通量自动化提取,另一个用于手动提取
- 多样本—与所有 MagMAX 试剂盒一样,病毒试剂盒可与多种样本类型兼容
- 回收率—与低滴度样本兼容
- 无需载体— 消除了对载体的需求,减少了对 NGS 的干扰,并减少了所需的步骤
- 支持自动化—经过优化,可与 KingFisher 仪器配合使用
病毒提取试剂盒比较 – RNA 病毒
组 A
组 B
图 1.病毒提取试剂盒比较 - RNA 病毒。使用 MagMAX 病毒/病原体核酸分离试剂盒和竞争对手的试剂盒从5种不同的样本中提取核酸,这些样本中加入了灭活的病毒颗粒。提取后,每份样本取 1ul 进行一步法 qRT-PCR,一式两份,以测定各试剂盒的性能。组 A:(-) ssRNA 病毒。组 B:(+) ssRNA 病毒
病毒提取试剂盒比较 – DNA 病毒
图 2:病毒提取试剂盒比较 - DNA 病毒。使用 MagMAX 病毒/病原体核酸分离试剂盒和竞争对手的试剂盒从5种不同的样本中提取核酸,这些样本中加入了灭活的病毒颗粒。提取后,每份样本取 1ul 进行一步法 qRT-PCR,一式两份,以测定各试剂盒的性能。
问:原来的 MVP I 试剂盒(A42352、A48310)和 MVP II 试剂盒 (A48383R) 有哪些区别?
答:MVP I 和 MVP II 产品之间有两个关键区别:
结合磁珠:磁珠组分中专有原材料有所变化。驱动 RNA结合到磁珠的化学反应是相同的,并且核酸结合能力在两种产品之间提供了相似/等效的结果。大包装试剂形式:第二个区别是 MVP II (A48383R) 产品仅以大包装形式提供。MVP II 试剂盒没有100次反应选项。
问:MVP I、MVP II 和 MVP Ultra 试剂盒可以不搭配仪器使用吗?
答:可以,我们有配合磁力架使用的手动实验方案和用户指南。
问:MVP I 试剂盒(A42352、A48310)和 MVP II 试剂盒 (A48383R) 的其他产品组分和工作流程是否相同?
答:是的,两种试剂盒有相同的产品组分(结合溶液、洗涤缓冲液、蛋白酶 K 和洗脱溶液组分)。
同时,就步骤数和用量而言,整个工作流程保持不变;如果您一直在使用 MVP I(A42353、A48310)试剂盒,则无需更改实验方案。
重要说明:更新后的 MVP I 和 MVP II 产品的实验方案另外包括了更少上样体积选项:现在您可以使用 200 μL 起始样本(相对于标准进样体积 400 μL),提取试剂也相应减量(减半)。 这意味着什么呢?这意味着您现在可以用 MVP I (A48310) 或 MVP II (A48383R) 产品制备2,000次。这也意味着小包装 MVP I 试剂盒 (A42352) 能够支持200次制备。
问:我是否可以对 MVP I 和 MVP II 试剂盒使用相同的 KingFisher Flex 运行程序?
答:可以,200 μL 上样体积方案将有一个新的运行程序,两种版本的试剂盒都可与之配合使用。
问:我可以对 MVP I 试剂盒与 MVP II 试剂盒使用相同的样品吗?
答:是的,所有相同的样品都兼容。
问:MVP II 可以与 TaqPath COVID-19 Combo 试剂盒一起使用吗?
答:可以。与 MVP I(A42352、A48310)产品一样,MVP II (A48383R) 产品也可以与 TaqPath COVID-19 Combo 试剂盒一起使用。使用 200 μL 上样体积方案时请注意,PCR 的洗脱液加入量将更改为 10 μL(上样体积为 400 μL 时,洗脱液加入量为 5 μL)。
问:新的 MVP II 试剂盒是否取代了当前的 MVP I 试剂盒?
答:不是,MVP II 不会取代现有的 MagMAX 病毒/病原体试剂盒(货号 A423352、A48310)。 该产品的宗旨是让我们的 MagMAX 试剂可以处理更多样本。
问:MVP I 和 MVP II 产品是否按照相同的 ISO 13485 质量标准生产?
答:是的,两种产品按照相同的 ISO 13485 标准生产,采用了一套严格的质量控制措施。
问: 价格有差异吗?
答:没有,两种试剂盒的大包装试剂价格相同。
问:该试剂盒的上样体积范围是多少?
答:对于96孔深孔板:200-400 μL 上样体积(全血上样体积为 200 μL)。
对于24孔深孔板:500-2000 μL 上样体积(全血上样体积为 1000 μL)。
问:哪些样本类型与试剂盒兼容?
答:人流体样本(例如血液、血清、血浆、尿液、CSF、灌洗液、唾液),存储在运输介质(例如 BD® Universal Viral Transport 介质)中的样本以及噬菌体培养物。
问:病毒滴度的下限是多少?
答:已从起始样本中的低至50个病毒拷贝中成功检测出核酸。
问:MVP I 和 MVP II 试剂盒与哪些类型的病原体兼容?
答:(-)ssRNA 病毒、(+)ssRNA 病毒、ssDNA 病毒、dsDNA 病毒、革兰氏阴性细菌。
问:提取的核酸至少与哪些类型的下游分析兼容?
答:qRT-PCR、qPCR 和测序。
问:该方案需要多久?
答:使用 MVP I 和 MVP II 试剂盒,只需30分钟即可完成从多达96份样本中提取核酸的过程。使用 MVP Ultra 试剂盒,只需65分钟即可完成从多达96份样本中提取核酸的过程。
问:该试剂盒兼容自动化技术吗?
答:该试剂盒与所有 KingFisher 仪器(Flex、Duo Prime 和 Presto)兼容,也可用于在96孔板中进行手动处理。
问:进行呼吸道、尿道或性传播感染检测时,建议将哪种提取试剂盒与 qPCR TrueMark Plus 检测组合配合使用?
答:建议将 MagMAX 病毒/病原体 Ultra 核酸分离试剂盒 (A42356) 用于 TrueMark 检测组合的所有种类,尤其是在需要使用单个提取试剂盒来简化工作流程的情况下。对于含有革兰氏阳性细菌、酵母菌或真菌病原体的难裂解样本,该试剂盒特别有效。
其他使用 MagMAX 病毒/病原体 I (MVP I) 核酸分离试剂盒(A42352、A48310)和 MagMAX 病毒/病原体 (MVP II) 核酸分离试剂盒 (A48383R) 的工作流程也可与 TrueMark 检测组合配合执行。
问:使用采用 qPCR 技术的 Applied Biosystems TrueMark STI Select 检测组合进行性传播病原体检测时,建议使用哪种提取试剂盒?
答:出于可行性和有效性考虑,建议将 MagMAX 病毒/病原体 (MVP II) 核酸分离试剂盒 (A48383R) 与 TrueMark STI Select 检测组合配合使用,以检测发生率较高的性传播病原体。
或者,也可以将 MagMAX 病毒/病原体 Ultra 核酸分离试剂盒 (A42356) 与 TrueMark STI Select 检测组合配合使用。
观看这些指导视频,了解如何将 MagMAX 病毒/病原体核酸分离试剂盒与 KingFisher 仪器和唾液采集设备配合使用。
视频内容列表
如何将 MagMAX 病毒/病原体试剂盒与 KingFisher Flex 纯化系统配合使用
观看视频,了解如何使用 MagMAX 病毒/病原体核酸分离试剂盒和 KingFisher Flex 纯化系统提取用于 SARS CoV-2 样本制备的RNA,以实现高通量核酸分离。
如何将 MagMAX 病毒/病原体试剂盒与 KingFisher Duo Prime 纯化系统配合使用
观看视频,了解如何使用 MagMAX 病毒/病原体核酸分离试剂盒和 KingFisher Duo Prime 纯化系统提取用于 SARS CoV-2 样本制备的 RNA ,以实现中等通量核酸分离。
如何使用 MagMAX 病毒/病原体试剂盒按照手动提取方案制备 SARS-CoV-2 检测用样本
观看视频,了解如何使用 MagMAX 病毒/病原体分离试剂盒手动提取 RNA 用于 SARS-CoV-2 样本制备。
如何使用 Spectrum DNA SDNA-1000 唾液采集试剂盒
观看该视频,了解有效采集唾液的技巧,以便使用 MagMAX 病毒/病原体核酸分离试剂盒进行核酸分离。
如何使用 DNA Genotek OMNIgene ORAL (OM-505) 采集试剂盒
观看该视频,了解有效采集唾液的技巧,以便使用 MagMAX 病毒/病原体核酸分离试剂盒进行核酸分离。
如何使用 50 mL 锥形管采集唾液
观看该视频,了解有效采集唾液的技巧,以便使用 MagMAX 病毒/病原体核酸分离试剂盒进行核酸分离。
如何使用 GeneFIX 唾液 DNA/RNA 采集设备
观看该视频,了解有效采集唾液的技巧,以便使用 MagMAX 病毒/病原体核酸分离试剂盒进行核酸分离。
与所有 Applied Biosystems MagMAX 试剂盒一样,病毒和病原体试剂盒也针对 KingFisher 仪器进行了优化:
- KingFisher 系统可以帮您进行结合、洗涤和洗脱操作
- 可从 200 μL 扩展到 2 mL,仅两种实验方案
Find everyday lab essentials to power your PCR every step of the way. Shop now
相关资源
相关支持
核酸纯化和分析支持 中心
查找适用于您的核酸纯化&分析应用的技巧、故障排除帮助和资源。
© 2023 Thermo Fisher Scientific Inc. 保留所有权利。除非另有说明,否则所有商标均为赛默飞世尔科技及其子公司的财产。