查看种类多样应用包括:蛋白和核酸定量检测、ELISA 检测、细胞信号检测、细胞活力、凋亡等等。
细胞增殖分析对细胞生长和分化研究来说至关重要,常用于评估化合物毒性和药物开发过程中对肿瘤细胞生长的抑制作用。微孔板检测中的增殖测量通常基于平均 DNA 含量或细胞代谢,或 DNA 合成量。
使用/示例:
测量溶液中的磷酸盐和磷酸酶活性是理解多种模型中细胞动力学的基础。我们提供了一系列具有荧光读数的灵敏分析,以处理各种分析物。
使用/示例:
半胱天冬酶活化是细胞凋亡早期的一个显著特征,其参与蛋白质底物的切割及随后的细胞分解。我们提供了一系列半胱天冬酶分析方法,可以实时或在细胞裂解物或提取物中简单检测活细胞中的活性半胱天冬酶。
使用/示例:
我们开发了基于 Amplex Red 试剂的检测方法,用于检测各种不同类型的分析物,包括葡萄糖、半乳糖、胆固醇、谷氨酸、黄嘌呤(或次黄嘌呤)、尿酸、胆碱和乙酰胆碱以及过氧化氢。
使用/示例:
活性氧类 (ROS) 的产生对于需氧生物而言是不可避免的,其在健康细胞中以可控的速率发生。在氧化应激条件下,ROS 生成急剧增加,使膜脂质、蛋白质和核酸发生变化。这些生物分子的氧化损伤与衰老以及各种病理事件相关,包括动脉粥样硬化、癌变、缺血再灌注损伤和神经退行性疾病等。
使用/示例:
对 β-D-半乳糖苷酶进行编码的大肠杆菌 lacZ 基因被广泛用作报告基因,用于检测重组融合基因的表达以及监测哺乳动物、酵母和细菌细胞中的转染效率。尽管哺乳动物细胞中确实含有 β-半乳糖苷酶,但它们通常是适合 pH 值较低的溶酶体酶,因此在中性 pH 值下活性较低。结合大肠杆菌β-D-半乳糖苷酶具有较高的转化率这一事实,可以在极低水平上检测到该酶,使其成为基因表达的敏感标志物。
使用/示例:
仅供科研使用。不可用于诊断程序。