">
全自动酶标仪(微孔板读数仪)
一致的结果、为许多应用提供出色的用户体验。
通过直观的操作软件,可快速轻松地获得可视化结果。赛默飞全自动酶标仪可测量包括光吸收、荧光、化学发光或时间分辨荧光等各种信号。包括专用酶标仪和可升级的多功能酶标仪,既可满足您当前的实验需要,也可满足您实验室未来的升级需要。
赛默飞全自动酶标仪具有多种功能,可帮助您节省时间并最大限度提高工作效率,如自我诊断和自动校准、易用的 SkanIt 电脑软件以及自动化兼容。
适用于几乎所有光吸收检测研究应用
最快6秒完成整个96孔板的检测。尤其在核酸(DNA/RNA)和蛋白分析应用中表现出色。具备终点法检测、动力学检测、光谱扫描和动力学光谱扫描功能。
使用 µDrop 板检测节省您的珍贵样品
使用此配件可测量低至2μl小体积核酸和蛋白样品。                                                                     
2000 多种 ELISA 试剂盒可供选择
使用高引用量的 ELISA 试剂盒快速便捷地检测细胞因子、蛋白质以及其他标记物。                       
准确高通量检测 DNA 或 RNA
从简单的分光光度测量到能够区分 DNA 和 RNA 的高灵敏度荧光检测,我们提供全套检测试剂耗材和酶标仪。
仅供科研使用。不可用于诊断程序。
">