蛋白浓度测定方法
准确定量总蛋白浓度是大多数蛋白提取、分离和分析实验工作流程中的关键步骤。我们针对采用荧光计、分光光度计和酶标仪进行荧光法或比色法蛋白定量的应用,提供了多种测定试剂、试剂盒和标准品。
此外,我们还提供预稀释的蛋白标准品,简化了生成标准曲线的操作步骤,使用更加方便。免稀释蛋白标准品是一组预稀释的标准品,包装规格与多通道移液器兼容,可让您一次操作就能轻松将梯度稀释的标准品转移到微孔板中。
哪种蛋白定量试剂适合您?
全新 Pierce 免稀释 Rapid Gold BCA 蛋白定量试剂盒 | 全新 Pierce BCA 蛋白定量试剂盒,含预稀释 BSA标准品 | 全新 Pierce Bradford Plus 蛋白定量试剂盒,含预稀释 BSA标准品 | Qubit宽范围蛋白定量试剂盒 | ||
何时选择 |
|
|
|
| |
准确性更出色 (蛋白间差异小) | ✓ | ✓ | ✓ | ||
动态范围更宽 (>2 mg/mL 宽) | ✓ | ✓ | |||
快速(≤15分钟) | ✓ | ✓ | ✓ | ||
含预稀释标准品 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
无需稀释样品 | ✓ | ✓ | |||
高通量(兼容微孔板) | ✓ | ✓ | ✓ | ||
兼容去垢剂 | ✓ | ✓ | ✓ | ||
兼容还原剂 | ✓ | ✓ | |||
可在 Qubit 4 上自动计算浓度 | ✓ | ||||
使用 SkanIt 软件*自动计算浓度 | ✓ | ✓ | ✓ | ||
产品货号 | A55861(1200孔) A55860 (2400孔) | A55865 (2500孔) A55864 (5000孔) | A55866 (3160孔) | A50668 (100次) A50669 (500次) | |
*Skan it 软件可用于 Multiskan FC、Multiskan SkyHigh 和 Varioskan LUX 微孔板读数仪。了解更多信息 |
【全新上市】Pierce™ 免稀释 Rapid Gold BCA 蛋白定量试剂盒
我们现提供免稀释蛋白定量产品,由蛋白定量试剂和预稀释蛋白标准品组成,可让蛋白定量变得简单、快速且准确。Pierce 免稀释蛋白定量产品可大幅减少传统定量实验中繁琐的稀释操作,并降低移液时误操作的概率,在把蛋白定量实验时长缩短 80% 的同时提供更准确的结果。点击了解更多关于免稀释蛋白定量试剂的信息。
蛋白定量概述
BCA 定量基于铜的蛋白测定方法,包括二辛可宁酸 (BCA) 法和 Lowry 法。
| Bradford 定量考马斯亮蓝法,可用于进行快速、简单的蛋白定量。
| 荧光法蛋白定量基于荧光的蛋白定量检测方法可提供出色的灵敏度。