易用的 ELISA 流程
了解 Invitrogen Instant ELISA 试剂盒如何简化您的 ELISA 工作流程。
ELISA 试剂盒和 ELISA DIY用于准确检测高质量,优化的试剂盒和试剂 |
Invitrogen的高品质 ELISA 试剂盒可帮助您稳定、可靠、一致地检测特异性靶标蛋白。多种 ELISA 试剂盒可供选择,包括完整组分的即用型试剂盒以及可自行优化检测方法的整套试剂。这些ELISA 试剂盒和抗体对可用于不同的物种,包括人、小鼠、大鼠、非人灵长类动物、犬、猪、牛、马和猫。除了现成的 ELISA 包装规格,还可进行特殊定制,如:预订批次、大包装和定制靶标可为您的研究项目提供灵活性和便利性。
查找 ELISA 靶标内分泌学 ELISAELISA限时促销,下单赚积分兑大礼
网络讲座 - 确保 ELISA 实验成功的成熟小技巧立即观看
包被 ELISA 试剂盒* | Instant ELISA 试剂盒 | 未包被 ELISA 试剂盒 | 匹配的抗体对试剂盒 | PeproTech ELISA 研发试剂盒 | |
了解包被 ELISA 靶标 | 了解 Instant ELISA 靶标 | 了解未包被 ELISA 靶标 | 了解匹配的抗体对靶标 | 了解 ELISA 开发试剂盒靶标 | |
特点 | |||||
过夜包被 | 无需 | 无需 | 需要 | 需要 | 需要 |
分析灵敏度** | 各个试剂盒不同 | 5 pg/mL | 各个批次不同 | ||
动态范围** | 2-3个数量级 | pg/mL (特定批次) | |||
上样量 | 5-100 µL (根据样本种类有所不同) | 10-100 µL (根据样本种类有所不同) | 不适用 | ||
从样品到结果的时间 | (不同试剂盒有所不同) | 70-250 min (不同试剂盒有所不同) | 24 hr | >24 hr | >24 hr |
数据分析 | 带曲线拟合软件的酶标仪 | ||||
了解更多包被 ELISA 试剂盒信息 | 了解更多 Instant ELISA 试剂盒信息 | 了解更多未包被 ELISA 试剂盒信息 | 了解更多匹配的抗体对试剂盒信息 | 了解更多 ELISA 开发试剂盒信息 |
此表中的值是指我们的标准比色试剂盒。 另外还提供超灵敏试剂盒。
**每项检测都有其具体参数。请查阅您的特定免疫测定/试剂盒的实验方案。
ProQuantum检测试剂盒利用基于邻近的扩增技术,通过qPCR的信号检测和扩增功能,提供抗体-抗原结合的分析物特异性,从而实现高灵敏度的检测。
ELISA 选择工具可以让您轻松找到适合自己的 ELISA DIY 解决方案。仅需根据向导选择合适的类别,即可得到ELISA实验所需的全部材料,包括从板子到终止液。
最新的毒理学产品,包括用于关键靶标的 ELISA 试剂盒和新的 ProcartaPlex 多重免疫检测试剂盒。
Invitrogen 包被的 ELISA 试剂盒是即用型试剂盒,并且已经严格的验证和测试,具有极低的批内和批间差,因此可以提供非常高的批次间一致性。ELISA 试剂盒的包被板有助于确保您获得一致的 ELISA 性能,专为需要全面验证试剂盒的实验室而设计。
观看说明视频,该视频展示如何使用 Invitrogen 预包被的即用型 ELISA 试剂盒。在开始操作之前,请确保仔细阅读并查看包装内的 ELISA 试剂盒的详细说明书,以了解详细信息。
Invitrogen Instant ELISA 试剂盒具有精简的工作流程形式,减少多重制备和孵育步骤的不便。在传统的 ELISA 试剂盒中,预包被板仅提供捕获抗体,其中必须依次加入样品和检测试剂。相比之下,Instant ELISA 试剂盒配有即用型板,包含所有必要的检测成分-包括捕获抗体和冻干检测抗体、链霉亲和素-HRP 和样品稀释剂。这些预制板大大减少了移液时间,实现了简单的一次冲洗方案。此外,在额外的联带孔中提供连续稀释的冻干蛋白标准品,无需板设置和连续稀释即可创建标准曲线,从而减少误差空间。
图 1.Instant ELISA 技术与传统ELISA方法的比较。使用Instant ELISA试剂盒,所有准备工作都已为您完成,有助于减少每次实验的手动操作时间。此外,Instant ELISA 试剂盒配有完整的 96 孔板,可用于样品和两个单独包装的标准品。这使得您的样品可以使用所有96个孔,从而将 ELISA 能力提高 20%。
表1.与传统 ELISA 和 Instant ELISA 工作流程步骤的比较表。更少的步骤有助于节省时间并减少误差。使用Instant ELISA 试剂盒只有 7 个工作步骤,而执行常规 ELISA 则需要 17 个步骤。因此,利用Instant ELISA 技术,可将实验的总体手动操作时间缩短至约 1 小时。
Instant ELISA 试剂盒的 7 步法 | 常规 ELISA 试剂盒需 17 个步骤 | |
1.洗涤包被板 2.标准蛋白的复溶 3.向标准孔中添加稀释液 | ||
1.板上标准和样品孔的复溶 | 4. 标准曲线制作 5.添加样品稀释液 | |
2.添加样本 | 6.添加样本 | |
7.稀释生物素偶联物 8.添加生物素偶联物 | ||
3.孵育 | 9.孵育 | |
10.制备链霉亲和素-HRP偶联物 11.洗涤 12.添加链霉亲和素 -HRP 偶联物 13.孵育 | ||
4.洗涤 | 14.洗涤 | |
5.添加 TMB 底物 | 15.添加 TMB 底物 | |
6.添加终止液 | 16.添加终止液 | |
7.计算结果 | 16.计算结果 |
ELISAs 可用于鉴定和定量分析任何类型的分析物。在为您独特的靶标设计 ELISA 实验时,决定哪些组分适合您通常是最困难的部分。 ELISA 选择工具 是一种在线选择工具,仅需根据向导选择合适的类别,即可得到ELISA实验所需的全部材料,包括从板子到终止液。
Invitrogen 未包被试剂盒非常适合预算有限的但经验丰富的 ELISA 用户,对板间和板内差异要求不高。这些试剂盒具有 ELISA 检测所需的所有试剂。该试剂盒规格多,易于使用且选择灵活。
Invitrogen 抗体对试剂盒包含预匹配的抗体对,标准品和链霉亲和素 -HRP ,用以开发您自己的 ELISA 试剂盒。PeproTech 研发试剂盒还用于设计新的 ELISA 方案,其中提供多种靶标,包括 ABTS 和 TMB 规格,提高灵活性。
查看说明视频,了解如何包被板和使用 Invitrogen 未包被 ELISA 试剂盒。在开始操作之前,请确保仔细阅读并查看包装内的 ELISA 试剂盒的详细说明书,以了解详细信息。
了解 Invitrogen Instant ELISA 试剂盒如何简化您的 ELISA 工作流程。
查找适合您研究需求的免疫检测。
蛋白质定量免疫检测指南。
快速读板和直观的软件,可快速轻松地得到可视化结果。该软件还可不断升级,满足更多应用需求。您可在 Thermo Scientific 酶标仪上测量包括荧光、吸光度、化学发光或时间分辨荧光的各种信号。还可提供可升级模块,满足您实验室当前和未来的需求。
仅供科研使用,不可用于诊断目的。