浏览以下内容,即可了解功能强大而又直观的赛默飞SkanIt酶标仪软件的更多信息。它是一个集数据采集和结果分析一体的软件,易用、增效、防错的数据结果分析平台。
SkanIt 软件科研版在购买赛默飞酶标仪时可免费获得,可选购的 SkanIt 软件药研版支持FDA 21 CFR 第11部分的合规要求。
简明易用的软件界面,可轻松创建适合不同实验条件的新方案。数据合并功能可以将不同的检测数据合并,统一呈现在一个图表中。轻松的文件访问功能允许用户将文件保存在任何地方——桌面、网络驱动器、USB 存储设备、云端存储等,并且从 SkanIt 软件内的“Open”(打开)可直接进行检索。
SkanIt酶标仪数据分析软件通过多种措施帮助避免出错。重命名实验提示可防止数据混淆/丢失,并且已执行会话中的测量数据永远不会丢失,除非用户有意删除该文件(允许您在设计实验时直接尝试不同的步骤并在软件内“摸索”)。药研版具有符合 FDA 21 CFR 第11部分要求的功能,如数字签名、使用 Windows 身份验证的用户登录和完整的审计追踪。
SkanIt酶标仪数据分析软件通过提高处理速度帮助提高效率,允许在主实验室计算机以外的其他计算机上分析数据。该软件免license、易于访问数据、具有多种多样的常见分析工具以及自动将数据加载到自定义 Microsoft Excel 模板中的功能。
SkanIt 软件提供:
只需双击 SkanIt 文件即可在 SkanIt 软件中打开它们,这与打开任何 Microsoft Office 文件的体验类似。用户可随意将 SkanIt 软件文件自由存储在任何位置——本地硬盘驱动器、网络驱动器或任何云服务。 SkanIt 软件文件还具有完整的安全性/完整性控制,可防止所有蓄意/无意的数据内容篡改。
SkanIt 云资源库是赛默飞SkanIt 软件中经过验证的程序资源库,其中包含真实数据和计算的分析步骤,该软件可用于控制所有赛默飞酶标仪。
在使用成像设备进行 FluoroSpot 高通量筛选之前,可使用 SkanIt 独家首创的预筛选功能提供强有力参考数据。
让用户可以使用荧光光谱查看器工具快速方便地找到适合波长,进行荧光检测设置。
优化的处理性能有助于加快数据采集和分析速度。
所有当前型号和一些旧型号赛默飞酶标仪均兼容第7代版本的 SkanIt 软件。您可以立即下载软件,也可以点击下面的链接获取更多信息。
适用于 Fluoroskan Ascent、Fluoroskan Ascent FL 和 Luminoskan Ascent 型号的 SkanIt 7 升级。
系统 | 对 PC 的要求 |
支持的操作系统 | 64位Windows 10专业版、教育版或企业版 |
硬盘驱动器 | 14 GB 磁盘空间 |
处理器 | 四核(或带四个逻辑处理器的双核),2 GHz 或更高配置 |
内存 | 8 GB RAM |
可用 USB 端口 | 1 |
显示器 | 全高清,1920 x 1080分辨率 |
仅供科研使用。不可用于诊断程序。