测量细胞内蛋白质的信号
磷酸化状态异常与癌症等许多人类疾病有关。研究关键蛋白质靶标的磷酸化和翻译后修饰对于更好地理解疾病背后的机制至关重要。
我们提供磷酸化特异性 ELISA 试剂盒,用于检测许多与多种疾病相关的关键靶标和信号通路(包括 STAT3、CREB、PRAS40、p38、AMPKα、PTK2 和胱天蛋白酶 3 信号传送)的磷酸化状态。这些试剂盒有两种不同的形式——标准 ELISA 和 InstantOne ELISA 试剂盒。这两种试剂盒都有助于确保出色的检测结果和重现性。试剂盒必须满足灵敏度、动态范围、精度、特异性、回收率和批间一致性的质量控制规范。