用 Gibco 细胞培养试剂培养细胞
自始至终,Gibco 细胞培养试剂都坚持高品质、以用户为导向的创新及卓越的服务,旨在实现良好的可重复性。从最基础的配方到创新技术,Gibco 产品始终坚持高质量、高一致性和具出色的性能,助您获得可信赖的实验结果。
其他细胞培养试剂
细胞培养等级用水和注射用水
在我们的系统中,注射用水(WFI 水)经过多重过滤的预处理,可以去除较大颗粒。然后在软化过程中用钠替代重金属。接下来进行碳过滤,以去除氯。我们的水继续在气压式蒸馏水器中蒸馏并通过0.1微米的膜过滤。
Distilled water for cell culture product bottle
 蒸馏水注射用水
制备蒸馏
过滤(0.1 µm)
添加物质
符合美国药典 (USP) /专论 针对 WFI 的要求
每日测试生物负荷
电导率
内毒素
硝酸盐
渗透压
可氧化物质
pH 值
无菌性
总有机碳
每月测试金属
细胞培养用蒸馏水
蒸馏水可用作制备细胞培养基和实验室试剂的溶剂。这种水适用于细胞培养和分子生物学应用,通过蒸馏和过滤(0.1 µm)制备,不含添加物质。
细胞培养用注射用水
注射用水(WFI)也用作细胞培养基和实验室试剂溶剂,是各种规格的优质用水。WFI 符合 USP 专论标准,经过蒸馏和过滤(0.1 µm),不含添加剂。与蒸馏水一样,WFI 也受到定期监测。监测包括针对电导率、总有机碳、内毒素和生物负荷的每日测试以及每月的金属测试。
赛默飞生命科学学院在线课堂
相关资源
细胞培养和转染学习中心
访问细胞培养和转染学习资源、更好地计划和进行实验。
培养基配方工具
为 DMEM、DMEM/F-12、MEM 和 RPMI-1640 培养基找到适合的 Gibco 培养基配方。
相关产品
支持
细胞培养和转染支持中心
查找有关您的细胞培养和转染工作流程的技术支持建议,包括实验要点以及深入的疑难解答帮助。
需要技术支持吗? 请联系我们的专家团队,获得实验室产品的技术和应用支持