GIBCO细胞解离产品是组织和单层细胞的理想之选。 GIBCO胰蛋白酶和TrypLE™以多种形式满足研究人员在贴壁细胞培养中的不同需要。
- 其他解离产品 (乙二胺四乙酸、分散酶、胶原酶、胰蛋白酶抑制剂、Accutase和细胞解离缓冲液)
哪种细胞分离试剂更适合你?
快速、通用 | 温和并方便研究使用 | 温和及便捷的生物制品和工业应用 | 温和与快速强贴壁细胞 | 专门用于神经及多能干细胞分离 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
渊源 | 动物起源(猪) | 无动物来源的成分 | 无动物来源的成分(AOF专用设备) | 无动物来源的成分(AOF专用设备) | 无血清,动物起源(无脊椎动物) | ||||
储藏温度 | 冷冻 (-5 to -20° C) | Ready to use
(Room Temp. 稳定的) | Ready to use
(Room Temp. 稳定的) | Ready to use
(Room Temp. 稳定的) | 冷藏(2-8℃) | ||||
较高的细胞活性 | |||||||||
灭活方法 | 需要胰蛋白酶抑制剂/中和剂 | Inhibition by Dilution
(no inhibitors needed) | Inhibition by Dilution
(no inhibitors needed) | Inhibition by Dilution
(no inhibitors needed) | Inhibition by Dilution
(no inhibitors needed) | ||||
可供应包装 | 100ml
500ml 100g Powder | 100ml
500ml 5L bags | 100ml
500ml | 100ml
500ml | 100毫升 | ||||
立即订购 | 立即订购 | 立即订购 | 立即订购 | 立即订购 |
Stylesheet for Classic Wide Template adjustments