回答几个关于转染的简单问题,该工具将快速准确地生成推荐的产品、实验方案、引用文献,以满足您的研究需求。
我们提供用于 DNA、siRNA、RNA 和蛋白递送的多种转染试剂,以及一系列最适合您转染实验的方案:
- DNA 递送——瞬时和稳定转染用于研究基因功能和基因调节,基因产品的突变分析和生化表征、基因表达对细胞健康和生命周期的影响,以及用于大规模生产纯化用蛋白和下游应用蛋白
- RNA 递送——瞬时转染可将基因表达敲除用于蛋白敲除研究、表型分析、功能恢复、通路分析、体内敲除和药物靶点发现
- 蛋白递送——CRISPR-Cas9 转染可在干细胞工程、基因治疗、组织和动物疾病模型、工程抗病转基因植物等广泛应用中进行基因组编辑
选择转染方法时,请考虑要传递的有效载荷(DNA、RNA 或蛋白)以及要转染的细胞类型。请使用下表选择我们的各种阳离子脂质体转染试剂和电穿孔转染系统。
Invitrogen 转染试剂选择指南
连续细胞系具有无限的增殖潜力,通常比原代或有限细胞培养物更容易处理。然而,由于这些细胞经过遗传转化成为永生化细胞,它们在培养中的行为不一定能反映体内情况。
试剂名称 | DNA | mRNA | RNAi | 共 递送 | CRISPR-Cas9 | 细胞类型 | 贴壁或悬浮 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Lipofectamine 2000 | 常见且易于转染的细胞类型 | 贴壁和悬浮 | |||||
Lipofectamine 3000 | 从主力细胞 (HeLa) 到难以转染的细胞(癌细胞) | 贴壁 | |||||
Lipofectamine LTX | CHO 细胞和一些原代成纤维细胞、上皮细胞和神经元细胞(MEF、HMEC 和 E18 细胞) | 贴壁 | |||||
Lipofectamine RNAiMAX | 已建立的细胞系、难以转染的细胞、原代细胞、干细胞 | 贴壁 | |||||
Lipofectamine MessengerMAX | 神经元细胞、原代细胞 | 贴壁 | |||||
Lipofectamine CRISPRMAX | 在 iPSC、mESC、N2A、CHO、A549、HCT116、HeLa、HEK293 等 20 多种细胞中进行了测试 | 贴壁 | |||||
Neon 电穿孔 | 悬浮 | ||||||
Invivofectamine 3.0 | 在尾静脉注射后体内递送至肝脏 |
原代细胞直接从组织中分离,并在适当条件下增殖。因此,它们在形态和生理上更类似于体内状态。然而,它们通常比连续细胞系更难培养和转染。
在第一次传代培养之后,原代培养物成为细胞系。来自原代培养物的细胞系寿命有限(即它们是有限的),当它们传代时,生长能力最高的细胞占优势,导致群体中的基因型和表型在一定程度上是一致的。因此,它们的表型介于原代细胞和连续培养物之间。使用这种细胞有时比使用原代细胞更容易处理,特别是在生成稳定转染的克隆时。
试剂名称 | DNA | mRNA | RNAi | 共 递送 | CRISPR-Cas9 | 细胞类型 | 贴壁或悬浮 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Neon 电穿孔 | 测试了 140 多种细胞系;擅长转染难以转染的原代细胞和干细胞 | 悬浮 | |||||
Lipofectamine 3000 | 从主力细胞 (HeLa) 到难以转染的细胞(癌细胞) | 贴壁 | |||||
Lipofectamine Stem | 干细胞(HSC 除外) | 贴壁和悬浮 | |||||
Lipofectamine LTX | CHO 细胞和一些原代成纤维细胞、上皮细胞和神经元细胞(MEF、HMEC 和 E18 细胞) | 贴壁 | |||||
Lipofectamine CRISPRMAX | 在 iPSC、mESC、N2A、CHO、A549、HCT116、HeLa、HEK293 等 20 多种细胞中进行了测试 | 贴壁 | |||||
Lipofectamine RNAiMAX | 已建立的细胞系、难以转染的细胞、原代细胞、干细胞 | 贴壁 | |||||
Lipofectamine MessengerMAX | 神经元细胞、原代细胞 | 贴壁 |
连续细胞系具有无限的增殖潜力,通常比原代或有限细胞培养物更容易处理。然而,由于这些细胞经过遗传转化成为永生化细胞,它们在培养中的行为不一定能反映体内情况。
试剂名称 | DNA | mRNA | RNAi | 共 递送 | CRISPR-Cas9 | 细胞类型 | 贴壁或悬浮 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Lipofectamine 2000 | 常见且易于转染的细胞类型 | 贴壁和悬浮 | |||||
Lipofectamine 3000 | 从主力细胞 (HeLa) 到难以转染的细胞(癌细胞) | 贴壁 | |||||
Lipofectamine LTX | CHO 细胞和一些原代成纤维细胞、上皮细胞和神经元细胞(MEF、HMEC 和 E18 细胞) | 贴壁 | |||||
Lipofectamine RNAiMAX | 已建立的细胞系、难以转染的细胞、原代细胞、干细胞 | 贴壁 | |||||
Lipofectamine MessengerMAX | 神经元细胞、原代细胞 | 贴壁 | |||||
Lipofectamine CRISPRMAX | 在 iPSC、mESC、N2A、CHO、A549、HCT116、HeLa、HEK293 等 20 多种细胞中进行了测试 | 贴壁 | |||||
Neon 电穿孔 | 悬浮 | ||||||
Invivofectamine 3.0 | 在尾静脉注射后体内递送至肝脏 |
原代细胞直接从组织中分离,并在适当条件下增殖。因此,它们在形态和生理上更类似于体内状态。然而,它们通常比连续细胞系更难培养和转染。
在第一次传代培养之后,原代培养物成为细胞系。来自原代培养物的细胞系寿命有限(即它们是有限的),当它们传代时,生长能力最高的细胞占优势,导致群体中的基因型和表型在一定程度上是一致的。因此,它们的表型介于原代细胞和连续培养物之间。使用这种细胞有时比使用原代细胞更容易处理,特别是在生成稳定转染的克隆时。
试剂名称 | DNA | mRNA | RNAi | 共 递送 | CRISPR-Cas9 | 细胞类型 | 贴壁或悬浮 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Neon 电穿孔 | 测试了 140 多种细胞系;擅长转染难以转染的原代细胞和干细胞 | 悬浮 | |||||
Lipofectamine 3000 | 从主力细胞 (HeLa) 到难以转染的细胞(癌细胞) | 贴壁 | |||||
Lipofectamine Stem | 干细胞(HSC 除外) | 贴壁和悬浮 | |||||
Lipofectamine LTX | CHO 细胞和一些原代成纤维细胞、上皮细胞和神经元细胞(MEF、HMEC 和 E18 细胞) | 贴壁 | |||||
Lipofectamine CRISPRMAX | 在 iPSC、mESC、N2A、CHO、A549、HCT116、HeLa、HEK293 等 20 多种细胞中进行了测试 | 贴壁 | |||||
Lipofectamine RNAiMAX | 已建立的细胞系、难以转染的细胞、原代细胞、干细胞 | 贴壁 | |||||
Lipofectamine MessengerMAX | 神经元细胞、原代细胞 | 贴壁 |
符号 | 解释 | 符号 | 解释 |
---|---|---|---|
DNA 用于蛋白、shRNA 和 miRNA 的表达 | mRNA 用于蛋白表达 | ||
非编码 RNA 用于基因表达的 RNAi 抑制 | 共递送用于 RNAi 载体和 siRNA 共转染 | ||
CRISPR-CAS9 用于蛋白递送 |
可考虑的其他转染试剂
转染试剂 | 试剂的主要特点和应用 |
---|---|
293fectin 转染试剂 |
|
Cellfectin II 转染试剂 |
|
DMRIE-C 转染试剂 |
|
ExpiFectamine 293 转染试剂盒 |
|
ExpiFectamine CHO 转染试剂盒 |
|
FreeStyle MAX 转染试剂 |
|
Lipofectamine 2000 CD 转染试剂 |
|
Lipofectamine LTX & Plus 试剂 |
|
Lipofectamine 转染试剂 |
|
Lipofectin 转染试剂 |
|
Oligofectamine 转染试剂 |
|
Optifect 转染试剂 |