Gibco HEPES(4-(2-羟乙基)-1-哌嗪乙磺酸)是一种两性有机化学缓冲剂,属于“Good”缓冲液的一种,是Norman Good博士和他的同事在1966年描述的一系列缓冲剂(Good et. al., 生物化学1966)的衍生物。
“Good缓冲液”如HEPES具有以下特征:
- pKa 值介于 6.0 和 8.0 之间
- 高溶解度
- 膜不通透性
- 对生化反应影响有限
- 极低的可见光和紫外光吸收
- 耐化学作用和酶解作用
- 易于制备
HEPES广泛应用于多种生物化学反应,并在某些细胞培养基中用作缓冲试剂。
尽管在生理 pH 下,其缓冲能力会有所降低,但是由于碳酸氢盐对细胞具有营养作用,其仍然是最常用的培养基缓冲系统。加入HEPES,在pH 7.2至7.6下为细胞培养基提供了其它缓冲系统。
细胞培养基中的HEPES浓度范围为10 mM至25 mM。Invitrogen公司的 Gibco DMEM 中其浓度达到 25mM. 在Invitrogen's Gibco DMEM培养基/F-12中,其为 15mM。 最常用的浓度为 25mM。
HEPES 不为细胞供给营养。 只有在细胞培养过程中需要长时间在 CO2 培养箱外处理细胞时,才将其加入培养基,增强缓冲能力。
Stylesheet for Classic Wide Template adjustments