细胞分离有助于研究人员确定特定、纯净细胞群的特征。细胞去除通过去除不感兴趣的细胞,间接得帮助进行表征确定。细胞分离通常也被称为细胞纯化或细胞分选,可使用磁珠对细胞进行靶向选择,或使用针对特定细胞表面抗原的配体或抗体对细胞进行去除。使用磁铁或磁力架固定交联在磁珠上的标记细胞。与其他常用的细胞分离方法相比,这种方法更简单快捷,可分离出高度纯化的特定细胞亚群。
磁珠细胞分离方法可进行阳性、阴性细胞选择以及细胞去除。在进行阳性选择时,相关的磁性结合细胞会被固定,直到从磁力架上移除,而上清液则会被丢弃。阴性选择时,相关细胞在上清液中。在细胞去除方面,使用细胞特异性磁珠可从混合细胞样本中去除特定的不需要的细胞类型,效率高达>99%。
了解有关阳性、阴性选择和去除的更多信息,并查看我们的各种试剂盒和产品,以帮助改进您的细胞分离方案。
阳性细胞分选
阳性细胞分离法是利用针对特定细胞表面蛋白的抗体或配体,直接标记所需的细胞进行选择。
使用 Dynabeads 磁珠进行阳性细胞分离
在使用 Dynabeads 磁珠进行阳性细胞分离时,磁珠包被有特异性抗体或配体,可与目标细胞结合,然后用磁力架将磁珠/细胞复合物拉下。上清液中含有非特异性细胞和碎片,可将其丢弃,只留下纯净的目标细胞附着在珠子上。
使用磁珠进行细胞分离:
- 是一种温和的管式方法
- 分离出高产量的纯净、有活力和功能性细胞
- 保留细胞的原生特性
人类阳性细胞分离试剂盒
可用于人类细胞的阳性细胞分离试剂盒,靶向以下细胞表面标记物: |
细胞表面标志物分离靶标 | 目标细胞类型 | 可提供形式 |
---|---|---|
CD3 | 细胞毒性 T 细胞和辅助性 T 细胞 | FlowComp 试剂盒 |
CD4 | 辅助性 T 细胞,调节性 T 细胞和自然杀伤 T 细胞 | FlowComp 试剂盒 |
CD8 | 细胞毒性 T 细胞{5} | FlowComp 试剂盒 DETACHaBEAD 试剂盒 |
CD14 | Naive CD4+ T cells | FlowComp 试剂盒 |
CD19 | Pan B 细胞 | DETACHaBEAD 试剂盒 |
CD34 | 原代干细胞 | DETACHaBEAD 试剂盒 |
CD4+CD25 | 调节性 CD4+ T 细胞 | DETACHaBEAD 试剂盒 |
EPCAM | 上皮细胞 | CELLection 试剂盒 |
小鼠阳性细胞分离试剂盒
可用于小鼠细胞的阳性细胞分离试剂盒,靶向以下细胞表面标记物: |
细胞表面标记物分离靶标 | 目标细胞类型 | 可提供形式 |
---|---|---|
CD4 | Naive CD4+ T 细胞 | FlowComp 试剂盒 |
CD8 | Naive CD8+ T 细胞 | FlowComp 试剂盒 |
CD4/CD25 | 调节性 CD4+ T 细胞 | FlowCom 试剂盒 |
CD90.2 | Pan T 细胞 | FlowComp 试剂盒 |
Pan IgG | 取决于您的抗体 | CELLection 试剂盒 |
自制阳性细胞分离试剂盒
我们还提供其他阳性细胞分离试剂盒,可与您选择的任何抗体一起用于多种物种。
搭配使用 | 可提供形式 |
---|---|
针对任何物种中任何细胞类型的任何抗体 | FlowComp 试剂盒 |
针对任何物种任何细胞类型的任何生物素化抗体 | CELLection 试剂盒 |
阴性细胞分选
阴性细胞包括标记不需要的细胞类型以便去除。可以使用与针对特定细胞表面蛋白的抗体或配体偶联的磁珠来结合不需要的细胞类型。将样品置于磁场中孵育,使所需的未结合细胞在溶液中自由漂浮,即可从最终分离的组分中去除结合的、不需要的细胞。
用 Dynabeads 磁珠进行阴性细胞分离
在阴性细胞分离中,Dynabeads 磁珠使用提供的混合抗体去除所有不需要的细胞 。分离出的靶细胞可直接在流式细胞仪上进行分析,并可用于任何功能分析。
使用磁珠进行阴性细胞分离:
- 是一种温和的管式方法
- 分离出高产量的纯净、有活力和功能性细胞
- 保留细胞的原生特性
人类阳性细胞分离试剂盒
用于人类细胞的阴性细胞分离试剂盒,靶向以下细胞类型: |
目标细胞类型 | 细胞表面标志物分离的靶标 | 可提供形式 |
---|---|---|
辅助 T 细胞、调节性 T 细胞和自然杀伤 T 细胞 | CD4 | 未接触的试剂盒 |
细胞毒性 T 细胞 | CD8 | 未接触的试剂盒 |
树突状细胞(DC) | CD3 , CD14 , CD16 , CD19 , CD56 和 CD235a | 未接触的试剂盒 |
单核细胞 | CD3 , CD7 , CD16 (a 和 b) , CD19 , CD56 , CD123 和 CD235a | 未接触的试剂盒 |
Pan B 细胞 | CD2 , CD14 , CD16 (a 和 b) , CD36 , CD43 和 CD235a | 未与磁珠接触的试剂盒 |
Pan T 细胞 | CD14 , CD16 (a 和 b) , CD19 , CD36 , CD56 , CD123 和 CD235a | 未接触的试剂盒 |
自然杀伤 T 细胞 | CD3 , CD14 , CD36 , HLA II 类, CD123 , 和 CD235a | 未接触的试剂盒 |
小鼠阴性细胞分离试剂盒
用于小鼠细胞的阴性细胞分离试剂盒,靶向以下细胞类型: |
目标细胞类型 | 细胞表面标记物分离靶标 | 可提供形式 |
---|---|---|
Naive CD4+ T 细胞 | CD4 | 未接触的试剂盒 |
Naive CD8+ T 细胞 | CD8 | 未接触的试剂盒 |
树突状细胞(DC) | CD2 , CD3ε Å , CD49b , mIgM 和 Ter-119 | Dynabeads 试剂盒 |
Pan B 细胞 | CD43 | Dynabeads 试剂盒 |
Pan T 细胞 | CD11b , CD16/32 , CD45R 和 Ter-119 | 未接触的试剂盒 |
使用 Dynabeads 磁珠去除细胞
使用磁珠的细胞分离步骤有助于细胞去除。使用磁珠进行细胞去除是指通过磁珠与针对特定细胞表面标记的抗体或配体结合,从混合群体中选择性地去除特定的不需要的细胞。通过暴露在磁场中,与磁珠结合的不需要的细胞被分离出来,并从样品中去除,从而分离出所需的细胞群,用于下游表征和分析。
人类细胞去除试剂盒
细胞去除试剂盒可针对特定的人类细胞表面标志物去除特定的细胞群,请参见下表。 |
小鼠细胞去除试剂盒
针对特定小鼠细胞表面标记物的细胞去除试剂盒可用于去除特定细胞群,请参见下表。 |
自制阴性细胞去除试剂盒
我们还提供其他细胞去除试剂盒,可与您选择的任何抗体一起用于多种物种。
搭配使用 | 可提供形式 |
---|---|
任何物种 (大鼠除外) 中任何细胞类型的抗体 | 羊抗大鼠 IgG |
任何物种 (小鼠除外) 中任何细胞类型的抗体 | Pan 小鼠 IgG |
针对任何物种中任何细胞类型的任何抗体 | 生物素结合剂 |
要针对特定细胞类型进行细化,只需在抗体混合物中添加额外的抗体即可。利用包被二抗的 Dynabeads 羊抗兔 IgG 和 羊抗鼠 IgG,您可以自制阴性分离试剂盒,用于分离任何物种的任何细胞。
阳性细胞分选
阳性细胞分离法是利用针对特定细胞表面蛋白的抗体或配体,直接标记所需的细胞进行选择。
使用 Dynabeads 磁珠进行阳性细胞分离
在使用 Dynabeads 磁珠进行阳性细胞分离时,磁珠包被有特异性抗体或配体,可与目标细胞结合,然后用磁力架将磁珠/细胞复合物拉下。上清液中含有非特异性细胞和碎片,可将其丢弃,只留下纯净的目标细胞附着在珠子上。
使用磁珠进行细胞分离:
- 是一种温和的管式方法
- 分离出高产量的纯净、有活力和功能性细胞
- 保留细胞的原生特性
人类阳性细胞分离试剂盒
可用于人类细胞的阳性细胞分离试剂盒,靶向以下细胞表面标记物: |
细胞表面标志物分离靶标 | 目标细胞类型 | 可提供形式 |
---|---|---|
CD3 | 细胞毒性 T 细胞和辅助性 T 细胞 | FlowComp 试剂盒 |
CD4 | 辅助性 T 细胞,调节性 T 细胞和自然杀伤 T 细胞 | FlowComp 试剂盒 |
CD8 | 细胞毒性 T 细胞{5} | FlowComp 试剂盒 DETACHaBEAD 试剂盒 |
CD14 | Naive CD4+ T cells | FlowComp 试剂盒 |
CD19 | Pan B 细胞 | DETACHaBEAD 试剂盒 |
CD34 | 原代干细胞 | DETACHaBEAD 试剂盒 |
CD4+CD25 | 调节性 CD4+ T 细胞 | DETACHaBEAD 试剂盒 |
EPCAM | 上皮细胞 | CELLection 试剂盒 |
小鼠阳性细胞分离试剂盒
可用于小鼠细胞的阳性细胞分离试剂盒,靶向以下细胞表面标记物: |
细胞表面标记物分离靶标 | 目标细胞类型 | 可提供形式 |
---|---|---|
CD4 | Naive CD4+ T 细胞 | FlowComp 试剂盒 |
CD8 | Naive CD8+ T 细胞 | FlowComp 试剂盒 |
CD4/CD25 | 调节性 CD4+ T 细胞 | FlowCom 试剂盒 |
CD90.2 | Pan T 细胞 | FlowComp 试剂盒 |
Pan IgG | 取决于您的抗体 | CELLection 试剂盒 |
自制阳性细胞分离试剂盒
我们还提供其他阳性细胞分离试剂盒,可与您选择的任何抗体一起用于多种物种。
搭配使用 | 可提供形式 |
---|---|
针对任何物种中任何细胞类型的任何抗体 | FlowComp 试剂盒 |
针对任何物种任何细胞类型的任何生物素化抗体 | CELLection 试剂盒 |
阴性细胞分选
阴性细胞包括标记不需要的细胞类型以便去除。可以使用与针对特定细胞表面蛋白的抗体或配体偶联的磁珠来结合不需要的细胞类型。将样品置于磁场中孵育,使所需的未结合细胞在溶液中自由漂浮,即可从最终分离的组分中去除结合的、不需要的细胞。
用 Dynabeads 磁珠进行阴性细胞分离
在阴性细胞分离中,Dynabeads 磁珠使用提供的混合抗体去除所有不需要的细胞 。分离出的靶细胞可直接在流式细胞仪上进行分析,并可用于任何功能分析。
使用磁珠进行阴性细胞分离:
- 是一种温和的管式方法
- 分离出高产量的纯净、有活力和功能性细胞
- 保留细胞的原生特性
人类阳性细胞分离试剂盒
用于人类细胞的阴性细胞分离试剂盒,靶向以下细胞类型: |
目标细胞类型 | 细胞表面标志物分离的靶标 | 可提供形式 |
---|---|---|
辅助 T 细胞、调节性 T 细胞和自然杀伤 T 细胞 | CD4 | 未接触的试剂盒 |
细胞毒性 T 细胞 | CD8 | 未接触的试剂盒 |
树突状细胞(DC) | CD3 , CD14 , CD16 , CD19 , CD56 和 CD235a | 未接触的试剂盒 |
单核细胞 | CD3 , CD7 , CD16 (a 和 b) , CD19 , CD56 , CD123 和 CD235a | 未接触的试剂盒 |
Pan B 细胞 | CD2 , CD14 , CD16 (a 和 b) , CD36 , CD43 和 CD235a | 未与磁珠接触的试剂盒 |
Pan T 细胞 | CD14 , CD16 (a 和 b) , CD19 , CD36 , CD56 , CD123 和 CD235a | 未接触的试剂盒 |
自然杀伤 T 细胞 | CD3 , CD14 , CD36 , HLA II 类, CD123 , 和 CD235a | 未接触的试剂盒 |
小鼠阴性细胞分离试剂盒
用于小鼠细胞的阴性细胞分离试剂盒,靶向以下细胞类型: |
目标细胞类型 | 细胞表面标记物分离靶标 | 可提供形式 |
---|---|---|
Naive CD4+ T 细胞 | CD4 | 未接触的试剂盒 |
Naive CD8+ T 细胞 | CD8 | 未接触的试剂盒 |
树突状细胞(DC) | CD2 , CD3ε Å , CD49b , mIgM 和 Ter-119 | Dynabeads 试剂盒 |
Pan B 细胞 | CD43 | Dynabeads 试剂盒 |
Pan T 细胞 | CD11b , CD16/32 , CD45R 和 Ter-119 | 未接触的试剂盒 |
使用 Dynabeads 磁珠去除细胞
使用磁珠的细胞分离步骤有助于细胞去除。使用磁珠进行细胞去除是指通过磁珠与针对特定细胞表面标记的抗体或配体结合,从混合群体中选择性地去除特定的不需要的细胞。通过暴露在磁场中,与磁珠结合的不需要的细胞被分离出来,并从样品中去除,从而分离出所需的细胞群,用于下游表征和分析。
人类细胞去除试剂盒
细胞去除试剂盒可针对特定的人类细胞表面标志物去除特定的细胞群,请参见下表。 |
小鼠细胞去除试剂盒
针对特定小鼠细胞表面标记物的细胞去除试剂盒可用于去除特定细胞群,请参见下表。 |
自制阴性细胞去除试剂盒
我们还提供其他细胞去除试剂盒,可与您选择的任何抗体一起用于多种物种。
搭配使用 | 可提供形式 |
---|---|
任何物种 (大鼠除外) 中任何细胞类型的抗体 | 羊抗大鼠 IgG |
任何物种 (小鼠除外) 中任何细胞类型的抗体 | Pan 小鼠 IgG |
针对任何物种中任何细胞类型的任何抗体 | 生物素结合剂 |
要针对特定细胞类型进行细化,只需在抗体混合物中添加额外的抗体即可。利用包被二抗的 Dynabeads 羊抗兔 IgG 和 羊抗鼠 IgG,您可以自制阴性分离试剂盒,用于分离任何物种的任何细胞。
您还可以将阳性靶向和与磁珠结合的细胞用于其他下游分子应用,而无需释放细胞。
细胞分离相关内容
文献
细胞分离视频
视频:细胞分离的两个世界
视频:人类 CD3+ T 细胞对 Miltenyi MicroBeads 的吸收和细胞内积累
引用 Dynabeads 磁珠进行细胞分离的出版物
- Shoukry NH., Sidney J., Sette A., et al. (2004) Conserved hierarchy of helper T cell responses in a chimpanzee during primary and secondary Hepatitis C virus infections.J Immunol 172(1):483–492.
- Mackay GA., Liu Z., Singh DK., et al.(2004) Protection against late-onset AIDS in macaques prophylactically immunized with a live simian HIV vaccine was dependent on persistence of the vaccine virus.J Immunol 173(6):4100–4107.
- Zhao H., Laitala-Leinonen T., Parikka V., et al.(2001) Downregulation of small GTPase Rab7 impairs osteoclast polarization and bone resorption.J Biol Chem 276(42):39295–39302.
与传统的柱式分离方法相比,MagniSort 技术能更简单、更快速地获得富集的 T 细胞、B 细胞和 NK 细胞,并大大节约成本。
仅供科研使用,不可用于诊断目的。