我们的 pH、ISE、电导率和溶解氧测量产品因在水和液体分析中的优异性能闻名于世。Thermo Scientific™ Orion™ 产品包括全系列互补型液体传感和测量产品。
为满足您的水质分析需求,这些便携式比色计可携带至任意地点。有134种预编程方法供您选择用于测量样品组分的浓度。
可以携带便携式浊度计前往源头进行现场测量。我们的浊度计具有白光和红外光源,可帮助您满足监管要求。
使用 IC,按照 EPA 方法300.0或300.1的要求,分析饮用水中的无机阴离子,并用于测量硝酸盐、亚硝酸盐、氟化物和消毒副产物(溴酸盐、亚氯酸盐)的阴离子分析。
按照 EPA 539 将 LC-MS/MS 用于激素分析,按照 EPA 方法 544 和 545 将其用于微囊藻毒素分析。使用基于 Orbitrap 的 LC-MS 的功能来识别和定量分析未知的新兴污染物。
我们的 GC 和 GC-MS 系统专为满足饮用水中有机污染物(包括挥发物 [VOC] 和半挥发物 [SVOC])分析的法规合规性要求而定制。
EPA 方法200.8使用 ICP-MS 分析饮用水中的某些重金属污染物。为确保法规合规性,不同金属要求采用不同方法。
U.S. EPA 方法200.7使用 ICP-OES 分析饮用水中的重金属污染物。不同金属要求采用不同方法来满足法规合规性要求。
我们的分立式分析仪可自动进行光度和电化学分析,提供快速、可重现的结果,使实验室能够同时测量多种分析物,同时减少总分析和操作时间。
依靠这些解决方案来创造价值,帮助您实现饮用水安全目标。
从完整的紫外-可见 (UV-Vis) 分光光度计系列产品中进行选择。屡获殊荣的设计和用户友好的软件可帮助您执行定量分析和纯度评估等。
饮用水检测技术
浊度计 | IC | GC、GC-MS | LC、LC-MS | ICP-OES、ICP-MS | |
---|---|---|---|---|---|
水浊度 | — | — | — | — | |
气味和味道 | — | — | — | ||
无机阴离子 | — | — | — | — | |
痕量金属 | — | — | — | — | |
消毒副产物 | — | — | |||
有机污染物 | — | — | — | ||
新兴污染物 | — | — | — |
赛默飞世尔科技一直致力于提高全球水资源质量。作为离子和液相色谱的革新领军者,我们的分析仪器为政府和各行业的环境水检测提供了解决方案,检测范围包括受监管和新出现的无机元素和有机化合物。
访问此工具包,向应用和行业专家学习您可以实施的工作流程和创新,以推进您的环境水质检测。浏览电子书、应用文档、白皮书、案例研究、网络讲座等,以优化您的样品处理和分析。
Thermo Scientific Gallery 和 Gallery Plus Aqua Master 分立式分析仪集耐用的硬件、专门设计的软件和简单操作于一身,专为满足当地法规要求的高通量水质和营养物分析而设计。