供水管网水质在线监测
城市供水安全不仅需要依靠优质的供水水源、市政自来水厂中高效的水质净化、消毒工艺,同样要保证在供水管网到居民家中水龙头的水质合格,真正做到所有环节都遵循《生活饮用水卫生标准》(GB 5749-2006)。赛默飞依据供水管网水质监测要求、监测点的现场特点,依靠自有先进的二次供水水质监测技术、丰富的二供水质监测产品线,特别推出了TSTIO1000型在线pH、余氯、浊度一体化水质分析仪。
供水管网水质在线监测热门仪器
TSTIO1000型在线pH、余氯、浊度一体化水质分析仪
专门为市政自来水、饮用水、管网监测及农田灌溉设计,可实现二次供水水质在线监测。采用电化学及90°光散射法原理,可同步、实时测量pH、浊度、余氯、温度等参数,具有恒压、恒速等功能,可连续长期可靠运行。
优势:此水质分析仪安装占地面积小,操作维护简单,对操作人员专业要求低,非常适合各种非工业场合(例如二次供水水质监测)使用。
供水管网水质在线监测资料区
TSTIO1000型在线pH、余氯、浊度一体化水质分析仪产品手册
专门为市政自来水、饮用水、供水管网水质监测及农田灌溉设计的在线pH、浊度、余氯、温度一体化水质分析仪。采用电化学及90°光散射法,具有恒压、恒速等功能,可连续长期可靠地进行水质监测工作。
水质在线监测热点活动
Orion 8010cX氨氮自动监测仪,填问卷,赢积木!
2021年01月01日至12月31日,填写调研问卷,我们将在电话核实您的真实采购需求后,为您送上精美的迷你Orion 8010cX积木一份,赶紧行动吧!