Gallery Aqua Master 分立式分析仪
Gallery 和 Gallery Plus Aqua Master 分立式分析仪具有专门设计用于水和营养物监管分析的软件,每小时能够执行多达350次检测。
使用 Thermo Scientific 湿化学分析工作流程(包括 Thermo Scientific Aqua Master 分立式分析仪系统)满足不断变化的环境合规性标准和法规要求。这些系统能够自动进行土壤分析、饮用水分析、废水和污水分析,并且经验证符合美国环境保护署 (US EPA) 在《安全饮用水法案》(SDWA) 和《清洁水法案》(CWA) 中规定的要求。CWA 废水分析方法更新规则 40 CFR 第136部分以及其他监管机构(包括 ASTM、ISO 和 DIN)也建议使用湿化学方法进行废水分析。
传统水检测涉及使用多种湿化学仪器检测多种参数,如营养物分析、pH 值、电导率、碱度和硬度。每项检测均需要单独的样品,通常需要多个连续步骤,延长了检测过程。此外,还需要专业人员进行这些检测,这使得使用传统的常规水检测方法进行营养物、地下水、饮用水和废水分析时的实验室需要耗费大量人力、时间且效率低。
综合性多参数分立式分析为这些挑战提供了高通量湿化学分析解决方案。分立式分析仪只需一台仪器和一名操作员即可同时检测多达20个参数。实验室使用这些自动化系统能够简化检测,并且可节省时间和成本。所有必需的分析步骤均自动完成,无需操作员值守。
Gallery 和 Gallery Plus Aqua Master 分立式分析仪具有专门设计用于水和营养物监管分析的软件,每小时能够执行多达350次检测。
Gallery Aqua Master 分立式分析仪符合 US EPA、NELAC、ASTM 以及其他公认的国际标准。特别之处在于这些系统支持新的 NELAC 和 US EPA 批准的酶促还原方法,可实现更安全的硝酸盐 + 亚硝酸盐 (TON) 测量。实验室可使用这种安全的酶法取代利用危险化学品的镉还原线圈方法,从而提高 TON 测量的安全性并减低每次分析的成本。其他常用测量参数包括 pH 值、碱度、电导率、总硬度、正磷酸盐和常见污染物(硫酸盐、氯化物和氨)。下表总结了美国 US EPA 和各种其他监管机构批准的分立式分析仪方法。
了解 Gallery Aqua Master 系统如何支持 NELAC 和 US EPA 批准的酶促还原方法,实现更安全的总氧化氮 (TON) 测量。
未找到与您输入条件相匹配的记录