本页内容
美国 EPA 分析方法工作流程
我们提供各种工作流程,可对多种分析物和各类水的无机阴离子、阳离子和消毒副产物进行经济有效、可靠且可重现的检测、鉴定和分析。
通过串联 IC-MS/MS 快速测定饮用水样中痕量水平的九种卤代乙酸、溴酸盐和茅草枯
采用独特的选择性离子交换柱鉴定并定量饮用水中的九种低浓度卤代乙酸、溴酸盐和茅草枯。这种IC-MS/MS 法无需样本预处理,可在35分钟内测定水样中的所有分析物,速度比原美国 EPA 方法557快 39%。对于标准溶液(去离子水)、实验室合成样本基质 (LSSM) 和市政饮用水具有出色的方法精度和准确度。根据美国 EPA 方法557指南提出了包括所有九种卤代乙酸、溴酸盐和茅草枯的校准曲线、最低浓度最小报告限值 (LCMRL) 和方法检测限 (DL) 的完整方法验证。
"我们用于卤代乙酸测定的原气相色谱电子捕获检测器 (GC-ECD) 方法是劳动密集型工作且存在回收率问题。自从采用新型、易于使用的 IC-MS/MS 系统后,我们已经提高了结果的可靠性,可鉴定和定量分析饮用水样中的低浓度卤代乙酸。直接检测省去了繁琐的样本制备步骤,如样本酸化、提取和衍生化,从而缩短了总分析时间。"
伊利县公共卫生实验室高级卫生化学家 Gerhard Paluca
使用紧凑型离子色谱分析系统进行饮用水中无机阴离子的测定
此应用证明资料展示根据美国 EPA 方法 300.1 测定饮用水中的无机阴离子。使用碳酸盐/碳酸氢盐淋洗液和 Dionex IonPac AS22-Fast-4μm 色谱柱可在5分钟内分离七种常见无机阴离子(氟化物、氯化物、溴化物、亚硝酸盐、硝酸盐、磷酸盐和硫酸盐)。
环境水中无机阳离子和铵的低成本测定
虽然在美国未将常见碱和碱土阳离子以及铵视为主要饮用水污染物,但此类污染物会在美国受到常规监测并在欧洲和日本受到监管。根据美国 EPA 2013年发布的标准,在美国测量了铵是否符合废水排放法规,从而保护水生生物免受淡水中氨的毒性影响。
了解有关用于饮用水和废水样本中无机阳离子和铵的常规测定的简单、低成本离子色谱工作流程的更多信息,包括集成式离子色谱系统、自动进样器和抑制型电导检测。
无机离子和消毒副产物污染学习材料
环境 IC 应用纲要
了解我们为针对各种受管制和新兴无机元素以及有机化合物执行环境水检测的实验室提供的解决方案。
Thermo Scientific AppsLab 分析应用库
按化合物、技术或市场专业领域在线搜索采用 Thermo Scientific 产品和工作流程的各种快速启动分析方法。
开发稳健的环境质谱法
了解三重四极杆和高分辨率精确质谱法如何提高您的能力以更快地获得准确、可靠的检测结果。
适用于污染物检测的色谱和质谱分析解决方案
我们提供多种解决方案,以满足您对每份样本的成本阈值、通量要求、检测限、监管合规性需求以及帮助您应对无机阴离子、无机阳离子和消毒副产物检测的分析挑战。
使用离子色谱以出色的分离度和灵敏度,在单次运行中分析多种阴离子或阳离子污染物。现代色谱技术带来了免试剂离子色谱 (RFIC) 和高压离子色谱 (HPIC) 系统等高端技术,让您能够获得高品质的准确结果。我们完整的产品组合使环境科学家可以选择符合其分析和成本要求的仪器与色谱柱。
在定量复杂基质中的分析物时,则为三重四极杆 (QqQ) 和高分辨率精准质量 (HRAM)。QqQ 和 HRAM 技术均具有独特的优势,可使多种分子类型的定量具有超佳的可靠性。
我可以使用什么数据分析软件进行环境污染物分析?
通过简化针对环境污染物的小分子定性和定量方法,可以让数据分析更容易、更快。现在您已经获得了综合、高质量的 MS 和 MS2 数据,您需要鉴定和表征未知物质,并将发现知识转移到日常检测中。
技术快速链接
视频:IC-MS 基础和优点
按样本基质分列的环境污染物解决方案
第三方检测综合合作伙伴关系
了解您的实验室可以如何与赛默飞世尔科技合作,帮助您克服障碍,助力实验室成功。