适合常规废水实验室的解决方案
了解更多关于分析无机阴离子、阳离子、重金属、农药和除草剂、持久性有机污染物、激素、药品和个人护理产品的信息。
我们的 pH、ISE、电导率和溶解氧测量产品因在水和液体分析中的优异性能闻名于世。Thermo Scientific™ Orion™ 产品线包括全系列互补型液体传感和测量产品。
使用 IC 分析城市废水和工业废水中的无机阴离子,并检测接收废水的地表水中的阴离子(硝酸盐、亚硝酸盐)和阳离子(铵)。
为满足您的水质分析需求,这些便携式比色计可携带至任意地点。有134种预编程方法供您选择用于测量样品组分的浓度。
从饮用水安全到废水处理过程,您都可以依赖我们的解决方案实现价值,帮助您实现您的水分析目标。
使用专为满足法规合规性要求定制的 GC-MS 系统,用于废水中有机污染物(包括挥发物 [VOC] 和半挥发物 [SVOC])的分析。
可以携带便携式浊度计前往源头进行现场测量。我们的浊度计具有白光和红外光源,可帮助您满足监管要求。
我们提供完整的紫外-可见 (UV-Vis) 分光光度计系列产品。我们屡获殊荣的设计和用户友好的软件可帮助您执行定量分析和评估纯度等。
LC-MS 是 PPCP、内分泌干扰物和农药分析的首选方法。使用基于 Orbitrap 的 LC 的功能来识别和定量分析未知的新兴污染物。
我们为研究和监测 POP 的实验室提供有力支持,确保实现高生产率,并提供针对部分具有挑战性的 POP 测定而设计的增值解决方案。
这些容器专为采集土壤、污泥和废弃物样品设计,经认证符合 EPA 基于性能的规范要求。
我们的分立式分析仪可自动进行光度和电化学分析,提供快速、可重现的结果,使实验室能够同时测量多种分析物,同时减少总分析和操作时间。
适用于废水常规分析的技术
Orion Versa Star Pro 测量仪 | 自动分立式式光度测定 | IC | GC 与 GC-MS | LC 与 LC-MS | ICP-OES 与 ICP-MS | |
---|---|---|---|---|---|---|
pH、溶解氧 | — | — | — | — | — | |
营养物(氮和磷) | — | — | — | — | ||
无机阴离子 | — | — | — | — | — | |
痕量金属 | — | — | — | — | — | |
有机污染物 | — | — | — | — | ||
新兴污染物 | — | — | — | — |
Thermo Scientific Gallery 和 Gallery Plus Aqua Master 分立式分析仪集耐用的硬件、专门设计的软件和简单操作于一身,专为满足当地法规要求的高通量水质和营养物分析而设计。