使用我们的紫外可见光及可见光分光光度计能够实现简单、高效的水和废水分析。 这些测量仪包括超过260种预编程方法,使用通用化学试剂,是您实验室的理想选择。
比色计、浊度测量仪和紫外可见光分光光度计专题分类
为满足您的水质分析需求,我们的便携式比色计可跟随您到任何地方。有134种预编程方法供您选择,用于测量样品组分的浓度。
携带便携式浊度测量仪前往源头以进行现场测量。我们的浊度测量仪具有白光和红外光源,可让您满足法规方法的要求。
好的实验室离不开专业的设备。Thermo Scientific™ Orion AquaMate 分光光度计将创新技术、紧凑设计和准确结果结合在一起,是水和废水分析实验室的理想选择。
相关信息
紫外-可见光分光光度计附件
确保您拥有充分利用分光光度计所需的所有耗材和附件,包括化学试剂、电池架、软件更新和电源线。
|
了解水分析和水纯化技术如何帮助世界各地的人们、行业和社区创建更清洁、更健康、更安全的世界。 |
这些资源旨在让科学家们详细了解水质的重要资料,以便他们可以了解水质如何在工作中获得更好的结果。
|
Resources
Support
Register your Orion™, ROSS™ AQUAfast and AQUASensors products. Warranty registration