Gibco 品牌培养基包括种类众多的特色产品,这些产品针对神经干细胞群进行了专门优化,且多数不含动物源性成分。这些培养基可较大限度缩短适应时间,提高细胞性能,并能更好地满足法规要求。
培养基
- Neurobasal Plus 培养基:一种优化的基础培养基配方,与经典的 Neurobasal 培养基和 B-27 添加剂相比,可使神经细胞的存活率提高超过 50%。
- Neurobasal-A 培养基:专为满足神经元培养领域的特殊要求而配制的基础培养基。
- CTS Neurobasal 培养基:一种无血清基础培养基,适用于产前和胚胎海马及其他 CNS 神经元的长期培养。
- CTS Neurobasal -A 培养基:一种无血清基础培养基,适用于新生和成年海马及其他 CN 神经元的长期培养。
- StemPro NSC SFM:专为人类神经干细胞的无血清生长和扩增而配制
血清替代品
- CTS KnockOut SR XenoFree 培养基:能够在仅含人源性蛋白或人类重组蛋白的细胞培养基中支持人胚胎干细胞 (hESC) 和人诱导多能干细胞 (hiPSC) 的生长和扩增,有助于 hESC 和 hiPSC 研究从实验室向临床过渡。
- KnockOut 血清替代品:一种无血清配方,旨在替代神经干细胞培养中的胎牛血清
添加剂
- B-27 Plus 添加剂:一种无血清添加剂,当与 Neurobasal Plus 培养基配合使用时,可实现较高的神经元体外培养生存率
- CultureOne 添加剂:一种化学成分确定的无血清添加剂,可显著促进神经干细胞(neural stem cell,以下简称 NSC)向神经元的分化
- CTS B-27 添加剂 XenoFree:可用于支持从多能干细胞 (PSC) 诱导人神经干细胞 (hNSC)、hNSC 扩增、hNSC 分化及成熟分化神经元在培养物中的维持。
- CTS N-2 添加剂:一种化学成分确定的无血清添加剂,用于有丝分裂后神经元和具有神经元表型的肿瘤细胞的生长和标志分子表达
- StemPro 神经添加剂:此款无血清添加剂专门针对人及大鼠神经干细胞 (NSC) 和祖细胞 (PC) 的生长及扩增
- N-2 添加剂:胚胎神经元/CNS 祖细胞的血清替代品
- G-5 添加剂:一种无血清添加剂,用于神经胶质细胞(正常和肿瘤)的星形胶质细胞表型的生长和表达
- Gibco 生长因子
基质和底物
- CTS CELLstart 底物:一种成分明确的底物,仅包含人源成分(无异种成分),在无血清培养基中支持人胚胎干细胞 (hESC) 附着和未分化的克隆扩增,而无需饲养细胞
- CELLstart:首款无异种底物,用于人类胚胎、间充质干细胞和神经干细胞的附着和扩增,其成分完全明确,具有更好的批次间稳定性,生产过程符合 cGMP 标准规范
产品文献
仅供科研使用,不可用于诊断目的。