- 能够以贴壁或神经球悬浮细胞培养的方式进行扩增
- 在扩增过程中,超过 75% 的 NSC 细胞保留未分化的表型
- 可分化成神经元、星形胶质细胞和少突胶质细胞
- 细胞活力优于竞品——解冻后活力超过竞品 70%。
- 在第一次传代结束时冷存——可以进一步扩增至少 2 次额外传代。
- 高细胞纯度——超过 90% 的细胞对星形胶质细胞特异性标志物胶质纤维酸蛋白 (GFAP) 呈阳性表达。
- 在 GPC 回收培养基(StemPro NSC SFM 和 PDGF-AA)中增殖后,超过 80% 的 GPC 保留其未分化的表型
- 支持分化为少突胶质细胞和星形胶质细胞
- 回收后细胞增加超过 2 倍
- 使用符合 GMP 生产标准生产的耐缺血 NSC 可较大限度减少测定变异性
- 使用未成熟、高效的 NSC 改进功能研究
- 可完成需要大量 NSC 的实验
- 通过使用经过测试的细胞、试剂和方案,可较大限度地降低检测失败的几率