Image of Slide-A-Lyzer Dialysis Cassettes and Flasks
确保上样和取样过程中不漏液
Slide-A-Lyzer 透析卡、透析瓶和迷你透析装置方便对 10 ul–250 mL 的样品体积进行快速高效的透析。这些装置可以简化透析实验的样品上样和回收,并提高安全性。与标准扁平透析袋不同,Slide-A-Lyzer 透析装置不需要可能导致漏液和样品损失的绳结或夹具。
Slide-A-Lyzer G3 透析卡和透析瓶由刚性独立框架组成,其中含有大表面积再生纤维素膜和样品盖。Slide-A-Lyzer 迷你透析装置采用独特的杯形设计,可以放入泡沫浮漂或插入锥形管,方便进行独立透析。Slide-A-Lyzer 透析装置可以用于多种应用,包括低分子量杂质和盐离子去除、缓冲液置换、脱盐、平衡透析、小型偶联反应和样品浓缩。
哪些透析装置最适合您的实验?
 G3 透析卡迷你透析装置透析瓶经典透析卡
体积范围1-125 mL10 μL-2 mL150-250 mL100 μL-30 mL
所需的外部浮漂仅0.1 mL透析杯需要
样品回收移液器移液器移液器,直接倒出进样针
截留分子量 (MWCO)2K、3.5K、10K、20K2K(0.1 mL 体积)、3.5K、10K、20K2K、3.5K、10K、20K2K、3.5K、7K、10K、20K
按体积和 MWCO 选择 Slide-A-Lyzer 装置
Slide-A-Lyzer dialysis cassettes of various sizes
Slide-A-Lyzer G3 透析卡可以容纳的体积为 1-125 mL,提供 2K、3.5K、10K、20K 的截留分子量 (MWCO) 选择。
Slide-A-Lyzer G3 透析装置可以用于各种应用,包括低分子量杂质和盐离子去除、缓冲液置换、样品浓缩。
了解有关 Slide-A-Lyzer 透析卡的更多信息
根据 MWCO 选择 G3 透析卡
Slide-A-Lyzer 迷你透析装置采用独特的杯形设计,分为 3 种体积:0.1 mL 透析杯在透析过程中可以放入泡沫浮漂中;0.5 mL 和 2 mL 透析杯可以分别插入 15 mL 和 50 mL 的锥形管中,盖上盖子后操作。透析杯作为透析容器,可实现简单独立的透析,提供 2K、3.5K、7K、10K、20K 的 MWCO 选择。
Slide-A-Lyzer 迷你透析装置可以用于多种应用,包括低分子量杂质去除、缓冲液置换、脱盐、平衡透析、小型偶联反应和样品浓缩。
了解有关Slide-A-Lyzer 迷你透析装置的更多信息
根据 MWCO 选择迷你透析装置
Slide-A-Lyzer dialysis flask
Slide-A-Lyzer 透析瓶方便对 150 mL 到 250 mL 的较大样品体积进行简单高效的透析。这些装置可以在 8-24 小时内完成常规缓冲液置换,提供 2K、3.5K、10K、20K 的 MWCO 选择。
Slide-A-Lyzer 透析瓶可以用于各种应用,包括低分子量杂质和盐离子去除、缓冲液置换、样品浓缩。
了解有关Slide-A-Lyzer 透析瓶的更多信息
选择透析瓶
Slide-A-Lyzer dialysis cassettes of various sizes
Slide-A-Lyzer 经典透析卡可对 100 μL 到 30 mL 的样品进行快速高效的透析,MWCO 选择包括 2K、3.5K、7K、10K、20K。
Slide-A-Lyzer 经典透析卡可以用于多种应用,包括低分子量杂质去除、缓冲液置换、脱盐、平衡透析、样品浓缩。
根据 MWCO 选择 Slide-A-Lyzer 透析卡
了解有关 Slide-A-Lyzer 透析卡的更多信息
表 1.定量样品回收。
按照各自制造商的说明,在 Slide-A-Lyzer 透析卡或传统透析袋中上样和回收三种样品量的水(0.5 mL、1.7 mL 和 3.0 mL),以确定样品回收率。通过重量分析法确定水的体积。
加入的样品量Slide-A-Lyzer 透析卡回收体积 %传统透析袋回收体积 %
3.0 mL99.4792.32
1.7 mL99.3093.12
0.5 mL98.7687.51
PB2260_slide-a-lyzer_cassette_procedure1
1.通过其中一个角上的进样口将进样器针头穿过垫圈插入。注入样品,抽出多余的空气并取出进样器。
PB2260_slide-a-lyzer_cassette_procedure2
2.装上浮漂并开始透析。(浮漂也可作为透析卡的便捷台式架)。
PB2260_slide-a-lyzer_cassette_procedure3
3.通过另一个角的进样口插入空进样器针头。注入空气使透析卡腔室膨胀,然后抽出透析样品。
图 1.Slide-A-Lyzer 透析卡工作流程
Slide-A-Lyzer dialysis cassettes of various sizes
Slide-A-Lyzer G3 透析卡可以容纳的体积为 1-125 mL,提供 2K、3.5K、10K、20K 的截留分子量 (MWCO) 选择。
Slide-A-Lyzer G3 透析装置可以用于各种应用,包括低分子量杂质和盐离子去除、缓冲液置换、样品浓缩。
了解有关 Slide-A-Lyzer 透析卡的更多信息
根据 MWCO 选择 G3 透析卡
Slide-A-Lyzer 迷你透析装置采用独特的杯形设计,分为 3 种体积:0.1 mL 透析杯在透析过程中可以放入泡沫浮漂中;0.5 mL 和 2 mL 透析杯可以分别插入 15 mL 和 50 mL 的锥形管中,盖上盖子后操作。透析杯作为透析容器,可实现简单独立的透析,提供 2K、3.5K、7K、10K、20K 的 MWCO 选择。
Slide-A-Lyzer 迷你透析装置可以用于多种应用,包括低分子量杂质去除、缓冲液置换、脱盐、平衡透析、小型偶联反应和样品浓缩。
了解有关Slide-A-Lyzer 迷你透析装置的更多信息
根据 MWCO 选择迷你透析装置
Slide-A-Lyzer dialysis flask
Slide-A-Lyzer 透析瓶方便对 150 mL 到 250 mL 的较大样品体积进行简单高效的透析。这些装置可以在 8-24 小时内完成常规缓冲液置换,提供 2K、3.5K、10K、20K 的 MWCO 选择。
Slide-A-Lyzer 透析瓶可以用于各种应用,包括低分子量杂质和盐离子去除、缓冲液置换、样品浓缩。
了解有关Slide-A-Lyzer 透析瓶的更多信息
选择透析瓶
Slide-A-Lyzer dialysis cassettes of various sizes
Slide-A-Lyzer 经典透析卡可对 100 μL 到 30 mL 的样品进行快速高效的透析,MWCO 选择包括 2K、3.5K、7K、10K、20K。
Slide-A-Lyzer 经典透析卡可以用于多种应用,包括低分子量杂质去除、缓冲液置换、脱盐、平衡透析、样品浓缩。
根据 MWCO 选择 Slide-A-Lyzer 透析卡
了解有关 Slide-A-Lyzer 透析卡的更多信息
表 1.定量样品回收。
按照各自制造商的说明,在 Slide-A-Lyzer 透析卡或传统透析袋中上样和回收三种样品量的水(0.5 mL、1.7 mL 和 3.0 mL),以确定样品回收率。通过重量分析法确定水的体积。
加入的样品量Slide-A-Lyzer 透析卡回收体积 %传统透析袋回收体积 %
3.0 mL99.4792.32
1.7 mL99.3093.12
0.5 mL98.7687.51
PB2260_slide-a-lyzer_cassette_procedure1
1.通过其中一个角上的进样口将进样器针头穿过垫圈插入。注入样品,抽出多余的空气并取出进样器。
PB2260_slide-a-lyzer_cassette_procedure2
2.装上浮漂并开始透析。(浮漂也可作为透析卡的便捷台式架)。
PB2260_slide-a-lyzer_cassette_procedure3
3.通过另一个角的进样口插入空进样器针头。注入空气使透析卡腔室膨胀,然后抽出透析样品。
图 1.Slide-A-Lyzer 透析卡工作流程
Slide-A-Lyzer 透析卡
什么是透析卡?
透析卡相对于传统透析袋是一种更方便、更安全的替代方案。Slide-A-Lyzer G3 透析卡具有刚性框架、为自立式、自悬浮容器,配有高密封性的样品盖和大表面积再生纤维素膜,可进行简单高效的透析实验。使用血清移液器可以轻松上样和取回样本。
相比之下,传统的透析膜管存在许多挑战:潮湿的膜管很滑,需要绳结或塑料夹来固定样品。由于透析膜必须手动密闭,因此样品可能会泄漏或被污染(见下面的比较表)。
Slide-A-Lyzer G3 透析卡的其他特点:
  • 不漏液——密封良好的透析膜可以防止透析卡出现漏液
  • 人体工学设计——框架更加轻巧紧凑,更方便持握、上样和回收
  • 设计更环保——与前几代产品相比,Slide-A-Lyzer G3 在确保安全性、高透析性能的同时,最多可减少 68% 的塑料废弃物。有关更多信息,参见  Slide-A-Lyzer G3 环保简报
  • 自漂浮——无需外部漂浮装置或夹具
Slide-A-Lyzer G3 透析卡的工作原理是什么?
Slide-A-Lyzer G3 简单易用。只需将样品加到透析卡中,然后将其放入透析缓冲液,透析完成后即可取回样品。
workflow to use G3 dialysis cassettes includes loading sample, removing any air, dialyzing, then retrieving the sample using a pipet
图 2.Slide-A-Lyzer G3 透析卡工作流程
Slide-A-Lyzer G3 透析卡视频
Thermo Scientific Slide-A-Lyzer G3 透析卡
G3 透析卡提供了一种比传统透析袋更方便、更安全的方法——只需用水润湿透析膜,取下盖子,加入样品,重新盖合,即可进行透析(必要时需提前减少压力),透析后也可轻松回收样品。查看分步教学视频,该视频展示了 G3 透析卡的使用方法。
Slide-A-Lyzer 透析卡与传统透析袋的比较
透析产品传统透析袋透析卡
样品处理潮湿时很滑
扁平的透析袋在潮湿时难以操作,增加了上样和取样过程中样品损失的风险
易于操作,保证样品安全移取
塑料框架和盖子可确保顺利地上样和取样
样品回收样品损失风险
如果夹具松动或脱落,样品可能会漏液
保护样品
密封膜和防漏样品盖有助于将样品损失的风险降至最低
透析速度耗时
非优化设计,通常需要过夜透析
快速且高效
创新型设计、高表面积/样品体积比,与传统透析袋相比,透析速度更快
Slide-A-Lyzer 迷你透析装置
Slide-A-Lyzer 迷你透析装置是集成了低结合膜的一次性聚丙烯杯,用于 10 µL 至 2 mL 样品的便捷高效透析。迷你透析装置的设计允许使用血清移液器方便地进行样品添加和去除。 迷你透析装置可有效便利地在 4-8 小时内完成典型样品的脱盐或缓冲液置换。Slide-A-Lyzer 迷你透析装置有三种容量(0.1、0.5 和 2 mL 容量),五种截留分子量 (MWCO) 规格:2K、3.5K、7K、10K、20K。
Slide-A-Lyzer 迷你透析装置的其他特点:
  • 高样品回收率——低结合膜有助于确保蛋白质和其他大分子完全回收
  • 简单易用——一次性产品;无需进样器适配器或其他组装设备
  • 化学兼容性好——纤维素膜与普通化学品和缓冲液相容
Slide-A-Lyzer 迷你透析装置的工作原理
Slide-A-Lyzer 迷你透析装置可以轻松透析小体积样品。只需添加样品,将装置放入锥形管(适用于 0.5 和 2 mL 装置),重新盖合,震荡 4 小时或整夜震荡。使用移液管回收样品(图 3)。
workflow to use the mini dialysis device includes adding the sample, placing in a conical tube, dialyzing, then retrieving the sample by pipetting
图 3.Slide-A-Lyzer 迷你透析装置工作流程
表 2.使用 2 mL Thermo Scientific Slide-A-Lyzer 迷你透析装置实现高蛋白质回收。†
透析膜 MWCO蛋白质/多肽回收率 (%)
3.5 K胰岛素链 B (3.5 kDa)90.13
10 K细胞色素 C (12.4 kDa)94.44
20 K肌红蛋白 (17 kDa)95
† 对 50 mM 磷酸钠、75 mM NaCl (pH 7.2) 或 0.2 M 碳酸盐-碳酸氢盐缓冲液 (pH 9.4) 中的胰岛素链 B、细胞色素 C 和肌红蛋白 (0.25 mg/mL) 在 4 ℃下进行整夜透析(17 个小时)。采用 Pierce BCA 蛋白检测法测定保留液中蛋白质的含量。
Slide-A-Lyzer 迷你透析装置视频
Thermo Scientific Slide-A-Lyzer 迷你透析装置
使用迷你透析装置透析 10 µL-2 mL 的小体积样品。只需添加样品,放入锥形管,盖合,轻轻震荡,然后回收透析样品。查看分步教学视频,该视频展示了迷你透析装置的使用方法。
Slide-A-Lyzer 透析瓶
Slide-A-Lyzer 透析瓶非常适用于 150-250 mL 的样品体积。Slide-A-Lyzer 透析瓶由两张低结合力再生纤维素透析膜构成,这些膜紧密封贴到惰性塑料瓶身的两侧。膜和瓶材料与大多数实验室缓冲液相容。
使用 Slide-A-Lyzer 透析瓶,可以在 8 小时到一夜时间内完成典型的低分子量污染物去除、缓冲液置换和脱盐。透析速率取决于多种因素,其中包括样品量、所透析的分子大小和形状、搅拌以及温度。对于每个特定的系统,必须根据经验确定最短透析时间。
Slide-A-Lyzer 透析瓶是在洁净室条件下加工而成,含有低蛋白结合率再生纤维素膜,可最大限度地提高样品回收率和纯度。透析瓶有不同的颜色,对应于不同的透析膜孔径 (MWCO):紫色 (20 kDa)、橙色 (10 kDa)、粉色 (3.5 kDa) 和蓝色 (2 kDa)。
Slide-A-Lyzer 透析瓶的其他特点:
  • 易于使用——不需要绳结或夹具密封各装置;只需用移液器将样品加入瓶中或倒入瓶中,即可开始透析
  • 高回收率——矩形瓶设计通过瓶顶部开口极大程度地提高整个样品量的回收率
Slide-A-Lyzer 透析瓶的工作原理
Slide-A-Lyzer 透析瓶使样品进样和回收变得容易。只需装上提供的浮环,用水浸泡透析膜 2 分钟,将样品倒入透析瓶中,去除空气,并更换盖子。透析 8 小时到一夜时间。2 到 5 小时后更换缓冲液,然后倒出样品进行回收。
workflow to use dialysis flasks includes hydrating the membrane, adding the sample, removing any air, dialyzing, then retrieving the sample by pouring or pipetting
图 4.Slide-A-Lyzer 透析瓶工作流程
Slide-A-Lyzer 透析瓶视频
Thermo Scientific Slide-A-Lyzer 透析瓶
使用透析瓶,可以透析 250 mL 的大体积样品。只需将透析膜用水润湿,加入样品,去除多余的空气并重新盖上透析瓶,进行透析,必要时去除压力,并在透析后回收样品。查看分步教学视频,该视频展示了透析瓶的使用方法。
仅供科研使用,不可用于诊断目的。