Thermo Scientific™蛋白透析卡可对10μL~250mL样本实现快速、高效的透析。与传统蛋白透析袋不同,这种新型蛋白透析卡无需使用可能导致漏液和样品损失的结扣或夹子进行密封,操作简单方便。
Pierce™96孔微量透析板和Slide-A-Lyzer™微量透析装置非常适合处理小体积样品,Slide-A-Lyzer™ G3 透析卡适合处理中至小体积样品,而Slide-A-Lyzer™透析瓶则适合处理较大体积样品。
- 卓越的样品回收率—相较于过滤和树脂系统,低吸附性塑料和膜可最大程度的减少样品损失
- 简化操作—易于握持,便于使用注射器或移液枪进行加样和取样。
- 密封效果好—密封的膜有助于防止漏液,而蛋白透析袋和自制装置的漏液风险较高。
- 经过验证—每个蛋白透析卡在生产过程中都通过了漏液测试。
选择适合您实验的蛋白透析装置
Pierce™96孔微量透析板 | Slide-A-Lyzer™微量透析装置 | Slide-A-Lyzer G3 透析卡 | Slide-A-Lyzer™透析瓶 | |
---|---|---|---|---|
需要外部浮子? | 不需要 | 不需要 | 不需要 | 自选 |
加样或取样方法 | 移液器 | 移液器 | 移液器 | 移液器 |
容量范围 | 10–100 μL | 10 μL–2 mL | 3–125 mL | 150–250 mL |
不同体积容量的装置数目 | 1 | 3 | 5 | 1 |
截留分子量(MWCOs) | 3.5K以及10K | 2K(仅0.1 mL规格)、3.5K、10K以及20K | 2K, 3.5K, 10K以及 20K | 2K、3.5K、10K以及20K |
自动化兼容? | 是 | 否 | 否 | 否 |
具有缓冲液储备槽? | 是 | 是,除了0.1 mL规格 | 否 | 否 |
是否经伽马射线处理? | 否 | 否 | 否(但有E-Beam辐射处理的) | 否 |
截留分子量(MWCO)通过颜色区分? | 无 | 有 | 有 | 有 |
立即订购 | 了解更多 | 了解更多 | 立即订购 |
了解更多关于蛋白透析产品的信息
2K MWCO
使用2K MWCO Thermo Scientific Slide-A-Lyzer透析卡截留样品。使用盐溶液或0.2M碳酸盐-碳酸氢盐缓冲液 (pH9.4) 透析维生素B12、杆菌肽、酪氨酸激酶肽段1、生物素-TPK底物、蛋白激酶Ce肽 (PKCe) 底物以及胰岛素A链 (0.5 ~ 1 mg/mL),4 °C过夜(17小时)。通过使用Thermo Scientific™ Pierce™ BCA蛋白定量法或检测360 nm处的样品吸光度(对于维生素B12)以估算样品截留量。
3.5K MWCO
使用3.5K MWCO Thermo Scientific Slide-A-Lyzer透析卡截留样品。使用盐溶液或0.2M碳酸盐-碳酸氢盐缓冲液 (pH 9.4) 透析维生素B12、胰岛素B链以及胰岛素 (1 mg/mL),4 °C过夜(17小时)。通过Pierce BCA蛋白质定量法或检测360 nm处的样品吸光度(对于维生素B12)估算样品截留量。
7K MWCO
使用7K MWCO Thermo Scientific Slide-A-Lyzer 透析卡截留样品。使用0.15M氯化钠溶液或0.2M碳酸盐-碳酸氢盐缓冲液 (pH 9.4) 透析维生素B12、胰岛素B链、胰岛素以及细胞色素C (1 mg/mL),4℃ 过夜(17小时)。通过Pierce BCA蛋白质定量法或检测360 nm处的样品吸光度(对于维生素B12)估算样品截留量。
10K MWCO
使用10K MWCO Thermo Scientific Slide-A-Lyzer透析卡截留样品。使用0.15M氯化钠溶液或0.2M碳酸盐-碳酸氢盐缓冲液 (pH 9.4) 透析胰岛素B链、胰岛素以及细胞色素C (1 mg/mL),4℃ 过夜(17小时)。使用Pierce BCA蛋白质定量法估算样品截留量。
20K MWCO
使用20K MWCO Thermo Scientific Slide-A-Lyzer 透析卡截留样品。使用PBS (pH 7.4)透析胰岛素B链、细胞色素C、溶酶菌以及肌红蛋白,4℃ 过夜(17小时)。使用Pierce BCA蛋白质定量法估算样品截留量。
Thermo Scientific™ Slide-A-Lyzer™ 透析卡在透析时能保护您的珍贵样品,并有助于降低因蛋白透析袋滑脱而导致的样品损失。我们的透析卡产品提供齐全的规格(10 µL ~ 250 mL)和截留分子量选择。
传统蛋白透析袋 | 对比 | 透析卡 |
湿润时变滑 湿润的扁平蛋白透析袋很难处理,会增加上样/取样过程中的样品损失风险 | 样品处理 | 操作简便,安全送样 塑料框与卡帽设计确保加样/取样过程的安全性 |
样品损失风险 如果夹子变松或脱落,样品容易漏液 | 样品回收 | 样品保护 嵌于卡盒中的膜与防漏帽有助于降低样品损失风险 |
耗时 未经过优化设计,通常需要过夜透析 | 速度 | 快速、高效 创新设计,具有较高的表面积/体积比率,透析速度比常规透析袋更快 |
对比Thermo Scientific Slide-A-Lyzer透析卡与传统蛋白透析袋
Thermo Scientific Slide-A-Lyzer透析卡使用说明
其他蛋白透析产品
Snakeskin™蛋白透析袋
这种即用型蛋白透析袋适用于处理10 ~ 100 mL样品,使用前不需要预浸泡或煮沸。SnakeSkin™蛋白透析袋由再生纤维素组成,具有3种截留分子量和3种内径选择。