赛默飞预制胶根据不同蛋白样品和电泳应用所需,为您提供优化的预制聚丙烯酰胺凝胶电泳(PAGE)体系。每种体系均有齐全的浓度和孔数选择,您也可选择手灌胶系统来手工制备蛋白凝胶。
蛋白预制胶产品选择指南
热销蛋白预制胶体系
Bis-Tris 预制胶 了解更多 | Tris-甘氨酸预制胶 了解更多 | Tris-乙酸预制胶 了解更多 | Tricine 预制胶 了解更多 | |
可选预制胶 | NuPAGE Bis-Tris 凝胶, Bolt Bis-Tris Plus凝胶 | Novex Tris-甘氨酸 | NuPAGE Tris-乙酸 | Novex Tricine |
蛋白分离范围 | 宽分子量范围 (6-400 kDa) | 宽分子量范围 (6-400 kDa) | 高分子量范围 (40-500 kDa) | 低分子量范围 (2.5-40 kDa) |
产品优势 | 中性 pH 体系,适用于对检测灵敏度要求高的应用,Bolt胶每孔上样量可高达 60 µL。20-35 分钟即可完成电泳 | 经典 Laemmli 凝胶体系,上样量更大,每孔可上样多达 60 µL | 中性 pH 体系,可更高效地分离、转印和分析高分子量蛋白质 | 分离、转印和分析低分子量蛋白质的首选 |
推荐应用 | 蛋白质免疫印迹、质谱分析、蛋白质翻译后修饰、稀释样本和变性电泳 | 蛋白质免疫印迹、凝胶内染色、含去垢剂和高盐的样本、变性或非变性 PAGE 电泳 | 高分子量蛋白质、蛋白质免疫印迹、质谱分析、蛋白质翻译后修饰、变性或非变性电泳 | 低分子量蛋白质、蛋白质免疫印迹、凝胶内染色、变性电泳 |
Bis-Tris 体系
蛋白预制胶 | 使用情形 | 可选凝胶浓度 (%) | 分离范围 | 可选规格 | 电泳时间 | 保存期限 |
---|---|---|---|---|---|---|
Bolt Bis-Tris Plus 预制胶 |
| 8%、10%、12%
| 6-400 kDa |
| 22-45 分钟 | 最长 16 个月 |
NuPAGE Bis-Tris 预制胶 |
| 8%、10%、12%
| 1.5-300 kDa |
| 35-50 分钟 | 12 个月 |
Tris-甘氨酸体系
Tris-乙酸体系
蛋白预制胶 | 使用情形 | 可选凝胶浓度 (%) | 分离范围 | 可选规格 | 电泳时间 | 保存期限 |
---|---|---|---|---|---|---|
NuPAGE Tris-乙酸预制胶 |
| 7%, 3–8% | 36-500 kDa |
| 60 分钟 | 6 个月 |
Tricine 体系
蛋白预制胶 | 使用情形 | 可选凝胶浓度 (%) | 分离范围 | 可选规格 | 电泳时间 | 保存期限 |
---|---|---|---|---|---|---|
Novex Tricine 预制胶 |
| 10%, 16% | 2-200 kDa |
| 90 分钟 | 1-2 个月 |
Native Bis-Tris 非变性体系
蛋白预制胶 | 使用情形 | 可选凝胶浓度 (%) | 分离范围 | 可选规格 | 电泳时间 | 保存期限 |
---|---|---|---|---|---|---|
| 3–12%, 4–16% | 15 - 10,000 kDa |
| 90-120 分钟 | 12 个月 |
等电聚焦(IEF)
蛋白预制胶 | 使用情形 | 可选凝胶浓度 (%) | 分离范围 | 可选规格 | 电泳时间 | 保存期限 |
---|---|---|---|---|---|---|
等电聚焦(IEF) |
| pH 3–7, pH 3–10 | pI 3.5 - pI 8.5 |
| 150 分钟 | 2 个月 |
酶谱分析(Zymogram)
蛋白预制胶 | 使用情形 | 可选凝胶浓度 (%) | 分离范围 | 可选规格 | 电泳时间 | 保存期限 |
---|---|---|---|---|---|---|
酶谱分析(Zymogram) |
| 10%(含明胶) | 10-220 kDa |
| 90 分钟 | 2 个月 |
E-PAGE 预制胶
蛋白预制胶 | 使用情形 | 可选凝胶浓度 (%) | 分离范围 | 可选规格 | 电泳时间 | 保存期限 |
---|---|---|---|---|---|---|
E-PAGE 预制胶 |
| E-PAGE 96:6% E-PAGE 48:8% | 10-220 kDa |
| 14-25 分钟 | 6 个月 |
NativePAGE Bis-Tris 预制胶 了解更多 | 等电聚焦预制胶 了解更多 | Novex Zymogram 预制胶 了解更多 | E-PAGE 预制胶 了解更多 | |
凝胶体系 | Bis-Tris 体系 | pH 3–7, pH 3–10 | Tris-甘氨酸,含明胶 | 8% 或 6% |
蛋白分离范围 | 15 - 10,000 kDa | pI 3.5-pI 8.5 | 10-220 kDa | 10-200 kDa |
产品优势 | 通过中性 pH 体系分离非变性蛋白质,适用于高灵敏应用 | 基于等电点来分离蛋白质 | 根据分子量和活性来分离蛋白质 | 高通量凝胶系统,无需使用缓冲液 |
SureCast 手灌胶系统 了解更多 | 空胶盒 订购 | Bolt 空胶盒 订购 | |
胶盒类型 | 可重复使用,玻璃材质 | 一次性使用,预先密封 | 一次性使用,预先密封 |
产品优势 |
|
|
|
凝胶尺寸 | 小型胶:8x8 cm(厚度为 1 mm) | 小型胶: 8x8 cm(厚度为 1 或 1.5 mm) 中型胶:8X13 cm(厚度为 1 mm) | 小型胶:8x8 cm(厚度为 1 mm) |
适用电泳槽 | Mini Gel Tank 或 Xcell SureLock Mini-Cell 小型电泳槽 | 小型胶:Mini Gel Tank 或 XCell SureLock Mini-Cell 小型电泳槽 中型胶:XCell4 SureLock Midi-Cell 中型槽或 Bio-Rad Criterion 电泳槽(需搭配转接头)) | Mini Gel Tank 或 Xcell SureLock Mini-Cell 小型电泳槽 |
制胶试剂 | SureCast 手灌胶试剂,或其他常用的制胶试剂 | SureCast 手灌胶试剂,或其他常用的制胶试剂 | SureCast 手灌胶试剂,或其他常用的制胶试剂 |
可选样品梳 | 1、2、10、12、15 孔 | 1、2、5、10、12、15 和 2D 孔 | 10 或 12 孔(高上样量孔) |
聚丙烯酰胺(PAGE)凝胶
所有 Invitrogen 蛋白预制胶都是高质量的聚丙烯酰胺PAGE凝胶,旨在提供卓越的性能、可靠性、可重复性和质量一致性。我们种类齐全的蛋白预制胶产品系列为您的研究提供了多种预制胶选择。无论您的目标蛋白是 2.5 kDa 还是高达 500 kDa,或者希望在非变性条件下或通过等电点分离蛋白质—我们都有适合您应用的预制胶。
我们的预制蛋白聚丙烯酰胺凝胶有四种不同的体系。凝胶体系的选择取决于待分离的蛋白质丰度、分子量大小以及下游应用。
SDS-PAGE 蛋白质分离
对于变性凝胶电泳 SDS PAGE,根据应用和目标蛋白的大小,有许多选择。对于大多数蛋白质的电泳分离, Bis-Tris 和 Tris-甘氨酸是两种常用的凝胶体系,并不断经过优化,以提高性能和延长保质期。当蛋白质丰度较低或下游应用需要高蛋白质完整性(例如翻译后修饰分析,质谱或测序)时,建议选择 Bis-Tris 凝胶体系。Bis-Tris 体系在电泳过程中可提供中性pH(pH 7.0)环境,有助于提升样品完整性和凝胶稳定性。这有助于减少蛋白质修饰,并带来更清晰锐利的条带。我们的 Bolt Bis-Tris Plus 和 NuPAGE Bis-Tris 预制胶采用 Bis-Tris 凝胶体系。Bolt Bis-Tris Plus 小型预制胶基于广泛使用的 NuPAGE Bis-Tris 预制胶体系,并具有容量更大的上样孔—每孔最多可上样 60 µl。
如要分离高丰度蛋白质,也可选择高性能的 Novex Tris-甘氨酸预制胶,这种预制胶基于经典体系而优化,提升了蛋白质分离效果和保存稳定性。
对于高分子量蛋白质的分离,建议使用 NuPAGE Tris-乙酸预制,适合分离40-500 kDa范围的蛋白样品。
要分离低分子量蛋白质,建议使用 Novex Tricine 预制胶,该凝胶可优化分子量低至 2.5 kDa 的蛋白质的分离效果。
非变性 PAGE胶 蛋白质分离
推荐使用 NativePAGE Bis-Tris、Novex Tris-Glycine 和 NuPAGE Tris-乙酸 三种凝胶体系,以在非变性或天然条件下分离蛋白质。NativePAGE Bis-Tris 预制胶基于蓝色天然聚丙烯酰胺凝胶电泳(BN-PAGE)技术,可通过提供近中性 pH 环境和去垢剂兼容性,来克服传统非变性电泳的局限性。Novex Tris-甘氨酸预制胶和 NuPAGE Tris-乙酸预制胶均可在天然和非还原条件下运行,以通过净电荷、分子量大小和形状分离蛋白质。
如要通过等电点(pI)分离蛋白质,请使用 Novex IEF 预制胶。Novex IEF 预制胶可通过产生pH梯度,根据蛋白样品的 pI 值有效进行分离。
热销蛋白预制胶体系
Bis-Tris 预制胶 了解更多 | Tris-甘氨酸预制胶 了解更多 | Tris-乙酸预制胶 了解更多 | Tricine 预制胶 了解更多 | |
可选预制胶 | NuPAGE Bis-Tris 凝胶, Bolt Bis-Tris Plus凝胶 | Novex Tris-甘氨酸 | NuPAGE Tris-乙酸 | Novex Tricine |
蛋白分离范围 | 宽分子量范围 (6-400 kDa) | 宽分子量范围 (6-400 kDa) | 高分子量范围 (40-500 kDa) | 低分子量范围 (2.5-40 kDa) |
产品优势 | 中性 pH 体系,适用于对检测灵敏度要求高的应用,Bolt胶每孔上样量可高达 60 µL。20-35 分钟即可完成电泳 | 经典 Laemmli 凝胶体系,上样量更大,每孔可上样多达 60 µL | 中性 pH 体系,可更高效地分离、转印和分析高分子量蛋白质 | 分离、转印和分析低分子量蛋白质的首选 |
推荐应用 | 蛋白质免疫印迹、质谱分析、蛋白质翻译后修饰、稀释样本和变性电泳 | 蛋白质免疫印迹、凝胶内染色、含去垢剂和高盐的样本、变性或非变性 PAGE 电泳 | 高分子量蛋白质、蛋白质免疫印迹、质谱分析、蛋白质翻译后修饰、变性或非变性电泳 | 低分子量蛋白质、蛋白质免疫印迹、凝胶内染色、变性电泳 |
Bis-Tris 体系
蛋白预制胶 | 使用情形 | 可选凝胶浓度 (%) | 分离范围 | 可选规格 | 电泳时间 | 保存期限 |
---|---|---|---|---|---|---|
Bolt Bis-Tris Plus 预制胶 |
| 8%、10%、12%
| 6-400 kDa |
| 22-45 分钟 | 最长 16 个月 |
NuPAGE Bis-Tris 预制胶 |
| 8%、10%、12%
| 1.5-300 kDa |
| 35-50 分钟 | 12 个月 |
Tris-甘氨酸体系
Tris-乙酸体系
蛋白预制胶 | 使用情形 | 可选凝胶浓度 (%) | 分离范围 | 可选规格 | 电泳时间 | 保存期限 |
---|---|---|---|---|---|---|
NuPAGE Tris-乙酸预制胶 |
| 7%, 3–8% | 36-500 kDa |
| 60 分钟 | 6 个月 |
Tricine 体系
蛋白预制胶 | 使用情形 | 可选凝胶浓度 (%) | 分离范围 | 可选规格 | 电泳时间 | 保存期限 |
---|---|---|---|---|---|---|
Novex Tricine 预制胶 |
| 10%, 16% | 2-200 kDa |
| 90 分钟 | 1-2 个月 |
Native Bis-Tris 非变性体系
蛋白预制胶 | 使用情形 | 可选凝胶浓度 (%) | 分离范围 | 可选规格 | 电泳时间 | 保存期限 |
---|---|---|---|---|---|---|
| 3–12%, 4–16% | 15 - 10,000 kDa |
| 90-120 分钟 | 12 个月 |
等电聚焦(IEF)
蛋白预制胶 | 使用情形 | 可选凝胶浓度 (%) | 分离范围 | 可选规格 | 电泳时间 | 保存期限 |
---|---|---|---|---|---|---|
等电聚焦(IEF) |
| pH 3–7, pH 3–10 | pI 3.5 - pI 8.5 |
| 150 分钟 | 2 个月 |
酶谱分析(Zymogram)
蛋白预制胶 | 使用情形 | 可选凝胶浓度 (%) | 分离范围 | 可选规格 | 电泳时间 | 保存期限 |
---|---|---|---|---|---|---|
酶谱分析(Zymogram) |
| 10%(含明胶) | 10-220 kDa |
| 90 分钟 | 2 个月 |
E-PAGE 预制胶
蛋白预制胶 | 使用情形 | 可选凝胶浓度 (%) | 分离范围 | 可选规格 | 电泳时间 | 保存期限 |
---|---|---|---|---|---|---|
E-PAGE 预制胶 |
| E-PAGE 96:6% E-PAGE 48:8% | 10-220 kDa |
| 14-25 分钟 | 6 个月 |
NativePAGE Bis-Tris 预制胶 了解更多 | 等电聚焦预制胶 了解更多 | Novex Zymogram 预制胶 了解更多 | E-PAGE 预制胶 了解更多 | |
凝胶体系 | Bis-Tris 体系 | pH 3–7, pH 3–10 | Tris-甘氨酸,含明胶 | 8% 或 6% |
蛋白分离范围 | 15 - 10,000 kDa | pI 3.5-pI 8.5 | 10-220 kDa | 10-200 kDa |
产品优势 | 通过中性 pH 体系分离非变性蛋白质,适用于高灵敏应用 | 基于等电点来分离蛋白质 | 根据分子量和活性来分离蛋白质 | 高通量凝胶系统,无需使用缓冲液 |
SureCast 手灌胶系统 了解更多 | 空胶盒 订购 | Bolt 空胶盒 订购 | |
胶盒类型 | 可重复使用,玻璃材质 | 一次性使用,预先密封 | 一次性使用,预先密封 |
产品优势 |
|
|
|
凝胶尺寸 | 小型胶:8x8 cm(厚度为 1 mm) | 小型胶: 8x8 cm(厚度为 1 或 1.5 mm) 中型胶:8X13 cm(厚度为 1 mm) | 小型胶:8x8 cm(厚度为 1 mm) |
适用电泳槽 | Mini Gel Tank 或 Xcell SureLock Mini-Cell 小型电泳槽 | 小型胶:Mini Gel Tank 或 XCell SureLock Mini-Cell 小型电泳槽 中型胶:XCell4 SureLock Midi-Cell 中型槽或 Bio-Rad Criterion 电泳槽(需搭配转接头)) | Mini Gel Tank 或 Xcell SureLock Mini-Cell 小型电泳槽 |
制胶试剂 | SureCast 手灌胶试剂,或其他常用的制胶试剂 | SureCast 手灌胶试剂,或其他常用的制胶试剂 | SureCast 手灌胶试剂,或其他常用的制胶试剂 |
可选样品梳 | 1、2、10、12、15 孔 | 1、2、5、10、12、15 和 2D 孔 | 10 或 12 孔(高上样量孔) |
聚丙烯酰胺(PAGE)凝胶
所有 Invitrogen 蛋白预制胶都是高质量的聚丙烯酰胺PAGE凝胶,旨在提供卓越的性能、可靠性、可重复性和质量一致性。我们种类齐全的蛋白预制胶产品系列为您的研究提供了多种预制胶选择。无论您的目标蛋白是 2.5 kDa 还是高达 500 kDa,或者希望在非变性条件下或通过等电点分离蛋白质—我们都有适合您应用的预制胶。
我们的预制蛋白聚丙烯酰胺凝胶有四种不同的体系。凝胶体系的选择取决于待分离的蛋白质丰度、分子量大小以及下游应用。
SDS-PAGE 蛋白质分离
对于变性凝胶电泳 SDS PAGE,根据应用和目标蛋白的大小,有许多选择。对于大多数蛋白质的电泳分离, Bis-Tris 和 Tris-甘氨酸是两种常用的凝胶体系,并不断经过优化,以提高性能和延长保质期。当蛋白质丰度较低或下游应用需要高蛋白质完整性(例如翻译后修饰分析,质谱或测序)时,建议选择 Bis-Tris 凝胶体系。Bis-Tris 体系在电泳过程中可提供中性pH(pH 7.0)环境,有助于提升样品完整性和凝胶稳定性。这有助于减少蛋白质修饰,并带来更清晰锐利的条带。我们的 Bolt Bis-Tris Plus 和 NuPAGE Bis-Tris 预制胶采用 Bis-Tris 凝胶体系。Bolt Bis-Tris Plus 小型预制胶基于广泛使用的 NuPAGE Bis-Tris 预制胶体系,并具有容量更大的上样孔—每孔最多可上样 60 µl。
如要分离高丰度蛋白质,也可选择高性能的 Novex Tris-甘氨酸预制胶,这种预制胶基于经典体系而优化,提升了蛋白质分离效果和保存稳定性。
对于高分子量蛋白质的分离,建议使用 NuPAGE Tris-乙酸预制,适合分离40-500 kDa范围的蛋白样品。
要分离低分子量蛋白质,建议使用 Novex Tricine 预制胶,该凝胶可优化分子量低至 2.5 kDa 的蛋白质的分离效果。
非变性 PAGE胶 蛋白质分离
推荐使用 NativePAGE Bis-Tris、Novex Tris-Glycine 和 NuPAGE Tris-乙酸 三种凝胶体系,以在非变性或天然条件下分离蛋白质。NativePAGE Bis-Tris 预制胶基于蓝色天然聚丙烯酰胺凝胶电泳(BN-PAGE)技术,可通过提供近中性 pH 环境和去垢剂兼容性,来克服传统非变性电泳的局限性。Novex Tris-甘氨酸预制胶和 NuPAGE Tris-乙酸预制胶均可在天然和非还原条件下运行,以通过净电荷、分子量大小和形状分离蛋白质。
如要通过等电点(pI)分离蛋白质,请使用 Novex IEF 预制胶。Novex IEF 预制胶可通过产生pH梯度,根据蛋白样品的 pI 值有效进行分离。
聚丙烯酰胺PAGE胶
所有 Invitrogen 预制胶都是高质量的聚丙烯酰胺PAGE胶,旨在提供卓越的性能、可靠性、可重复性和质量一致性。我们种类齐全的预制胶产品系列为您的研究提供了多种凝胶选择。无论您的目标蛋白是 2.5 kDa 还是高达 500 kDa,或者希望在非变性条件下或通过等电点分离蛋白质—我们都有适合您应用的凝胶。
我们的预制蛋白聚丙烯酰胺凝胶有四种不同的体系。凝胶体系的选择取决于待分离的蛋白质丰度、分子量大小以及下游应用。
SDS-PAGE 蛋白质分离
对于变性凝胶电泳 SDS PAGE,根据应用和目标蛋白的大小,有许多选择。对于大多数蛋白质的电泳分离, Bis-Tris 和 Tris-甘氨酸是两种常用的凝胶体系,并不断经过优化,以提高性能和延长保质期。当蛋白质丰度较低或下游应用需要高蛋白质完整性(例如翻译后修饰分析,质谱或测序)时,建议选择 Bis-Tris 凝胶体系。Bis-Tris 体系在电泳过程中可提供中性pH(pH 7.0)环境,有助于提升样品完整性和凝胶稳定性。这有助于减少蛋白质修饰,并带来更清晰锐利的条带。我们的 Bolt Bis-Tris Plus 和 NuPAGE Bis-Tris 预制胶采用 Bis-Tris 凝胶体系。Bolt Bis-Tris Plus 小型预制胶基于广泛使用的 NuPAGE Bis-Tris 预制胶体系,并具有容量更大的上样孔—每孔最多可上样 60 µl。
如要分离高丰度蛋白质,也可选择高性能的 Novex Tris-甘氨酸预制胶,这种预制胶基于经典体系而优化,提升了蛋白质分离效果和保存稳定性。
对于高分子量蛋白质的分离,建议使用 NuPAGE Tris-乙酸预制,适合分离40-500 kDa范围的蛋白样品。
要分离低分子量蛋白质,建议使用 Novex Tricine 预制胶,该凝胶可优化分子量低至 2.5 kDa 的蛋白质的分离效果。
非变性 PAGE胶 蛋白质分离
推荐使用 NativePAGE Bis-Tris、Novex Tris-Glycine 和 NuPAGE Tris-乙酸 三种凝胶体系,以在非变性或天然条件下分离蛋白质。NativePAGE Bis-Tris 预制胶基于蓝色天然聚丙烯酰胺凝胶电泳(BN-PAGE)技术,可通过提供近中性 pH 环境和去垢剂兼容性,来克服传统非变性电泳的局限性。Novex Tris-甘氨酸预制胶和 NuPAGE Tris-乙酸预制胶均可在天然和非还原条件下运行,以通过净电荷、分子量大小和形状分离蛋白质。
如要通过等电点(pI)分离蛋白质,请使用 Novex IEF 预制胶。Novex IEF 预制胶可通过产生pH梯度,根据蛋白样品的 pI 值有效进行分离。
在线讲座
如何根据你的研究应用恰当选择蛋白凝胶体系
这个在线讲座介绍了蛋白电泳中发生的各种蛋白修饰情形,体系的pH值对样品完整性的影响,如何根据特定应用需求正确选择凝胶体系,以及如何在你的实验流程中引入新的凝胶体系。
演示视频
如何使用Invitrogen蛋白预制胶分离蛋白质
这个视频为您演示了如何使用Invitrogen Mini Gel Tank电泳槽和Invitrogen蛋白预制胶来分离蛋白质。
需要帮助您选择适合的凝胶?
预制胶在线选择工具
根据您的蛋白电泳实验需求,选择最适合的预制胶和缓冲液。
预制胶选择指南
根据分子量、下游应用和通量需求,为您的电泳实验寻找最适合的蛋白凝胶。
蛋白预制胶产品手册
了解合适的蛋白凝胶类型如何帮助您更好地进行蛋白电泳,获得更理想的蛋白质分离和免疫印迹结果。
技术资源
仅供科研使用,不可用于诊断目的。