E-PAGE 高通量 (HTP) 预制胶系统专为快速、无缓冲液的中、高通量蛋白分析而设计。Invitrogen E-PAGE 凝胶是独立包装的预制胶,包含凝胶基质和电极,包装在一次性凝胶盒中。E-PAGE 凝胶有48孔或96孔规格。
E-PAGE 高通量预制胶系统的特征包括:
- 简单易用——通过快速设置和快速分离(23分钟)用于 1D 蛋白分析
- 快速上样——兼容多通道移液器和自动上样
- 高效蛋白免疫印迹和染色——优化的方案和试剂
在 E-PAGE 凝胶中进行蛋白分离需要使用 Invitrogen E-Base 母设备,这一紧凑型自动化平台专为中、高通量电泳而设计。
Invitrogen E-Base 集成设备均包含基座和电源。最多可将3个 Invitrogen E-Base 子设备连接到一个 E-Base 母设备,以使用相同参数同时运行多块凝胶。E-Base 集成设备与生物分子筛查学会 (SBS) 标准孔板尺寸兼容,并且可以方便地安装在液体处理自动化设备底板上。
E-PAGE 凝胶
我们提供两种 E-PAGE 凝胶:
- Invitrogen E-PAGE 8% 蛋白凝胶,48孔——每块凝胶都含有48条样本泳道和4条标志物泳道,分离长度为 3.2 cm,并且可以使用12通道或8通道移液器或4吸头或8吸头自动化系统完成上样。
- Invitrogen E-PAGE 6% 蛋白凝胶,96孔——每块凝胶都含有以取得专利的孔错列结构排列的96条样本泳道以及8条标志物泳道,并具有 1.6 cm 电泳长度;孔口与标准的96孔板形式兼容,可使用多通道移液器或8吸头、12吸头或96吸头自动化移液设备便捷地完成上样。
E-PAGE 48孔和96孔盒可用蝶形开盒器便利地开启,以取出用于下游染色或印迹的凝胶。此外,每个盒都采用独立的条形码进行标记,以便使用市售的条形码阅读器识别凝胶。
可选凝胶规格 | 48孔(3.7 mm 厚) 96孔(3.7 mm 厚) |
储存条件 | 室温 |
有效期 | 6–9 个月 |
可选的聚丙烯酰胺浓度 | 6%(96孔)、8%(48孔) |
分离范围 | 10-200 kDa |
适用的(设备)小型凝胶 | E-Base 集成设备 |
分离模式 | 分子量 |
E-PAGE 48孔 8% 凝胶 | E-PAGE 96孔 6% 凝胶 | |
---|---|---|
盒尺寸 | 13.5 (l) x 10.8 (h) x 0.67 cm (w) | 13.5 (l) x 10.8 (h) x 0.67 cm (w) |
凝胶厚度 | 3.7 mm | 3.7 mm |
凝胶体积 | 50 mL | 50 mL |
孔深 | 3 mm | 3 mm |
孔数 | 48 + 4个标志物 | 96 + 8个标志物 |
孔形式 | 2 x 26 | 错列 8 x 13 |
孔开口 | 3.6 mm x 2.2 mm | 3.8 mm x 1.8 mm |
运行距离 | 32 mm | 16 mm |
运行时间 | 23 min | 14 min |
孔中心之间的距离 | 4.5 mm | 9 mm |
样本量 | 15 µL | 20 µL |
最高蛋白上样量 | 20 µg | 20 µg |
Invitrogen E-PAGE MagicMark 非预染蛋白标准品的迁移模式。
E-PAGE 高通量 (HTP) 预制胶系统专为快速、无缓冲液的中、高通量蛋白分析而设计。Invitrogen E-PAGE 凝胶是独立包装的预制胶,包含凝胶基质和电极,包装在一次性凝胶盒中。E-PAGE 凝胶有48孔或96孔规格。
E-PAGE 高通量预制胶系统的特征包括:
- 简单易用——通过快速设置和快速分离(23分钟)用于 1D 蛋白分析
- 快速上样——兼容多通道移液器和自动上样
- 高效蛋白免疫印迹和染色——优化的方案和试剂
在 E-PAGE 凝胶中进行蛋白分离需要使用 Invitrogen E-Base 母设备,这一紧凑型自动化平台专为中、高通量电泳而设计。
Invitrogen E-Base 集成设备均包含基座和电源。最多可将3个 Invitrogen E-Base 子设备连接到一个 E-Base 母设备,以使用相同参数同时运行多块凝胶。E-Base 集成设备与生物分子筛查学会 (SBS) 标准孔板尺寸兼容,并且可以方便地安装在液体处理自动化设备底板上。
E-PAGE 凝胶
我们提供两种 E-PAGE 凝胶:
- Invitrogen E-PAGE 8% 蛋白凝胶,48孔——每块凝胶都含有48条样本泳道和4条标志物泳道,分离长度为 3.2 cm,并且可以使用12通道或8通道移液器或4吸头或8吸头自动化系统完成上样。
- Invitrogen E-PAGE 6% 蛋白凝胶,96孔——每块凝胶都含有以取得专利的孔错列结构排列的96条样本泳道以及8条标志物泳道,并具有 1.6 cm 电泳长度;孔口与标准的96孔板形式兼容,可使用多通道移液器或8吸头、12吸头或96吸头自动化移液设备便捷地完成上样。
E-PAGE 48孔和96孔盒可用蝶形开盒器便利地开启,以取出用于下游染色或印迹的凝胶。此外,每个盒都采用独立的条形码进行标记,以便使用市售的条形码阅读器识别凝胶。
可选凝胶规格 | 48孔(3.7 mm 厚) 96孔(3.7 mm 厚) |
储存条件 | 室温 |
有效期 | 6–9 个月 |
可选的聚丙烯酰胺浓度 | 6%(96孔)、8%(48孔) |
分离范围 | 10-200 kDa |
适用的(设备)小型凝胶 | E-Base 集成设备 |
分离模式 | 分子量 |
E-PAGE 48孔 8% 凝胶 | E-PAGE 96孔 6% 凝胶 | |
---|---|---|
盒尺寸 | 13.5 (l) x 10.8 (h) x 0.67 cm (w) | 13.5 (l) x 10.8 (h) x 0.67 cm (w) |
凝胶厚度 | 3.7 mm | 3.7 mm |
凝胶体积 | 50 mL | 50 mL |
孔深 | 3 mm | 3 mm |
孔数 | 48 + 4个标志物 | 96 + 8个标志物 |
孔形式 | 2 x 26 | 错列 8 x 13 |
孔开口 | 3.6 mm x 2.2 mm | 3.8 mm x 1.8 mm |
运行距离 | 32 mm | 16 mm |
运行时间 | 23 min | 14 min |
孔中心之间的距离 | 4.5 mm | 9 mm |
样本量 | 15 µL | 20 µL |
最高蛋白上样量 | 20 µg | 20 µg |
Invitrogen E-PAGE MagicMark 非预染蛋白标准品的迁移模式。