蛋白marker
蛋白marker-适用于SDS-PAGE、蛋白免疫印迹(western blot)和等电聚焦电泳(IEF)等
我们针对蛋白电泳应用提供一系列高品质蛋白marker。每种Marker均为即用型,无需进行还原、预混合或添加上样染料。这些蛋白Marker的各批次间具有良好的一致性,均在相应的凝胶上进行了严格的质控,有助于确保一致的条带迁移模式和强度。所有预染蛋白marker都适用于蛋白免疫印迹。
宽范围蛋白Marker
PageRuler 预染蛋白Marker
PageRuler 预染蛋白分子量标准品
点击查看大图
PageRuler Plus 预染蛋白Marker
PageRuler Plus 预染蛋白分子量标准品
点击查看大图
Spectra 多色宽范围蛋白Marker
Spectra 多色宽范围蛋白分子量标准品
点击查看大图
SeeBlue Plus2 预染蛋白Marker
SeeBlue Plus2 预染蛋白分子量标准品
点击查看大图
分子量范围:
10-180 kDa
分子量范围:
10-250 kDa
分子量范围:
10-260 kDa
分子量范围:
3 至 200kDa
条带数量:10条带数量:9条带数量:10条带数量:10
条带分子量:~180、130、100、70、55、40、35、25、15、10 kDa条带分子量:~250、130、100、70、55、35、25、15、10 kDa条带分子量:~260、140、100、70、50、40、35、25、15、10 kDa条带分子量:198、98、62、49、38、28、17、14、6、3 kDa
颜色:蓝色、橙色、绿色 颜色:蓝色、橙色、绿色 颜色:橙色、粉红色、蓝色、绿色颜色蓝色、黄色、粉红色
成像方式:目测比色、近红外 (NIR) 荧光(700nm 通道,蓝色条带)、RGB 荧光(550nm 通道,橙色条带)成像方式:目测比色、近红外 (NIR) 荧光(700nm 通道,蓝色条带)、RGB 荧光(550nm 通道,橙色条带)成像方式:目测比色、近红外 (NIR) 荧光(700nm 通道,蓝色条带)、RGB 荧光(550nm 通道,橙色条带)成像方式:目测比色
推荐的凝胶体系:所有 SDS-PAGE 凝胶推荐的凝胶体系:所有 SDS-PAGE 凝胶推荐的凝胶体系:所有 SDS-PAGE 凝胶推荐的凝胶体系:所有 SDS-PAGE 凝胶
产品货号 26616 (2x 250 µL)26617 (10 x 250 µL)产品货号 26619 (2x 250 µL)26620 (10 x 250 µL)产品货号 26634 (2x 250 µL)26623 (10 x 250 µL)产品货号 LC5925 (500 µL)
高分子量蛋白Marker
HiMark高分子量预染蛋白Marker
HiMark高分子量预染蛋白分子量标准品
点击查看大图
Spectra 多色高分子量蛋白Marker
Spectra 多色高分子量蛋白分子量标准品
点击查看大图
分子量范围:30-460 kDa分子量范围:40-300 kDa
条带数量:9条带数量:8
条带分子量:~ 460、268、238、171、117、71、55、41、31 kDa条带分子量:~300、250、180、130、100、70、50、40 kDa
颜色:紫色、粉红色 颜色:蓝色、橙色、绿色
成像方式:目测比色成像方式:目测比色、近红外 (NIR) 荧光(700nm 通道,蓝色条带)、RGB 荧光(550nm 通道,橙色条带)
推荐的凝胶体系:Tris-乙酸推荐的凝胶体系:Tris-乙酸
产品货号LC5699 (250 µL)产品货号26625 (2x 250 µL)
低分子量蛋白Marker
Spectra 多色低分子量蛋白Marker
Spectra 多色低分子量蛋白分子量标准品
点击查看大图
SeeBlue 预染蛋白Marker
SeeBlue 预染蛋白分子量标准品
点击查看大图
分子量范围:1.7-40 kDa分子量范围:3 至 200kDa
条带数量:6条带数量:9
条带分子量:~40、25、15、10、4.6、1.7kDa条带分子量:188、62、49、38、28、18、14、6、3 kDa
颜色:蓝色、橙色、绿色 颜色蓝色
成像方式:目测比色、近红外 (NIR) 荧光(700nm 通道,蓝色条带)、RGB 荧光(550nm 通道,橙色条带)成像方式:目测比色
推荐的凝胶体系:Tricine推荐的凝胶体系:Tricine
产品货号 26628 (250 µL)产品货号 LC5625 (500 µL)
Western blot显影蛋白Marker
Western blot显影蛋白marker专用于直接在蛋白印迹上,或通过各种印迹检测系统(例如化学发光、荧光或显色法)间接地对蛋白分子量进行简便的估算。这类蛋白Marker由含 IgG 结合位点的重组蛋白质组成。IgG 结合位点会结合用于检测靶蛋白的一抗或二抗,使得蛋白Marker在印迹上可与目的条带一同呈现。直接可视化可通过常规染色方法实现(如考马斯染色),或间接通过化学发光系统或荧光检测系统来实现。
iBright 预染蛋白Marker
iBright 预染蛋白分子量标准品点击查看大图
PageRuler 预染 NIR 蛋白Marker
PageRuler 预染 NIR 蛋白分子量标准品
点击查看大图
分子量范围:
11-250 kDa
分子量范围:
11-250 kDa
条带数量:12条带数量:10
条带分子量:~250、130、95、80、70、55、43、34、30、26、15、11 kDa条带分子量:~250、130、95、70、55、43、34、26、15、11 kDa
颜色与特点:蓝色,IgG 结合位点位于 2 个条带上(80 和 30 kDa)颜色:蓝色
成像方式:目测比色,近红外 (NIR) 荧光(700nm 通道),或取决于实验体系(2 个条带)成像方式:目测比色,近红外 (NIR) 荧光(670nm 红色激光或 700nm 通道)
推荐的凝胶体系:所有 SDS-PAGE 凝胶推荐的凝胶体系:所有 SDS-PAGE 凝胶
产品货号LC5615 (2x 250 µL)产品货号26635 (500 µL)
高分子量蛋白Marker
HiMark高分子量非预染蛋白Marker
HiMark高分子量非预染蛋白分子量标准品
点击查看大图
PageRuler 高分子量非预染蛋白Marker
PageRuler 高分子量非预染蛋白分子量标准品
点击查看大图
HiMark高分子量预染蛋白Marker
HiMark高分子量预染蛋白分子量标准品
点击查看大图
Spectra高分子量多色蛋白Marker
Spectra高分子量多色蛋白分子量标准品
点击查看大图
分子量范围:40-500 kDa分子量范围:60-250 kDa分子量范围:30-460 kDa分子量范围:40-300 kDa
条带数量:9条带数量:8条带数量:9条带数量:8
条带分子量:~500、290、240、160、116、97、66、55、40 kDa条带分子量:250、200、150、120、100、85、70、60 kDa条带分子量:~ 460、268、238、171、117、71、55、41、31 kDa条带分子量:~300、250、180、130、100、70、50、40 kDa
颜色:非预染颜色非预染 颜色:紫色、粉红色 颜色:蓝色、橙色、绿色
成像方式:凝胶染色成像方式:凝胶染色成像方式:目测比色成像方式:目测比色、近红外 (NIR) 荧光(700nm 通道,蓝色条带)、RGB 荧光(550nm 通道,橙色条带)
推荐的凝胶体系:Tris-乙酸推荐的凝胶体系:Tris-乙酸推荐的凝胶体系:Tris-乙酸推荐的凝胶体系:Tris-乙酸
产品货号
LC5688 (250 µL)
产品货号
26637 (2 x 250 µL)
产品货号
LC5699 (250 µL)
产品货号
26625 (2x 250 µL)
低分子量蛋白Marker
PageRuler 低分子量非预染蛋白Marker
PageRuler 低分子量非预染蛋白分子量标准
点击查看大图
Spectra低分子量多色蛋白Marker
Spectra低分子量多色蛋白分子量标准
点击查看大图
SeeBlue 预染蛋白Marker
SeeBlue 预染蛋白质标准
点击查看大图
分子量范围:3.4-100 kDa分子量范围:1.7-40 kDa分子量范围:3 至 200kDa
条带数量:8条带数量:6条带数量:9
条带分子量:~100、30、25、20、15、10、5、3.4 kDa条带分子量:~40、25、15、10、4.6、1.7kDa条带分子量:198、62、49、38、28、18、14、6、3 kDa
颜色:非预染颜色:蓝色、橙色、绿色 颜色:蓝色
成像方式:凝胶染色成像方式:目测比色、近红外 (NIR) 荧光(700nm 通道,蓝色条带)、RGB 荧光(550nm 通道,橙色条带)成像方式:目测比色
推荐的凝胶体系:Tricine推荐的凝胶体系:Tricine推荐的凝胶体系:Tricine
产品货号 26632 (2x 250 µL)产品货号 26628 (2x 250 µL)产品货号 LC5625 (500 µL)
非预染蛋白Marker–宽范围
PageRuler 非预染蛋白Marker
PageRuler 非预染蛋白分子量标准
点击查看大图
Mark12 非预染蛋白Marker
Mark12 非预染标准品
点击查看大图
Pierce 非预染蛋白Marker
Pierce 非预染蛋白分子量标准
点击查看大图
PageRuler 非预染宽范围蛋白Marker
PageRuler 非预染宽范围蛋白分子量标准
点击查看大图
Novex Sharp 非预染蛋白Marker
Novex Sharp 非预染蛋白分子量标准
点击查看大图
分子量范围:
10-200 kDa
分子量范围
2.5-200 kDa
分子量范围
14.4-116 kDa
分子量范围
5-250 kDa
分子量范围
3.5-260 kDa
条带数量:14条带数量:12条带数量:7条带数量:11条带数量:12
条带分子量:~200、150、120、100、85、70、60、50、40、30、25、20、15、10 kDa条带分子量:~200、116.3、97.4、66.3、55.4、36.5、31、21.5、14.4、6、3.5、2.5 kDa条带分子量:~116、66.2、45、35、25、18.4、14.4 kDa条带分子量:~250、150、100、70、50、40、30、20、15、10、5 kDa条带分子量:~260、160、110、80、60、50、40、30、20、15、10、3.5 kDa
推荐的凝胶体系:所有 SDS-PAGE 凝胶推荐的凝胶体系:所有 SDS-PAGE 凝胶推荐的凝胶体系:所有 SDS-PAGE 凝胶推荐的凝胶体系:所有 SDS-PAGE 凝胶推荐的凝胶体系:所有 SDS-PAGE 凝胶
产品货号26614 (2x 250 µL)产品货号LC5677 (1 mL)产品货号26610 (2x 1 ml) 产品货号26630 (2 x 250 µL)产品货号LC5801 (2 x 250 µL)
非预染蛋白Marker–高分子量/低分子量
HiMark 高分子量非预染蛋白Marker
HiMark 高分子量非预染蛋白分子量标准
点击查看大图
PageRuler 高分子量非预染蛋白Marker
PageRuler 高分子量非预染蛋白分子量标准
点击查看大图
PageRuler 低分子量非预染蛋白Marker
PageRuler 低分子量非预染蛋白分子量标准
点击查看大图
分子量范围:40-500 kDa分子量范围:60-250 kDa分子量范围:3.4-100 kDa
条带数量:9条带数量:8条带数量:8
条带分子量:~500、290、240、160、116、97、66、55、40 kDa条带分子量:250、200、150、120、100、85、70、60 kDa条带分子量:~100、30、25、20、15、10、5、3.4 kDa
推荐的凝胶体系:Tris-乙酸推荐的凝胶体系:Tris-乙酸推荐的凝胶体系:Tricine
产品货号LC5688 (250 µL)产品货号26637 (2 x 250 µL)产品货号26632 (2x 250 µL)
等电聚焦 (IEF) /特殊蛋白Marker
IEF Marker 3-10Marker
IEF Marker 3-10标准品
点击查看大图
BenchMark His标签蛋白Marker
BenchMark His标签蛋白质标准品
点击查看大图
范围:
3.5-10.7 pl
分子量范围:
10-160 kDa
条带数量:13条带数量:10
条带 pI值:~10.7、9.5、8.3、8.0、7.8、7.4、6.9、6.0、5.3、5.2、4.5、4.2、3.5 条带分子量:~160、120、80、60、50、40、30、20、15、10 kDa
颜色:非预染颜色:非预染
成像方式:目测比色 成像方式:每种蛋白质标准品均含6X His标签,可通过 InVision His标签胶内染液进行检测
推荐的凝胶体系:等电聚焦 (IEF) 凝胶推荐的凝胶体系:所有 SDS-PAGE 凝胶
产品货号3921201 (500 µL) 产品货号LC5606 (125 µL)
预染蛋白Marker
非预染蛋白Marker
Western Blot显影蛋白Marker和荧光蛋白Marker
等电聚焦 (IEF) 和特殊蛋白Marker
宽范围蛋白Marker
PageRuler 预染蛋白Marker
PageRuler 预染蛋白分子量标准品
点击查看大图
PageRuler Plus 预染蛋白Marker
PageRuler Plus 预染蛋白分子量标准品
点击查看大图
Spectra 多色宽范围蛋白Marker
Spectra 多色宽范围蛋白分子量标准品
点击查看大图
SeeBlue Plus2 预染蛋白Marker
SeeBlue Plus2 预染蛋白分子量标准品
点击查看大图
分子量范围:
10-180 kDa
分子量范围:
10-250 kDa
分子量范围:
10-260 kDa
分子量范围:
3 至 200kDa
条带数量:10条带数量:9条带数量:10条带数量:10
条带分子量:~180、130、100、70、55、40、35、25、15、10 kDa条带分子量:~250、130、100、70、55、35、25、15、10 kDa条带分子量:~260、140、100、70、50、40、35、25、15、10 kDa条带分子量:198、98、62、49、38、28、17、14、6、3 kDa
颜色:蓝色、橙色、绿色 颜色:蓝色、橙色、绿色 颜色:橙色、粉红色、蓝色、绿色颜色蓝色、黄色、粉红色
成像方式:目测比色、近红外 (NIR) 荧光(700nm 通道,蓝色条带)、RGB 荧光(550nm 通道,橙色条带)成像方式:目测比色、近红外 (NIR) 荧光(700nm 通道,蓝色条带)、RGB 荧光(550nm 通道,橙色条带)成像方式:目测比色、近红外 (NIR) 荧光(700nm 通道,蓝色条带)、RGB 荧光(550nm 通道,橙色条带)成像方式:目测比色
推荐的凝胶体系:所有 SDS-PAGE 凝胶推荐的凝胶体系:所有 SDS-PAGE 凝胶推荐的凝胶体系:所有 SDS-PAGE 凝胶推荐的凝胶体系:所有 SDS-PAGE 凝胶
产品货号 26616 (2x 250 µL)26617 (10 x 250 µL)产品货号 26619 (2x 250 µL)26620 (10 x 250 µL)产品货号 26634 (2x 250 µL)26623 (10 x 250 µL)产品货号 LC5925 (500 µL)
高分子量蛋白Marker
HiMark高分子量预染蛋白Marker
HiMark高分子量预染蛋白分子量标准品
点击查看大图
Spectra 多色高分子量蛋白Marker
Spectra 多色高分子量蛋白分子量标准品
点击查看大图
分子量范围:30-460 kDa分子量范围:40-300 kDa
条带数量:9条带数量:8
条带分子量:~ 460、268、238、171、117、71、55、41、31 kDa条带分子量:~300、250、180、130、100、70、50、40 kDa
颜色:紫色、粉红色 颜色:蓝色、橙色、绿色
成像方式:目测比色成像方式:目测比色、近红外 (NIR) 荧光(700nm 通道,蓝色条带)、RGB 荧光(550nm 通道,橙色条带)
推荐的凝胶体系:Tris-乙酸推荐的凝胶体系:Tris-乙酸
产品货号LC5699 (250 µL)产品货号26625 (2x 250 µL)
低分子量蛋白Marker
Spectra 多色低分子量蛋白Marker
Spectra 多色低分子量蛋白分子量标准品
点击查看大图
SeeBlue 预染蛋白Marker
SeeBlue 预染蛋白分子量标准品
点击查看大图
分子量范围:1.7-40 kDa分子量范围:3 至 200kDa
条带数量:6条带数量:9
条带分子量:~40、25、15、10、4.6、1.7kDa条带分子量:188、62、49、38、28、18、14、6、3 kDa
颜色:蓝色、橙色、绿色 颜色蓝色
成像方式:目测比色、近红外 (NIR) 荧光(700nm 通道,蓝色条带)、RGB 荧光(550nm 通道,橙色条带)成像方式:目测比色
推荐的凝胶体系:Tricine推荐的凝胶体系:Tricine
产品货号 26628 (250 µL)产品货号 LC5625 (500 µL)
Western blot显影蛋白Marker
Western blot显影蛋白marker专用于直接在蛋白印迹上,或通过各种印迹检测系统(例如化学发光、荧光或显色法)间接地对蛋白分子量进行简便的估算。这类蛋白Marker由含 IgG 结合位点的重组蛋白质组成。IgG 结合位点会结合用于检测靶蛋白的一抗或二抗,使得蛋白Marker在印迹上可与目的条带一同呈现。直接可视化可通过常规染色方法实现(如考马斯染色),或间接通过化学发光系统或荧光检测系统来实现。
iBright 预染蛋白Marker
iBright 预染蛋白分子量标准品点击查看大图
PageRuler 预染 NIR 蛋白Marker
PageRuler 预染 NIR 蛋白分子量标准品
点击查看大图
分子量范围:
11-250 kDa
分子量范围:
11-250 kDa
条带数量:12条带数量:10
条带分子量:~250、130、95、80、70、55、43、34、30、26、15、11 kDa条带分子量:~250、130、95、70、55、43、34、26、15、11 kDa
颜色与特点:蓝色,IgG 结合位点位于 2 个条带上(80 和 30 kDa)颜色:蓝色
成像方式:目测比色,近红外 (NIR) 荧光(700nm 通道),或取决于实验体系(2 个条带)成像方式:目测比色,近红外 (NIR) 荧光(670nm 红色激光或 700nm 通道)
推荐的凝胶体系:所有 SDS-PAGE 凝胶推荐的凝胶体系:所有 SDS-PAGE 凝胶
产品货号LC5615 (2x 250 µL)产品货号26635 (500 µL)
高分子量蛋白Marker
HiMark高分子量非预染蛋白Marker
HiMark高分子量非预染蛋白分子量标准品
点击查看大图
PageRuler 高分子量非预染蛋白Marker
PageRuler 高分子量非预染蛋白分子量标准品
点击查看大图
HiMark高分子量预染蛋白Marker
HiMark高分子量预染蛋白分子量标准品
点击查看大图
Spectra高分子量多色蛋白Marker
Spectra高分子量多色蛋白分子量标准品
点击查看大图
分子量范围:40-500 kDa分子量范围:60-250 kDa分子量范围:30-460 kDa分子量范围:40-300 kDa
条带数量:9条带数量:8条带数量:9条带数量:8
条带分子量:~500、290、240、160、116、97、66、55、40 kDa条带分子量:250、200、150、120、100、85、70、60 kDa条带分子量:~ 460、268、238、171、117、71、55、41、31 kDa条带分子量:~300、250、180、130、100、70、50、40 kDa
颜色:非预染颜色非预染 颜色:紫色、粉红色 颜色:蓝色、橙色、绿色
成像方式:凝胶染色成像方式:凝胶染色成像方式:目测比色成像方式:目测比色、近红外 (NIR) 荧光(700nm 通道,蓝色条带)、RGB 荧光(550nm 通道,橙色条带)
推荐的凝胶体系:Tris-乙酸推荐的凝胶体系:Tris-乙酸推荐的凝胶体系:Tris-乙酸推荐的凝胶体系:Tris-乙酸
产品货号
LC5688 (250 µL)
产品货号
26637 (2 x 250 µL)
产品货号
LC5699 (250 µL)
产品货号
26625 (2x 250 µL)
低分子量蛋白Marker
PageRuler 低分子量非预染蛋白Marker
PageRuler 低分子量非预染蛋白分子量标准
点击查看大图
Spectra低分子量多色蛋白Marker
Spectra低分子量多色蛋白分子量标准
点击查看大图
SeeBlue 预染蛋白Marker
SeeBlue 预染蛋白质标准
点击查看大图
分子量范围:3.4-100 kDa分子量范围:1.7-40 kDa分子量范围:3 至 200kDa
条带数量:8条带数量:6条带数量:9
条带分子量:~100、30、25、20、15、10、5、3.4 kDa条带分子量:~40、25、15、10、4.6、1.7kDa条带分子量:198、62、49、38、28、18、14、6、3 kDa
颜色:非预染颜色:蓝色、橙色、绿色 颜色:蓝色
成像方式:凝胶染色成像方式:目测比色、近红外 (NIR) 荧光(700nm 通道,蓝色条带)、RGB 荧光(550nm 通道,橙色条带)成像方式:目测比色
推荐的凝胶体系:Tricine推荐的凝胶体系:Tricine推荐的凝胶体系:Tricine
产品货号 26632 (2x 250 µL)产品货号 26628 (2x 250 µL)产品货号 LC5625 (500 µL)
非预染蛋白Marker–宽范围
PageRuler 非预染蛋白Marker
PageRuler 非预染蛋白分子量标准
点击查看大图
Mark12 非预染蛋白Marker
Mark12 非预染标准品
点击查看大图
Pierce 非预染蛋白Marker
Pierce 非预染蛋白分子量标准
点击查看大图
PageRuler 非预染宽范围蛋白Marker
PageRuler 非预染宽范围蛋白分子量标准
点击查看大图
Novex Sharp 非预染蛋白Marker
Novex Sharp 非预染蛋白分子量标准
点击查看大图
分子量范围:
10-200 kDa
分子量范围
2.5-200 kDa
分子量范围
14.4-116 kDa
分子量范围
5-250 kDa
分子量范围
3.5-260 kDa
条带数量:14条带数量:12条带数量:7条带数量:11条带数量:12
条带分子量:~200、150、120、100、85、70、60、50、40、30、25、20、15、10 kDa条带分子量:~200、116.3、97.4、66.3、55.4、36.5、31、21.5、14.4、6、3.5、2.5 kDa条带分子量:~116、66.2、45、35、25、18.4、14.4 kDa条带分子量:~250、150、100、70、50、40、30、20、15、10、5 kDa条带分子量:~260、160、110、80、60、50、40、30、20、15、10、3.5 kDa
推荐的凝胶体系:所有 SDS-PAGE 凝胶推荐的凝胶体系:所有 SDS-PAGE 凝胶推荐的凝胶体系:所有 SDS-PAGE 凝胶推荐的凝胶体系:所有 SDS-PAGE 凝胶推荐的凝胶体系:所有 SDS-PAGE 凝胶
产品货号26614 (2x 250 µL)产品货号LC5677 (1 mL)产品货号26610 (2x 1 ml) 产品货号26630 (2 x 250 µL)产品货号LC5801 (2 x 250 µL)
非预染蛋白Marker–高分子量/低分子量
HiMark 高分子量非预染蛋白Marker
HiMark 高分子量非预染蛋白分子量标准
点击查看大图
PageRuler 高分子量非预染蛋白Marker
PageRuler 高分子量非预染蛋白分子量标准
点击查看大图
PageRuler 低分子量非预染蛋白Marker
PageRuler 低分子量非预染蛋白分子量标准
点击查看大图
分子量范围:40-500 kDa分子量范围:60-250 kDa分子量范围:3.4-100 kDa
条带数量:9条带数量:8条带数量:8
条带分子量:~500、290、240、160、116、97、66、55、40 kDa条带分子量:250、200、150、120、100、85、70、60 kDa条带分子量:~100、30、25、20、15、10、5、3.4 kDa
推荐的凝胶体系:Tris-乙酸推荐的凝胶体系:Tris-乙酸推荐的凝胶体系:Tricine
产品货号LC5688 (250 µL)产品货号26637 (2 x 250 µL)产品货号26632 (2x 250 µL)
等电聚焦 (IEF) /特殊蛋白Marker
IEF Marker 3-10Marker
IEF Marker 3-10标准品
点击查看大图
BenchMark His标签蛋白Marker
BenchMark His标签蛋白质标准品
点击查看大图
范围:
3.5-10.7 pl
分子量范围:
10-160 kDa
条带数量:13条带数量:10
条带 pI值:~10.7、9.5、8.3、8.0、7.8、7.4、6.9、6.0、5.3、5.2、4.5、4.2、3.5 条带分子量:~160、120、80、60、50、40、30、20、15、10 kDa
颜色:非预染颜色:非预染
成像方式:目测比色 成像方式:每种蛋白质标准品均含6X His标签,可通过 InVision His标签胶内染液进行检测
推荐的凝胶体系:等电聚焦 (IEF) 凝胶推荐的凝胶体系:所有 SDS-PAGE 凝胶
产品货号3921201 (500 µL) 产品货号LC5606 (125 µL)
预染蛋白Marker
非预染蛋白Marker
Western Blot显影蛋白Marker和荧光蛋白Marker
等电聚焦 (IEF) 和特殊蛋白Marker
赛默飞生命科学学院在线课堂
仅供科研使用,不可用于诊断目的。