下载:蛋白预制胶产品手册
选择合适的电泳仪电源
PowerEase Touch 120W 触屏电源 | PowerEase Touch 350W 触屏电源 | PowerEase Touch 600W 触屏电源 | PowerEase Touch HV 高压触屏电源 | |
---|---|---|---|---|
应用 | 运行 1-4 块小型凝胶或 1-2 块中型凝胶的电泳,1-2 块小型凝胶的转印,RNA/DNA 电泳 | 运行多达 12 块小型凝胶或者 8 块中型凝胶的电泳,8 块小型凝胶或者 4 块中型凝胶的转印,RNA/DNA 电泳 | 运行多达 16 块小型凝胶或者14 块中型凝胶的电泳,8 块小型凝胶或者 4 块中型凝胶的转印,IEF凝胶,RNA/DNA 电泳 | 运行1-4 块小型凝胶或者1-2 块中型凝胶的电泳,1-2 块小型凝胶的转印,ZOOM IPG 胶条, IEF 胶, RNA/DNA 电泳 |
输出端口 | 4 对 | 4 对 | 4 对 | 4 对 |
输出电压范围 | 2-300 V | 2-300 V | 2–500 V | 20 V–3500 V |
输出电流范围 | 1–500 mA | 1 mA–3A | 1 mA–3A | 0.05 mA–500 mA |
电源 | 120 W | 350 W | 600 W | 250 W |
模式 |
|
|
|
|
定时 | 每个步骤最多 999 分钟 | 每个步骤最多 999 分钟 | 每个步骤最多 999 分钟 | 每个步骤最多 999 分钟 |
显示器 | 背光触摸屏 | 背光触摸屏 | 背光触摸屏 | 背光触摸屏 |
编程 |
|
|
|
|
特点 |
|
|
|
|
货号 | PS0123 (230V) | PS0353 (230V) | PS0603 (230V) |
PowerEase Touch 电源采用现代化的可叠放设计,方便操作和编程的大尺寸触摸屏,并且具有精准稳定的电压、电流和功率输出。
PowerEase系列触屏电源是以下应用的理想选择:DNA/RNA 电泳、SDS-PAGE、NativePAGE和2D电泳。120W 、350W 和600W触屏电泳仪电源预先设置了多种 Invitrogen 蛋白预制胶的电泳程序,您也可针对其他应用轻松设置程序。其中,350W 触屏电泳仪电源还可以运行中型凝胶的转印;600W触屏电源可以运行IEF电泳;HV高压触屏电源包含了Invitrogen IEF 胶和 ZOOM IPG 胶条的预设程序,可结合ZOOM IPGRunner 系统运行 2D 电泳。
PowerEase Touch 电源的特点
- LCD 触摸屏——可通过清晰的菜单提示,轻松进行编程和查看运行进度
- 预设了多种 Invitrogen 凝胶的应用程序——节省时间,降低出错概率&
- 轻松编程和存储多步程序——操作简单,易于上手
- 精确的电压、电流和功率输出——帮助获得高重复性结果
- 现代化的可叠放设计——节省实验室的宝贵空间
- 弹出式支脚——使用者可调整屏幕视角
- 可调节的设备设置——用户可根据喜好设置提示音量、屏幕亮度和睡眠模式持续时间
- 自动安全功能——提供空载保护、过温保护、过压保护、过流保护、负载变化保护和地漏检测,确保安全
PowerEase Touch 电源迎新套装
我们还提供多种 PowerEase Touch 120W 和 350W 触屏电泳仪电源的优惠套装选择,如包含或不含转印模块的 Mini Gel Tank 电泳槽或XCell SureLock Mini-Cell Tank 电泳槽套装,包含或不含转印模块的 SureLock Tandem Midi Gel Tank 电泳槽套装。PowerEase Touch HV 高压电源也提供包含ZOOM IPGRunner System的套装。从下表中查找适合您需求的迎新套装。
PowerEase Touch 迎新套装选择指南
PowerEase Touch 触屏电泳仪电源 | 小型电泳槽和转印模块 | 中型电泳槽和转印模块 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
货号 | PowerEase Touch 120 W | PowerEase Touch 350 W | Mini Gel Tank | Mini Blot Module | XCell SureLock Mini Cell | XCell SureLock Blot Module | SureLock Tandem Midi Gel Tank | SureLock Midi Blot Module |
PSC120M | ||||||||
PSC350M | ||||||||
PSC120S | ||||||||
PSC350S | ||||||||
PSC120MB | ||||||||
PSC350MB | ||||||||
PSC120SB | ||||||||
PSC350SB | ||||||||
PSC350TT | ||||||||
PSC350STMPV* | ||||||||
PSC350STMNC** |
* 表示同时包括 SureLock Tandem 中型预切 0.45 μm PVDF 膜和滤纸,以及 SureLock Tandem 转印托盘
** 表示同时包括 SureLock Tandem 中型预切 0.2 μm 硝酸纤维素膜和滤纸,以及 SureLock Tandem 转印托盘
The PowerEase Touch HV 高压电源和ZOOM IPGRunner 迎新套装 包含运行第一向电泳所需的关键产品,您只需根据实验需求添加 ZOOM IPG 胶条和两性电解质。
货号 | PowerEase Touch电源 | 其他所含产品 |
---|---|---|
PSHV00Z | PowerEase Touch HV | ZOOM IPGRunner Mini-Cell ZOOM IPGRunner 胶盒 ZOOM 孵育托盘 |
选择合适的电泳仪电源
PowerEase Touch 120W 触屏电源 | PowerEase Touch 350W 触屏电源 | PowerEase Touch 600W 触屏电源 | PowerEase Touch HV 高压触屏电源 | |
---|---|---|---|---|
应用 | 运行 1-4 块小型凝胶或 1-2 块中型凝胶的电泳,1-2 块小型凝胶的转印,RNA/DNA 电泳 | 运行多达 12 块小型凝胶或者 8 块中型凝胶的电泳,8 块小型凝胶或者 4 块中型凝胶的转印,RNA/DNA 电泳 | 运行多达 16 块小型凝胶或者14 块中型凝胶的电泳,8 块小型凝胶或者 4 块中型凝胶的转印,IEF凝胶,RNA/DNA 电泳 | 运行1-4 块小型凝胶或者1-2 块中型凝胶的电泳,1-2 块小型凝胶的转印,ZOOM IPG 胶条, IEF 胶, RNA/DNA 电泳 |
输出端口 | 4 对 | 4 对 | 4 对 | 4 对 |
输出电压范围 | 2-300 V | 2-300 V | 2–500 V | 20 V–3500 V |
输出电流范围 | 1–500 mA | 1 mA–3A | 1 mA–3A | 0.05 mA–500 mA |
电源 | 120 W | 350 W | 600 W | 250 W |
模式 |
|
|
|
|
定时 | 每个步骤最多 999 分钟 | 每个步骤最多 999 分钟 | 每个步骤最多 999 分钟 | 每个步骤最多 999 分钟 |
显示器 | 背光触摸屏 | 背光触摸屏 | 背光触摸屏 | 背光触摸屏 |
编程 |
|
|
|
|
特点 |
|
|
|
|
货号 | PS0123 (230V) | PS0353 (230V) | PS0603 (230V) |
PowerEase Touch 电源采用现代化的可叠放设计,方便操作和编程的大尺寸触摸屏,并且具有精准稳定的电压、电流和功率输出。
PowerEase系列触屏电源是以下应用的理想选择:DNA/RNA 电泳、SDS-PAGE、NativePAGE和2D电泳。120W 、350W 和600W触屏电泳仪电源预先设置了多种 Invitrogen 蛋白预制胶的电泳程序,您也可针对其他应用轻松设置程序。其中,350W 触屏电泳仪电源还可以运行中型凝胶的转印;600W触屏电源可以运行IEF电泳;HV高压触屏电源包含了Invitrogen IEF 胶和 ZOOM IPG 胶条的预设程序,可结合ZOOM IPGRunner 系统运行 2D 电泳。
PowerEase Touch 电源的特点
- LCD 触摸屏——可通过清晰的菜单提示,轻松进行编程和查看运行进度
- 预设了多种 Invitrogen 凝胶的应用程序——节省时间,降低出错概率&
- 轻松编程和存储多步程序——操作简单,易于上手
- 精确的电压、电流和功率输出——帮助获得高重复性结果
- 现代化的可叠放设计——节省实验室的宝贵空间
- 弹出式支脚——使用者可调整屏幕视角
- 可调节的设备设置——用户可根据喜好设置提示音量、屏幕亮度和睡眠模式持续时间
- 自动安全功能——提供空载保护、过温保护、过压保护、过流保护、负载变化保护和地漏检测,确保安全
PowerEase Touch 电源迎新套装
我们还提供多种 PowerEase Touch 120W 和 350W 触屏电泳仪电源的优惠套装选择,如包含或不含转印模块的 Mini Gel Tank 电泳槽或XCell SureLock Mini-Cell Tank 电泳槽套装,包含或不含转印模块的 SureLock Tandem Midi Gel Tank 电泳槽套装。PowerEase Touch HV 高压电源也提供包含ZOOM IPGRunner System的套装。从下表中查找适合您需求的迎新套装。
PowerEase Touch 迎新套装选择指南
PowerEase Touch 触屏电泳仪电源 | 小型电泳槽和转印模块 | 中型电泳槽和转印模块 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
货号 | PowerEase Touch 120 W | PowerEase Touch 350 W | Mini Gel Tank | Mini Blot Module | XCell SureLock Mini Cell | XCell SureLock Blot Module | SureLock Tandem Midi Gel Tank | SureLock Midi Blot Module |
PSC120M | ||||||||
PSC350M | ||||||||
PSC120S | ||||||||
PSC350S | ||||||||
PSC120MB | ||||||||
PSC350MB | ||||||||
PSC120SB | ||||||||
PSC350SB | ||||||||
PSC350TT | ||||||||
PSC350STMPV* | ||||||||
PSC350STMNC** |
* 表示同时包括 SureLock Tandem 中型预切 0.45 μm PVDF 膜和滤纸,以及 SureLock Tandem 转印托盘
** 表示同时包括 SureLock Tandem 中型预切 0.2 μm 硝酸纤维素膜和滤纸,以及 SureLock Tandem 转印托盘
The PowerEase Touch HV 高压电源和ZOOM IPGRunner 迎新套装 包含运行第一向电泳所需的关键产品,您只需根据实验需求添加 ZOOM IPG 胶条和两性电解质。
货号 | PowerEase Touch电源 | 其他所含产品 |
---|---|---|
PSHV00Z | PowerEase Touch HV | ZOOM IPGRunner Mini-Cell ZOOM IPGRunner 胶盒 ZOOM 孵育托盘 |
技术资源
仅供科研使用,不可用于诊断目的。