图 3.Expi293 表达系统实验方案。
在折叠中,精确的蛋白表达是关键
对于结构生物学家,不溶性和错误折叠的蛋白质意味着要从头开始。Expi293 表达系统采用悬浮 293 细胞、优化培养基和转染试剂的精确设计,可实现天然折叠和超大蛋白产量。现在,您的结构研究可以获得所需的生物相关性。
适用于结构生物学和诱导性表达 的 Expi293 瞬时蛋白表达系统
体验 Gibco Expi293 结构生物学产品套装,其经精确设计,可在首个 HEK293 悬浮系统中实现均匀的糖基化、对表达的严格控制和蛋白质标记。使用三种专用 Expi293F 细胞系(GnTI-、诱导性和诱导性 GnTI-)和 Met (-) 蛋白标记试剂盒实现快速、高产的蛋白质生产。
在哺乳动物细胞中实现快速且超高产的蛋白质生产
Expi293 表达系统是一种在哺乳动物细胞中快速生产毫克到克级重组蛋白的方法(图 1)。
图 1.在 Expi293 表达系统中表达人 IgG 和 Fc 标记的 Cripto 的水平超过 1 g/L。
研究正确折叠的活性蛋白质和组装复合物
Expi293 表达系统基于哺乳动物 293 细胞表达,具有可提供天然折叠和翻译后修饰的优势。下方两图显示了在 293 细胞和大肠杆菌中 HDAC3/SMRT-DAD 复合物的纯化。293 细胞可产生稳定的纯 HDAC3 复合物(图 2A),而大肠杆菌表达(图 2B)则不能。
图 2.从 (A) 哺乳动物 293 细胞和 (B) 大肠杆菌中纯化 HDAC3/SMRT-DAD 复合物。两组均使用 SMRT 上的亲和标记物纯化蛋白质复合物:哺乳动物表达的蛋白用 Flag 标记物,大肠杆菌表达的蛋白用 GST 标记物。没有标记 HDAC3。
快速而简单的实验方案—并不比大肠杆菌表达更难
不需要处理杆状病毒昆虫表达系统或建立稳定哺乳动物细胞系。Expi293 表达系统快速简单,可在短短一周内提供超高蛋白产量(图 3)。
Expi293 蛋白表达数据
下表重点介绍了 Expi293 表达系统生产的各种蛋白质的产量。
描述 | 基因符号 | 编录号: | Expi293 系统产量 (mg/L) |
---|---|---|---|
Pleckstrin, mRNA(cDNA 克隆 MGC:17111 IMAGE:4341823),完整 CDS | PLEK | AAH1549.1 | 5,610 |
转录 3(急性期反应因子)(STAT3) 的信号传导与激活因子,转录本变体 1,mRNA | STAT3 | NP_644805.1 | 2,139 |
BH3 结构域凋亡诱导蛋白 (BID),转录本变体 2,mRNA | BID | NP_001187.1 | 972 |
RAB38,RAS 肿瘤基因家族成员 (RAB38),mRNA | RAB38 | NP_071732.1 | 702 |
S100 钙结合蛋白 A4 (S100A4),转录本变体 1,mRNA | S100A4 | NP_002952.1 | 609 |
NAD(P)H 脱氢酶,醌 1 (NQ01) 转录本变体 1,mRNA | NQ01 | NP_000894.1 | 525 |
鞘脂激活蛋白原 (PSAP),转录本变体 1,mRNA | PSAP | NP_002769.1 | 524 |
仅供科研使用,不可用于诊断目的。